用 Gibco 细胞培养抗生素保护细胞
抗生素是抑制原核和真核细胞生长或主动杀死原核细胞和真核细胞的次生代谢物。在细胞培养中,关于污染有两个主要问题:微生物细胞培养污染和其他细胞系的混入。两种污染都非常普遍,必须重视可能的污染以及污染对结果造成的影响。
因此,通常将抗生素和抗真菌剂添加到细胞培养基中,有助于防止污染细菌、真菌和支原体的生长。此外,某些抗生素的选项可用于选择和建立由基因工程修饰的真核细胞。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
抗生素是抑制原核和真核细胞生长或主动杀死原核细胞和真核细胞的次生代谢物。在细胞培养中,关于污染有两个主要问题:微生物细胞培养污染和其他细胞系的混入。两种污染都非常普遍,必须重视可能的污染以及污染对结果造成的影响。
因此,通常将抗生素和抗真菌剂添加到细胞培养基中,有助于防止污染细菌、真菌和支原体的生长。此外,某些抗生素的选项可用于选择和建立由基因工程修饰的真核细胞。
细胞培养中的抗生素应以最佳浓度使用,但不应代替无菌操作。
注:抗生素和抗真菌剂可能对某些细胞系有毒。因此,使必须先进行剂量反应测试,以确定毒性开始的水平。
请访问将抗生素用于细胞培养污染页面,了解更多信息。
赛默飞世尔科技提供各种细胞培养用抗生素,包括用于控制细菌、酵母、真菌和支原体引起的生物污染的抗生素。
名称 | 有效对抗 | 形式 | 货号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
革兰氏阳性菌 | 革兰氏阴性菌 | 酵母菌 | 霉菌 | 支原体 | |||
抗生素-抗真菌剂 查看详细信息含有抗生素青霉素(细菌细胞壁合成抑制剂)和链霉素(细菌蛋白合成抑制剂)以及抗真菌药两性霉素 B(作用于真菌细胞膜)的溶液 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 液体 | 15240096 | |
氨苄西林 查看详细信息干扰细菌细胞壁合成的广谱抗生素 | ✓ | ✓ | 粉末 | 11593027 | |||
两性霉素 B 查看详细信息抗真菌药物,通过增加真菌质膜通透性来防止真菌生长 | ✓ | ✓ | 液体 | 15290018 | |||
羧苄青霉素二钠盐 查看详细信息半合成青霉素抗生素,其作用机制与氨苄西林相同(即干扰细胞壁合成),但在细胞培养中更稳定 | ✓ | ✓ | 粉末 | 10177012 | |||
庆大霉素 查看详细信息抑制细菌蛋白合成的广谱氨基糖苷类抗生素 | ✓ | ✓ | ✓ | 液体 | 15710064(10 mg/mL) | ||
15750060(50 mg/mL) | |||||||
庆大霉素/两性霉素溶液 查看详细信息含有广谱抗生素庆大霉素(细菌蛋白合成抑制剂)和抗真菌两性霉素 B(作用于真菌细胞膜)的溶液 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 液体 | R01510 |
硫酸卡那霉素 查看详细信息抑制细菌蛋白合成的广谱氨基糖苷类抗生素 | ✓ | ✓ | ✓ | 粉末 | 11815024 | ||
液体 | 15160054 | ||||||
硫酸新霉素 查看详细信息抑制细菌蛋白合成的广谱氨基糖苷类抗生素 | ✓ | ✓ | 粉末 | 21810031 | |||
青霉素-链霉素 查看详细信息含有抗生素青霉素(细胞壁合成抑制剂)和链霉素(蛋白质合成抑制剂)的溶液 | ✓ | ✓ | 液体 | 15070063(5,000 U/mL) | |||
15140122(10,000 U/mL) | |||||||
青霉素-链霉素-谷氨酰胺 查看详细信息含有抗生素青霉素(细胞壁合成抑制剂)、链霉素(蛋白质合成抑制剂)以及基本营养素 L-谷氨酰胺的溶液 | ✓ | ✓ | 液体 | 10378016 | |||
青霉素-链霉素-新霉素 查看详细信息含有抗生素青霉素(细胞壁合成抑制剂)以及链霉素和新霉素(蛋白质合成抑制剂)的溶液 | ✓ | ✓ | 液体 | 15640055 | |||
多粘菌素 B 硫酸盐 查看详细信息干扰细菌细胞膜通透性的多肽抗生素 | ✓ | 粉末 | 21850029 | ||||
链霉素硫酸盐 查看详细信息抑制细菌蛋白合成的广谱氨基糖苷类抗生素 | ✓ | ✓ | 粉末 | 11860038 | |||
膦胺霉素 查看详细信息抑制异戊二烯合成的膦酸盐抗生素 | ✓ | 粉末 | F23103 |
除了用于预防培养基污染的抗生素外,赛默飞世尔科技还提供多种用于转染和细胞系开发的抗生素。
名称 | 常见选择用法 | 形式 | 货号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
原核 | 真核哺乳动物 | 真核植物 | 真核酵母 | |||
麦酚酸 查看详细信息 作为鸟苷单磷酸途径的抑制剂,用于选择表达黄嘌呤鸟嘌呤磷酸转移酶的大肠杆菌基因的转染动物细胞 | ✓ | ✓ | 粉末 | 11814019 | ||
杀稻瘟菌素 S HCl 查看详细信息抑制蛋白质合成,用于选择表达抗性基因 BSR 或 BSD 的细胞 注:这种抗生素最常用于哺乳动物细胞的选择 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 液体 | A1113902 |
粉末 | R21001 | |||||
遗传霉素(G418 硫酸盐) 查看详细信息阻断原核和真核蛋白质合成,用于选择表达新霉素抗性基因的细胞 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 液体 | 10131035 |
粉末 | 11811023 | |||||
潮霉素 B 查看详细信息抑制原核和真核蛋白合成,用于选择用抗性基因 hph 转化的细胞 注:潮霉素 B 使用与遗传霉素、杀稻瘟菌素 S 或博莱霉素不同的作用模式,使其成为涉及另一种选择试剂的双选实验的理想选择 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 液体 | 10687010 |
嘌呤霉素 查看详细信息抑制原核和真核蛋白质合成,用于选择表达嘌呤霉素 N-乙酰转移酶基因(pac)的抗性细胞 | ✓ | ✓ | 液体 | A1113802 | ||
博莱霉素 查看详细信息破坏 DNA 分子,用于选择表达抗性基因 Sh ble 的细胞 注:由于博莱霉素在细菌和哺乳动物细胞中均具有活性,可以设计只携带一种耐药标志物的载体,从而减小整体载体尺寸 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 液体 | R25005 |
放线菌素 D 查看详细信息通过抑制非抗性细胞中的核酸合成作为选择剂 | ✓ | 粉末 | 11805017 | |||
氨苄西林 查看详细信息干扰细菌细胞壁合成,可用于选择表达 bla 基因的细胞,该基因产生 β-内酰胺酶,一种使氨苄西林的 β-内酰胺环失活的蛋白质 注:有时,细菌产生的 β-内酰胺酶会分泌到培养基中,使培养基中的氨苄西林失活并允许卫星菌落的生长 | ✓ | 粉末 | 11593027 | |||
羧苄青霉素二钠盐 查看详细信息使用与氨苄西林相同的作用机制,用于选择表达 β-内酰胺酶(bla)基因的耐药农杆菌和大肠杆菌 注:与氨苄西林相比,β-内酰胺酶分解苄青霉素的速度更慢,在培养中更稳定 | ✓ | 粉末 | 10177012 | |||
硫酸新霉素 查看详细信息抑制细菌蛋白合成,用于选择表达新霉素抗性基因的细胞 | ✓ | 粉末 | 21810031 | |||
多粘菌素 B 硫酸盐 查看详细信息通过干扰非抗性细胞中的细菌细胞膜通透性作为选择剂 | ✓ | 粉末 | 21850029 | |||
链霉素硫酸盐 查看详细信息通过抑制非抗性细胞中的细菌蛋白质合成作为选择剂 | ✓ | 粉末 | 11860038 | |||
硫酸卡那霉素 查看详细信息抑制细菌蛋白质合成,可用于选择已用 卡那霉素抗性基因转化的细胞 | ✓ | 粉末 | 11815024 | |||
液体 | 15160054 |
Cell Culture & Transfection Learning Center
Access cell culture and transfection educational resources for better experiment planning and execution.
Gibco Cell Culture Basics
Learn the fundamentals of cell culture for achieving consistent results, including laboratory setup, safety, and aseptic techniques.
Media Formulation Tool
Find the right Gibco media formulation for DMEM, DMEM/F-12, MEM, and RPMI-1640 media.
Cell Culture & Transfection Support Center
Find technical support recommendations for your cell culture and transfection workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Need technical support? Contact our expert team for technical and application support of Laboratory Products.
仅供科研使用,不可用于诊断目的。