通过向培养基中添加 MEM 维生素溶液,可以增强培养中的细胞生长和活性,并减少体外细胞的生物合成负担。以 0.85% 盐水制备。该溶液中的维生素浓度是标准 MEM 培养基中浓度的100倍。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
通过向培养基中添加 MEM 维生素溶液,可以增强培养中的细胞生长和活性,并减少体外细胞的生物合成负担。以 0.85% 盐水制备。该溶液中的维生素浓度是标准 MEM 培养基中浓度的100倍。