HAT 添加剂是次黄嘌呤钠、氨基蝶呤和胸苷的液体混合物。稀释后的 HAT 适合用作融合后选择培养基,以去除未融合或自融合的 HGPRT-骨髓瘤细胞。次黄嘌呤和胸苷提供预先形成的嘌呤和嘧啶,用于杂交瘤通过利用脾细胞融合形成的 HGPRT 的补救途径进行 DNA 合成。 叶酸拮抗剂氨基蝶呤可从头抑制核苷生物合成途径。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
HAT 添加剂是次黄嘌呤钠、氨基蝶呤和胸苷的液体混合物。稀释后的 HAT 适合用作融合后选择培养基,以去除未融合或自融合的 HGPRT-骨髓瘤细胞。次黄嘌呤和胸苷提供预先形成的嘌呤和嘧啶,用于杂交瘤通过利用脾细胞融合形成的 HGPRT 的补救途径进行 DNA 合成。 叶酸拮抗剂氨基蝶呤可从头抑制核苷生物合成途径。