ImMedia 是一款含有筛选抗生素的预混合、预灭菌培养基,用于E. coli菌株培养。ImMedia 可用于制备低盐 LB 培养基或琼脂平板(含或不含 IPTG 或 X-gal )。Thermo Fisher 提供的 ImMedia 培养基有三种筛选抗生素可供选择:氨苄青霉素、卡那霉素或博来霉素。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
ImMedia 是一款含有筛选抗生素的预混合、预灭菌培养基,用于E. coli菌株培养。ImMedia 可用于制备低盐 LB 培养基或琼脂平板(含或不含 IPTG 或 X-gal )。Thermo Fisher 提供的 ImMedia 培养基有三种筛选抗生素可供选择:氨苄青霉素、卡那霉素或博来霉素。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。