Terrific Broth (TB 培养基) 是一款富含营养的细菌生长培养基(Tartoff, et al., 1987)。TB 培养基的配方含有更高浓度的蛋白胨、酵母提取物和甘油(作为碳源)。我们提供的 TB 培养基有粉末和即用液体两种形式,方便易用。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Terrific Broth (TB 培养基) 是一款富含营养的细菌生长培养基(Tartoff, et al., 1987)。TB 培养基的配方含有更高浓度的蛋白胨、酵母提取物和甘油(作为碳源)。我们提供的 TB 培养基有粉末和即用液体两种形式,方便易用。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。