M9 基础培养基通常用于细菌培养(Miller, et al., 1972)。它由 M9 低盐基础配方组成,可以添加各种氨基酸和碳源。赛默飞提供的 M9 低盐培养基采用了 2X 浓缩即用液体形式,方便易用。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
M9 基础培养基通常用于细菌培养(Miller, et al., 1972)。它由 M9 低盐基础配方组成,可以添加各种氨基酸和碳源。赛默飞提供的 M9 低盐培养基采用了 2X 浓缩即用液体形式,方便易用。