Luria-Bertani (LB) 培养基是使用最广泛的细菌生长培养基(Bertani 1951 )。我们提供的 LB 培养基有粉末和即用液体两种形式,方便易用。
Gibco LB 培养基,液体
Gibco LB 培养基以 Lennox 配方为基础,其为 LB 培养基最常用的配方之一。
每升配方:
- 10 g SELECT 蛋白胨-140
- 5 g SELECT 酵母提取物
- 5 g 氯化钠
Gibco LB 培养基装在符合人机工程学的 Gibco 培养基瓶中,瓶子带有斜向开口,可简化移液操作,每瓶培养基均经过过滤灭菌,可立即使用。
查看液体 Gibco LB 培养基
Lennox LB 培养基,粉末
粉末形式的 LB 培养基,采用 LB Lennox 配方和方便的包装,可满足多样化的研究需求。
每升配方:
- 10 g SELECT 蛋白胨-140
- 5 g SELECT 酵母提取物
- 5 g 氯化钠
查看所有 Lennox LB 培养基
Miller LB 培养基,粉末
粉末形式的培养基,采用 LB Miller 配方和方便的包装,可满足多样化的研究需求。
每升配方:
- 10 g SELECT 蛋白胨-140
- 5 g SELECT 酵母提取物
- 10 g 氯化钠
查看所有 Miller LB 培养基