- ≥500,000个细胞/样品瓶,在 3' 培养(HAEC 和 HPAEC)或 1' 培养 (HUVEC) 结束时冻存
- ≥70% 存活率
- ≥16次细胞群体倍增 HAEC
- ≥16次细胞群体倍增 HPAEC
- ≥16次细胞群体倍增 HUVEC
- 优化后的性能优于主要竞争对手
- HUVEC 有混合供体(≥1 x 106个细胞/样品瓶)和单一供体(≥500,000个细胞/样品瓶)可选
培养中 的HUVEC 相差图像
![]() 第3天 - HUVEC | ![]() 第5天 - HUVEC | ![]() 第7天 - HUVEC |
相关资源
支持
原代细胞培养支持中心
查找有关细胞培养和转染工作流程的技术支持建议,包括实验设置要点以及深入的疑难解答帮助。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。