培养中的原代人乳腺上皮细胞 (HMEC) 的相差图像
在添加了 HuMEC 生长添加剂(随附)的 HuMEC 培养基中生长的 HMEC。解冻后首次培养的细胞图像如下所示。
![]() 第1天 - HMEC | ![]() 第3天 - HMEC | ![]() 第5天 - HMEC |
无血清 HuMEC 培养基中出色的 HMEC 生长情况
HuMEC 培养基是一种专为培养人乳腺上皮细胞 (HMEC) 而设计的无血清培养基。与主要竞争对手的培养系统相比,HuMEC 培养基在解冻后的第一次培养和整个承诺的使用周期中支持卓越的细胞生长(图1)。
图1.HMEC 在解冻后在 HuMEC 培养基中首次培养(左)和持续长期培养(右)中的生长速率高于竞争对手的 HMEC 培养系统。
使用 BacMam-enabled试剂实现高效转导
使用经优化的程序(方案)时,可以对 HMEC 进行转导,并通过 BacMam 系统以 >95% 的效率表达外源蛋白。Premo™ Cameleon 钙传感器是一种使用 BacMam 技术提供的比值型钙离子敏感荧光蛋白 (cameleon)。Organelle Lights™ 和 Cellular Lights™ 试剂在即用型规格中采用 BacMam 技术,能够表达通过信号肽或蛋白融合定向到特定亚细胞区和细胞器的自发荧光蛋白(见下图)。
- 高效递送允许转导大量原代细胞
- 以批量处理模式转导、分装、冷冻储存并根据需要使用
- 不受冷冻储存影响的荧光蛋白表达
![]() A. Premo™ Cameleon 钙传感器 | ![]() B. Cellular Lights™ 荧光蛋白 | ![]() C. Organelle Lights™ 荧光蛋白 |
图2. HMEC 通过 BacMam 编码蛋白转导,使不同亚细胞区域的稳定可视化成为可能。
A. 放大100倍的绿色活细胞图像中的 Premo™Cameleon 钙传感器(货号 P36207)
B. 放大200倍的红色固定细胞图像中的 Cellular Lights™ 肌动蛋白-RFC(货号 C10127)
C. 放大200倍的红色固定细胞图像中的 Organelle Lights™ 高尔基体-RFP(货号号 O10098)
注:检测组合 B 和 C 中的细胞核被染成蓝色