原代人主动脉平滑肌细胞 (HASMC)
原代人冠状动脉平滑肌细胞 (HCASMC)
原代人肺动脉平滑肌细胞 (HPASMC)
- > 500,000个细胞/样品瓶,在 3' 培养结束时冻存
- > 70% 存活率
- > 16次细胞群体倍增 HASMC
- > 16次细胞群体倍增 HCASMC
- > 16次细胞群体倍增 HPASMC
- 优化后的性能优于主要竞争对手
培养中的原代人主动脉平滑肌细胞 (HASMC) 的相差图像
![]() 第5天 - HASMC | ![]() 第7天 - HAMSC | ![]() 第9天 - HAMSC |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。