研究表明原代人黑素细胞在我们的原代人黑素细胞 (HEMa) 细胞培养系统中增殖。黑素细胞培养物经过优化,可以合成源自黑素生成过程的黑素细胞。
- ≥500,000 个细胞/瓶,在 2' 培养结束时冻存
- 深色素、中色素和浅色素细胞类型
- 存活率 ≥70%
- 成人和新生儿浅色素 HEM 群体倍增数 ≥16
- 中色素和深色素 HEM 群体倍增数 ≥12
- 优化后的性能优于主要竞争对手
培养中的原代人黑素细胞 (HEMa) 的相位对比图像
![]() 第 5 天——HEMa | ![]() 第 9 天——HEMa | ![]() 第 14 天——HEMa |
资源
支持
原代细胞培养支持中心
查找有关细胞培养和转染工作流程的技术支持建议,包括实验构建要点以及深入的疑难解答帮助。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。