Invitrogen LentiArray Cas9 慢病毒图谱
适用于筛选和高效编辑的Cas9 慢病毒
Invitrogen LentiArray Cas9 Lentivirus 提供了一种在多种细胞类型(包括难转染细胞)中促进 Cas9 核酸酶稳定表达的有效方法LentiArray Cas9 慢病毒构建体包括人密码子优化的 Cas9,具有两个细胞核定位信号,以促进高效递送至细胞核。本 CRISPR-Cas9 慢病毒能够让您构建稳定表达 Cas9 的细胞系或分离稳定表达 Cas9 的克隆。
LentiArray Cas9 慢病毒可与 LentiPool 和 LentiArray CRISPR 文库 联合用于筛选,或与 LentiArray CRISPR gRNA 或 TrueGuide 合成 gRNA 联合用于靶向基因实验。
CRISPR 病毒递送系统的即用型转导组分
在该 CRISPR 病毒递送系统中,慢病毒构建体上的 EFS 启动子会驱动 Cas9 蛋白表达,同时杀稻瘟菌素抗性基因允许直接选择转导细胞。除了核定位信号之外,编码的 Cas9 核酸酶还包含 V5 表位标记,便于检测 Cas9 蛋白。
订购 Cas9 慢病毒产品
LentiArray Cas9 慢病毒以 1 × 107TU/mL 的高滴度、即用型慢病毒形式提供,有两种包装规格可供选择。要构建 Cas9 表达细胞系和分离 Cas9 稳定克隆,请选择 100 μL 规格。对于单基因靶向或筛选应用中的共感染,请选择较大的 1 mL 规格。
此外,还可订购 Invitrogen LentiArray CRISPR 阳性和阴性对照慢病毒 来优化实验中转导和抗生素选择条件。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。