新一代 Cas9 酶可提供更高的 CRISPR 编辑效率
TrueCut Cas9 蛋白家族专为一系列基因靶点和细胞类型提供始终如一的更高 CRISPR 编辑效率而设计。TrueCut Cas9 蛋白家族必须与向导 RNA (gRNA) 结合,以形成功能性的、靶向特异性的编辑复合物。这些 Cas9 蛋白 - gRNA 复合物无需转录和翻译步骤,从而可提高编辑效率。
Cas9 蛋白家族选择指南
TrueCut Cas9 蛋白 v2,适用于高效的 CRISPR 编辑
TrueCut Cas9 蛋白 v2 是一种新一代野生型 Cas9 蛋白,旨在提供更高的 CRISPR 编辑效率。
- 卓越的编辑效率—在所有测试的细胞系(包括常规细胞系、原代细胞系、干细胞细胞系和免疫细胞系)中始终如一的高靶向编辑效率(T 细胞编辑效率达 >90%)
- 卓越的性能—对困难靶点的编辑效率比竞争产品高达 2 倍
- 高品质—采用通过 ISO 13485 认证的质量管理体系生产
TrueCut Cas9 蛋白 v2 样本数据
使用 TrueCut Cas9 蛋白 v2 进行 CRISPR 基因编辑,在人原代 T 细胞中达到稳健的编辑效率,基因敲除效率高达 90%。
图 1.使用 TrueCut Cas9 蛋白 v2 和 TrueGuide 合成 gRNA 进行 T 细胞受体敲除。使用 Neon 转染系统, 将靶向编辑T 细胞受体 α (TRAC) 或 β (TRBC) 区域的TrueCut Cas9 蛋白 v2 和 TrueGuide 合成 gRNA,转染进人原代 T 细胞。通过 (A) GeneArt 切割检测试验和 (B) 使用 Attune NxT 流式细胞分析仪 检测 T 细胞受体-阴性(TCR–)百分比,检测编辑效率。根据这两种检测方法的结果,TRAC 的敲除效率超过 90%,TRBC 的敲除效率超过 80%。
TrueCut Cas9 蛋白 v2 在不同基因和细胞系中的性能一致。
图 2.在癌细胞中的稳健编辑效率。 将用于 3 个基因以及阴性对照的 TrueGuide 合成 gRNA与 TrueCut Cas9 蛋白 v2 混合形成 RNP 复合物;使用 Lipofectamine CRISPRMAX Cas9 转染试剂将 RNP 复合物递送到 A549、U2OS 或 MDA-MB231 细胞中。转染后 72 小时,收获细胞并通过 GeneArt 基因组切割检测试验 (GCD)或 Ion Torrent 新一代测序 (NGS) 技术,检测细胞的切割效率(插入缺失%)。在检测的所有基因和细胞系中均有较高的切割效率。
图 3.不同细胞类型和递送方法之间具有一致的 CRISPR 编辑效率。使用 CRISPRMAX 试剂或 Neon 电穿孔转染系统转染 4 种代表性细胞类型,包括贴壁细胞系 (A549、HepG2)、悬浮细胞 (THP1) 和原代免疫细胞(原代人 T 细胞)。RNP 复合物由 TrueCut Cas9 蛋白 v2 和 TrueGuide 阳性或阴性对照 sgRNA 组成。在检测的所有细胞类型和方法中,TrueCut Cas9 蛋白 v2 均有较高的编辑效率。
TrueCut Cas9 蛋白 v2 的基因编辑效率始终比竞争产品 Cas9 酶高达 2 倍。
图 4.Invitrogen Cas9 与其他 Cas9 酶的比较图。使用 TrueCut Cas9 蛋白 v2 和相应的 TrueGuide 合成 gRNA 进行基因组编辑。使用优化转染方案和 Lipofectamine CRISPRMAX 转染试剂,将复合物递送到 (A) A549 和 (B) MDA-MB231 细胞系中。与其他供应商的产品和方案相比,Invitrogen 系统的切割效率始终较高,即使是对于 PRKCG-T1 和 CMPK1-T1 等有挑战性的基因位点也有较高的切割效率。
TrueCut HiFi Cas9 蛋白可降低脱靶效应
由于 CRISPR-Cas9 系统可耐受靶点和 PAM 位点内的一些碱基对错配,您的基因组编辑实验可能会导致脱靶效应,即基因内其他位点可能会被非靶向切割。这些脱靶效应会影响表型,因此监测并降低脱靶效应很重要。
TrueCut HiFi Cas9 蛋白通过显著降低脱靶效应提高了特异性,同时保持较高的 CRISPR 编辑效率。该高保真 Cas9 酶含包含点突变,会破坏 Cas9 和靶 DNA 之间的相互作用,使其不太可能与非互补(脱靶)序列结合。TrueCut HiFi Cas9 蛋白适用于对脱靶效应特别敏感的应用。
- 更高的特异性—显著降低包括常规细胞、原代细胞、干细胞和免疫细胞在内的多种细胞类型的脱靶效应
- 高编辑效率—保持和野生型 TrueCut Cas9 v2 持平的高靶向编辑效率
- 高品质—采用通过 ISO 13485 认证的质量管理体系生产
TrueCut HiFi Cas9 蛋白样本数据
相对于 TrueCut Cas9 蛋白 v2 和 竞争对手的高保真 Cas9,评估了 TrueCut HiFi Cas9 蛋白的保真度(特异性,或降低脱靶效应)和编辑效率(靶向编辑的百分比)。 TrueCut HiFi Cas9 在降低可测量的脱靶编辑方面表现出卓越的性能。
有关更详细的数据,包括常规和困难基因位点的编辑效率示例,请参阅我们的应用指南。
图 5.TrueCut HiFi Cas9 蛋白在人原代 T 细胞中表现出卓越的脱靶概况。通过 Neon 转染系统,用野生型 TrueCut Cas9 蛋白 v2、TrueCut HiFi Cas9 蛋白和另一家供应商的 HiFi Cas9 分别转染 21 个 gRNAs。富集靶点的 GUIDE-Seq (TEG-Seq) 是一种适用于 Ion Torrent 的 NGS 测序方法,用于脱靶检测。(A) 红点是标准化到 100% 的在靶事件。灰点是脱靶切割,根据对应的脱靶/在靶比例绘制,该比例代表每个脱靶编辑事件的风险概率。(B) 条形代表根据脱靶/在靶比例确定的脱靶编辑的数量和严重程度。与野生型 TrueCut Cas9 蛋白 v2 和竞争对手的 HiFi Cas9 相比,TrueCut HiFi Cas9 蛋白的所有基因位点的脱靶效应均明显较低。
在同一实验中,TrueCut HiFi Cas9 的在靶编辑效率等于或高于在竞争对手的高保真 Cas9 中观察到的效率,同时产生的脱靶效应明显较低。
图 6.TrueCut HiFi Cas9 蛋白在人原代 T 细胞中保持了> 80% 的在靶编辑效率。使用一组包含最少脱靶编辑的 11 个 gRNAs,评价 T 细胞中的在靶活性,包括插入缺失和同源定向修复 (HDR)。使用 Ion Torrent NGS 的靶向扩增子测序技术进行筛选。TrueCut Cas9 蛋白 v2 标准化到 100%后,TrueCut HiFi Cas9 蛋白的插入缺失和 HDR 的编辑效率分别达到 84% 和 88%。
在诱导多能干细胞 (iPSC) 中,TrueCut HiFi Cas9 产生的脱靶编辑较少,并且个体脱靶的脱靶/在靶比例低于 wt-Cas9 和竞争对手的高保真 Cas9。同时,TrueCut HiFi Cas9 蛋白在检测的所有 gRNAs 中均保持高在靶切割活性。
A
B
图 7.TrueCut HiFi Cas9 蛋白在 iPSC 中表现出卓越的低脱靶效应,同时保持高在靶编辑效率。(A) 条形图显示了检测到脱靶的 3 个基因的在靶和脱靶 RPM。与 wt-Cas9 和竞争对手的高保真 Cas9 相比,TrueCut HiFi Cas9 具有相同的在靶切割效率和较高的保真度。(B) 对于 BCL11A 和 HBB1,TrueCut HiFi Cas9 蛋白介导的插入缺失和 HDR 百分比与野生型 TrueCut Cas9 蛋白 v2 和竞争对手的 HiFi Cas9 具有可比性。
适用于细胞治疗应用的 Gibco CTS TrueCut Cas9 蛋白
将研究转化到临床应用时,高质量的细胞治疗辅助材料和文件至关重要。Gibco 细胞治疗系统 (CTS) TrueCut Cas9 蛋白严格按照质量标准设计和生产,旨在为您的细胞治疗开发工作提供支持。
订购 Cas9 蛋白进行研究
在此处订购 Cas9 蛋白或使用我们的 TrueDesign Genome Editor 设计和订购材料完成您的整个基因编辑实验。
TrueCut Cas9 蛋白 v2
TrueCut HiFi Cas9 蛋白
本页提到的产品的预期用途各不相同。有关特定的预期用途声明,请参阅产品标签。