Search Thermo Fisher Scientific
台式离心机非常适合空间有限但要进行各种应用的实验室。这些离心机便于操作且符合人体工程学,可以提高实验室的效率。例如,为了实现应用多样性和最大通量,大多数台式离心机会使用 Auto-Lock™ 系统以实现单手快速更换转头。台式离心机选用高品质材料制造而成,不仅结实耐用,而且具有广泛的耐化学性,能够满足您对这类实验室主力仪器所期待的正常运行时间和稳定性能。
台式离心机针对操作安全性进行了专门设计。例如,其设计中尽可能减少了开关盖时的潜在夹点,并配备了电动盖锁扣来提供额外的保护。盖上的把手条纹表示易于单手关闭的位置。腔体配备了改良过的手取式设计,使转头和容器的加载、卸载操作变得更加安全。
Pro 系列离心机拥有最新的触摸屏界面,只需通过菜单栏和几个简单的按钮就能轻松进行编程,比以前要简单许多。借助扩大的时间跟踪器以及运行结束时的视觉和声音报警,不管您在实验室的哪个位置,都可以很便利地监测运行情况。预编程的压缩机启动功能可以在您到达离心机后立即运行,而关机功能可以延长压缩机使用寿命并降低能耗。
台式离心机可使用全系列的水平和固定角转头。许多转头采用创新的轻质材料制成,耐腐蚀、抗疲劳,并与 ClickSeal™ 生物安全盖兼容
我们的 mySPIN 迷你型离心机是最小的台式平台,可以 6,300 和 12,500 rpm 两种速度运行。它们适用于很多应用,从微滤细胞分离和 HPLC 实验方案到 PCR 以及临床和诊断应用。这些离心机运行时安静且振动低。其占用空间极小,能够有效地利用空间,非常适合个人工作站使用。
Thermo Scientific 微量离心机能够快速地加速和减速,可执行多种微量离心方案。这些离心机有多种配置可供选择,包括两种性能水平、通风型或制冷型两种型号,以及可选配适合您应用的转头。寻找支持基本微量管处理、核酸小量制备、离心柱和血细胞比容检测的理想功能组合。
这种小型台式平台具有便携性,能够在应用间和实验室间无缝转移。此便携性产品有通风型和制冷型两种型号,并且有多种高 RCF 转头可供选择,能够灵活满足不断变化的需求。微量转头可在高达 30,279 g 的速度下处理微量管,支持细胞培养、分子生物学和临床诊断应用。这些型号可以低至 52 dBA 的噪音水平运行,尽可能降低对实验室环境的干扰。
这些离心机可以称得上是我们最全面的台式平台。它们配备中等性能的驱动器,适合在大量运行中要求一致性、可重复性和高通量的应用,例如具有重复实验方案的基础研究和临床应用。符合人体工程学的设计和易用性使其成为多用户实验室的一款稳健、可靠的解决方案。有 1.6 L 或 4 L 容量配置、通风型和制冷型两种型号供您选择,以满足您的需求。
该平台专为性能设计,结合了强大的节能驱动器和编程功能,可满足苛刻的研究应用或在洁净室等受控环境中工作的要求。该平台具有更高的灵活性,可搭配各种转头,从适合 1.5 mL 试管的固定角转头到适合大容量离心瓶的水平转头,可配置 1.6 L 和 4 L 容量,可选择制冷型、通风型和落地式型号以完美匹配您实验室的需求。