台式离心机转头
功能全面、可靠的实验室必备仪器,容量高且设计紧凑。
查看产品演示
台式离心机转头
在全面性、安全性以及耐用性方面提供无与伦比的选择范围
我们为您提供广泛的转头选择,您可选择能够精确地满足您要求的转头。每种转头的功能都经过了精心设计,可提高样本安全性、离心机性能以及安装和拆卸的简便性。
选择台式离心机转头
选择转头
以下工具有助于您确定最适合需求的转头。
  1. 首先,选择您的离心机型号。
  2. 然后选择转头类型:水平或固定角。
  3. 选择您所需的容量和性能标准、包括速度和 g 力。
  4. 选择您所需的任何特殊要求和特点,如与微孔板、防生物污染密封盖、新兴材料和 Auto-Lock ™转头更换的兼容性。有关详细信息、请参阅转头主要特点。
如果您尚未购置离心机,您可以选择转头并查看其与哪种台式离心机兼容。
转头主要特点
创新,从数秒更换的转头自锁系统、到防生物污染密封盖带来的安全性,再到数年如一日的可靠性能,都已经深植在我们的台式离心机转头中。
Auto-Lock 转头更换
我们的 Auto-Lock 转头自锁功能能够使您安全可靠地将转头锁定到位,之后只需按下一个按钮即可将其取出。实验室可以灵活地更换转头和应用方案,无需使用工具或复杂程序。
只需短短三秒,单手便可取下一个转头,再将其更换为另一个转头。既省时又方便,还能充分灵活地使用离心机。操作者能够快速高效地接触整个离心机腔体进行清洗。
生物污染防护 
选择一款经过防生物污染气密性认证*的台式离心机转头可保护您的样本、离心机和操作者免受危险污染,确保安全性并保持易用性。许多固定角转头拥有经过生物封装安全认证的盖子。大多数转头为容器配备了 ClickSeal ™防生物污染密封盖,从而替代了累赘的多圈螺帽和高压盖。
 *经英国公共卫生部 (Porton Down) 认证
便利的 ClickSeal 生物安全盖 
这类密封盖专用于安全处理样本容器。适合佩戴手套操作、可单手开合。
用于微量离心机的工程聚合物转头
我们最新的微量离心机转头由聚丙烯材料制成,重量更轻、耐化学性卓越,且耐腐蚀性更持久。这些转头可快速地加速和减速,性能高、运行时间短、能耗低。
Fiberlite 转头
轻巧、稳固的碳纤维转头
采用先进、轻巧、耐腐蚀的通用 Fiberlite 转头,较大限度地提高离心机性能。
Fiberlite 转头运行时耗能比金属转头耗能低,因此可延长离心机使用寿命。耐腐蚀设计可确保结构完整。Fiberlite 转头具有15年保修期,可保护您的投资。 
特点和优点
  • 采用符合人机工效学的轻便设计 - Fiberlite 转头的重量比金属转头轻约 60%,因此加速率/减速率更快,从而缩短运行时间。由于这些人机工效学改进,此类转头还有助于营造更安全的工作环境并尽可能降低离心设备损坏风险。
  • 提高安全性 - 碳纤维复合转头具有耐腐蚀性,可安全地与大多数温和的实验室去污剂和溶液配合使用,转头的保养和维护也很简单。高转速和重复循环产生的巨大负荷或应力也可能导致转头拉伸和尺寸变化,威胁到金属转头结构,从而限制转头寿命或出现故障。Fiberlite 转头具有抗疲劳性能,可减轻此威胁。
  • 出色的绝缘性能 - 碳纤维材料自带绝缘特性,有助于保持样本温度完整性。
  • 为一次性锥形管提供较大程度的支撑 - Fiberlite 转头腔的塑形精确吻合多种一次性锥形管,可提供较大程度的支撑。此外,还具有管盖支撑设计,可缓解高离心力。
  • 一系列适用于不同试管/瓶体积的适配器 - 从 1 L 瓶到 15 mL 和 50 mL 锥形管,再到微孔板和组织培养瓶,Thermo Scientific 实验室离心器皿具有多种选择,可与您的全套离心机和转头系统无缝配合使用,兼具质量和性能。
  • 15年质保期 - 与使用寿命有限(由于潜在的故障风险)的金属转头不同,Fiberlite 碳纤维转头享有的质保期长达其他转头的两倍。
转头配件
有关我们丰富的转头吊桶、盖和适配器的信息,请参阅“配件”。
转头资源
查看我们的“资源”,了解有关台式离心机转头的更多信息,其中包括指南、工具、手册和疑难解答。