The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
无论您的实验室是要进行快速脉冲离心、临床应用还是最具挑战性的研究分离,您都可以找到一款符合任务要求的 Thermo Scientific™ 台式离心机。我们将台式离心机分为五类。每类离心机还提供多种兼容转头、通风或制冷以及生物封装选项供您选择。
提示:需要最高速度的台式离心机?请了解一下速度可达 150,000 rpm 的 Sorvall™ MTX-150 台式微量超速离心机。
|
|
|
|
|
典型应用 | ||||
脉冲离心、PCR、微滤细胞分离、HPLC 实验方案 | 基础微量管处理、核酸小量制备、血细胞比容毛细管 | 细胞培养、分子生物学、临床诊断 | 具有重复实验方案的基础和临床研究、应用 | 高级研究、受控环境 |
最大容量 | ||||
12 x 2 mL | 24 x 2 mL | 4 x 145 mL | 1.6 L 或 4 L | |
性能(最大速度,最大 RCF) | ||||
12,500 rpm 9,800 x g | 14,800 rpm 21,000 x g | 17,850 rpm 30,279 x g | 15,200 rpm 25,830 x g | |
兼容转头 | ||||
包含 2 个,用于微量管和 PCR 联管 | 包含 1 个,其他可选的应用专用转头 | 通用型和应用专用转头 | 多用途转头选择 | 最广泛的转头选择 |
制冷型 | ||||
--- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
落地式型号配置 | ||||
--- | --- | 高便携性,仅制冷型 | --- | 适用于洁净室,通风型和制冷型 |
显示屏类型 | ||||
背光、可定制 (mySPIN 12) | LCD | 全彩色触摸屏(部分型号) | ||
程序 | ||||
计时器、速度、RCF 设置 (mySPIN 12) | 定时器 | 可直接访问 3 或 4 个,通过文件夹最多可访问 96 个 | 可直接访问 6 个 | 通过触摸屏最多可访问 100 个 |
符合 IVD 标准的型号 | ||||
--- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最大容量:说明每次运行期间可离心的总体积。
性能:由离心机和转头的组合确定。是一个关于您的应用所需的最大速度 (rpm) 和相对离心力(RCF 或 g 力)的函数。
制冷型:大多数台式离心机有通风型或制冷型两种型号可供选择。通风型离心机适合对温度不敏感的样本。建议对于因温度升高可能会产生负面影响的样本使用制冷型离心机。
找到适合您需求的台式离心机类别后,您便可以进一步了解不同型号并选择最适合您实验室的离心机。