Search Thermo Fisher Scientific
Heratherm 环境室可让您可靠,精准地控制各种温度,湿度和照明要求。我们的试验箱设计用途广泛,可为产品和包装稳定性测试、植物生长和动物孵化应用提供理想的环境。
从稳定性和孵育室到光室,多种功能均采用精良且易于使用的包装,有助于您获得可靠的结果。
所有 Heratherm 环境试验箱型号都是您实验室中可靠的装置,可让您精确控制环境因素。体贴周到的设计和灵活的选项使其更加多样化,让您可以灵活订购适合您的应用和实验室环境的配置。
门选件
选择一个玻璃门或带内玻璃门的实心门以支持应用要求。其他门选项包括左或右打开和门锁。
机柜选项
可用的机柜选项包括:室内双电源插座;与清水管的水连接以取代内部水箱;两个标准接入端口可以满足室内使用传感器、探头和附件电缆的大多数需求。请联系我们,了解定制接入端口选项
根据您的预期用途选择实心不锈钢,加强型或带孔不锈钢隔板,每个搁架的容纳量为 30 kg/66.1 lbs。强化的穿孔不锈钢搁板最大承载重量为 90 kg/198.4 lbs.可选的加强型摇床隔板系统可提高试验箱的稳定性和安静运行。
光室配有可编程的光色和强度范围,最多可选择三种光照级别。在两种光模块选项之间选择:ICH 光源模块,带白色、红色和蓝色 LED 光源和紫外 LED 光源模块,或 带有白色、红色和蓝色 LED 光源的植物/动物生长光源模块。