请参见以下图表,了解光照时的温度和湿度水平。要获得更广的温度和湿度范围,请仅在光照箱中使用一个模块。
立式光照箱可满足需要样品光暴露以及温度控制和湿度的各种应用的需求。
- 灵活的设置可满足样品与光的距离和样品体积的要求
- ICH 光源模块符合指南 Q1B 的要求,可实现较佳光暴露。可单独订购所需的模块数量
- 还提供专门用于植物生长和动物孵育的光源模块
- 实心门可确保样品接受光照时不会受到"光污染"
选项在较佳条件下使用光选项以满足应用要求。通过7个荧光灯泡实现较宽的光分布。
多个立式光照箱型号可供选择
立式光照大型 稳定性试验箱 | 立式光照小型 稳定性试验箱 | |
![]() | ![]() | |
尺寸 | 821L | 311L |
加热功能 | ✓ | ✓ |
冷却功能 | ✓ | ✓ |
光选项功能 | ✓ | ✓ |
湿度功能 | ✓ | ✓ |
设置光源和温度 - 无湿度控制时 | ||
最多可用的光源模块数量 | 3 | 2 |
温度范围 (光源开启时) | 25°C 至 50°C (68°F 至 122°F) | 10°C 至 50°C (50°F 至 122°F) |
20°C 至 37°C 时的温度均匀性 | ≤ ±3.0 °C | |
20°C 至 37°C 时的温度稳定性 | ≤ ±0.3 °C | |
设置光源和温度 - 湿度控制 | ||
最多可用的光源模块数量 | 2 | |
相对湿度范围 | 50°C (122°F) 时,高于环境湿度至 75% | |
湿度稳定性 | ≤ ±5% 相对湿度 | |
温度范围 | 15°C 至 50°C (59°F 至 122°F) | 10°C 至 50°C (50°F 至 122°F) |
20°C 至 40°C 时的温度均匀性 | ≤ ±2.5 °C | ≤ ±2.3 °C |
30°C、75% 相对湿度时的温度稳定性 | ≤ ±0.5 °C | |
订购号 | 3943 | 3906 |
可供使用的温度、湿度、光图
选择符合您特定应用需求的光源模块
植物生长 |
用于植物生长的光源模块的灯泡可根据典型阳光模式发射出更多的红色和蓝色波长,这样有益于植物生长。在大型装置中最多安装3个光源模块(含防水的专用电气接头)。
此图显示了在配有植物生长光源模块时 Forma 立式光照稳定箱型号3942和3909内的光谱范围。
昆虫/动物孵育 |
用于昆虫孵育的光源模块具有模拟日光的灯泡 — 特别适合需要模拟日/夜的情景。黄昏/黎明功能可以渐进式程序,模拟太阳升起和下落的光照,可通过三个步骤打开和关闭。这有助于防止突然的强光照射对昆虫和动物造成胁迫。
此图显示了在配有动物孵育光源模块时 Forma 立式光照即取式培养箱型号3928内的光谱范围。
光照稳定性试验 |
通常情况下,用至少120万勒克斯小时和200瓦时/平方米的紫外光照射样品的过程将耗时不超过170小时。这样的一个周期可轻松进行编程:达到指定的暴露时间时,灯将自动关闭。
此图显示了在配有 ICH 光源模块时 Forma 立式光照稳定箱型号3942和3909内的光谱范围。
提示:出于安全考虑,在遵循 ICH 试验指南时,我们还提供了一项“遮光保护”功能。有了此功能后,当箱门打开时灯将自动关闭,有助于防止紫外线照射,防止可能对操作员眼睛的伤害。专用的防紫外眼镜是一种替代方法。
下载免费电子书!
"药物稳定性试验101"
对药物稳定性试验充满好奇?想了解其用途及使用方法?下载电子书,深入了解药物的压力测试过程。电子书由我们的专家团队制作,您将从中了解到试验参数、强制降解以及购买气候控制技术时需要考虑的因素等诸多信息!