适合高温应用的即取式培养箱
即取式低温培养箱具有较广的温度范围,适合需要控制温度的孵育、检测和储存应用。
- 可靠的温度控制
- 可调式高温和低温警报能防止操作员出现偏差
- 大腔室,可容纳大量样品
即取式试验箱
即取式培养箱 | |
![]() | |
尺寸 | 29 cu. ft. |
物理特性 | 仅带加热功能的 821L 即取式培养箱 |
外部尺寸(宽x高x深) | 965 x 2032 x 833mm 38.00 x 80.00 x 33.00 in. |
内部尺寸(宽x高x深) | 787 x 1524 x 686mm |
净重 | 227kg / 500 lbs |
装运重量 | 300kg / 660 lbs |
温度 | |
温度范围 | 高于环境温度以上 5°C,最高温度为 60°C |
控制器、传感器 | Environ-Scan - PID,带 RTD 传感器 |
显示器 | 数字双 LED,可读性&可设置性可按每次 0.1°C 的增量配置 |
温度均匀性 | 30°C 时,≤ ±0.4 °C;37°C 时,≤ ±0.3 °C;45°C 时,≤ ±0.5 °C |
30°C 至 45°C 时的温度稳定性 | ≤ ±0.1 °C |
供电系统 | |
电压 | 230V,50/60Hz,5.0安培 |
插头 | 230V:CEE 7/7 |
电源开关 | 2极 |
内置便利性插座 | 最大 230W,适用于标准 EU CEE7/7 |
报警触点 | 温度偏差和电源故障;通用、NO、NC; 通过 RJ11 插孔进行客户端连接 |
订购号 | 3962 |
* 除非配备可选的 Thermo Scientific 冷凝水蒸发器(货号1900031),否则所有型号都需要排水装置。需要恒定水源以控制湿度
可选的细胞转瓶系统
借助可选的细胞转瓶系统,用户可在标准滚瓶容器中大量生产单层细胞培养物。这有助于改善氧化作用并使细胞暴露于培养基生长区域。均匀的温度控制结合细胞转瓶系统提供的持续而柔和的旋转,创造了理想的培养条件,有助于提高培养物得率。
- 细胞转瓶装置高达7层,每层有5个位置,最多可提供共计35个位置(容纳35个培养瓶)。
- 最大容量包括一个三层细胞转瓶装置基座(15个位置)、四个附加层(20个位置)和一个加强型底板/斜面。
- 所有位置驱动器均是标配。可调式速度控件,速度范围为 0.125-6.25 RPM,精度为 ±1.0%,基于 110 mm 培养瓶进行计算。