The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
无论您是需要进行简单的单点粘度测量以在生产中实现快速批次放行、进行屈服点测量以进行质量控制分析,还是进行综合性流变学研究以开发新配方,我们都能为各种应用提供全系列的流变仪和粘度计。
使用模块化先进流变仪系统可以实现更快速的综合性材料表征,从而站在竞争前列。Thermo Scientific HAAKE 流变仪具有几乎适用于所有应用的附件和适用于所有用户级别的软件,采用"连接辅助"技术,经实践证明是可提高生产力的多功能创新仪器。Thermo Scientific HAAKE RheoWin 软件可与所有 HAAKE 流变仪配合使用,并且能够在 QC 和研发之间轻松转移测量和评估程序。
手持式主轴粘度计用于现场粘度测量。 集成式温度控制的入门级流变仪用于绝对粘度测量。研究级流变仪用于在较广测量范围内进行扩展材料表征。无论您的需求如何,我们均可助您选择合适的流变仪或粘度计。
特点
以下三个表格概述了四种 Thermo Scientific 前列仪器的特点、附件和应用。
HAAKE Viscotester 3 | HAAKE Viscotester iQ/iQ Air | HAAKE MARS iQ/iQ Air | HAAKE MARS 40/60 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
流变仪类型 | 手持式粘度计 | 旋转流变仪 | 旋转流变仪 | 旋转流变仪 |
便携式 | 是 | 是 | ||
温度控制选项 | 是 | 是 | 是 | |
自动提升功能 | 是 | 是 | ||
独立操作 | 是 | 是 | ||
软件控制操作 | 是 | 是 | 是 | |
在控制应力 (CS) 模式下测试 | 是 | 是 | 是 | |
在振荡模式 (CD & CS) 下测试 | 仅 iQ Air | 仅 iQ Air | 是 | |
在控制速率模式 (CR) 下测试 | 是 | 是 | 是 | 是 |
法向力功能 | 是 | 是 | ||
最小旋转速度 (rpm) | 62.5 | 0.01a | 0.001b | 10-8c |
最大旋转速度 (rpm) | 62.5 | 1500 | 2000 | 4500 |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 180 x 90 x 175 mmd | 270 x 500 x 500 mm | 480 x 390 x 670 mm | 600 x 600 x 890 mm |
软件 | 否 | RheoWin | RheoWin | RheoWin |
a Viscotester iQ Air 型号
b Mars iQ air 型号
c CR 模式
d 仪器,不含实验室三脚架
应用
HAAKE Viscotester 3 | HAAKE Viscotester iQ/iQ Air | HAAAKE MARS iQ/iQ Air | HAAKE MARS 40/60 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
质量控制 | 是 | 是 | 是 | 是 |
研发 | 有限 | 有限 | 是 | |
单点粘度 | 是 | 是 | 是 | 是 |
绝对粘度数据 | 是 | 是 | 是 | |
流动/粘度曲线 | 是 | 是 | 是 | |
粘弹性 | 仅 iQ Air | 仅 iQ Air | 是 | |
聚合物熔体分析 | 仅 iQ Air | 是 | ||
低粘性样品(果汁、乳制品、油墨等) | 是 | 仅 iQ Air | 仅 iQ Air | 是 |
复合物 | 是 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.