粘度和流变特性测量
从建筑材料、油漆和涂料到药品、石化产品和聚合物,在开发新产品和管理现有配方的质量控制时,对流变特性的准确了解至关重要。在各行各业致力于优化其产品的同时,Thermo Scientific 流变仪和粘度计可提供各种测量,包括粘度、屈服应力、粘弹性、触变性、稳定性测试、剪切恢复、流平和流挂特性、相变等。 
建筑材料的流变学与加工
通过优化砂浆、水泥、沥青和陶瓷浆料等建筑材料的配方,可提高这些材料的耐用性和适用性,即使暴露于各种恶劣条件下,亦不受影响。例如,已在过去几十年中明确定义了流变学测试方案,以确保对沥青粘合剂材料进行一致的质量控制。同样,流变学测试可以确定混凝土混合物对于特定类型模具和其他应用的适用性。从不同温度下的粘度测量到多重应力蠕变恢复测试,Thermo Scientific 流变仪和粘度计可提供生产持久耐用的建筑材料所需的快速、准确的数据。
流变学在化妆品中的应用
无论是面霜、软膏、喷雾、泡沫还是凝胶,能对这些化妆品和个人护理产品持续提供高质量可是一项挑战。虽然简单的粘度测量通常足以评估原材料,但还需要进行大量的流变学测试来预测和调整产品有效期以及加工和应用行为。Thermo Scientific HAAKE 流变仪和粘度计可提供各种化妆品和个人护理产品所需的可靠分析。
流变学教育
流变学教师需要直观的仪器和软件,帮助学生快速上手。从简单的粘度测量到复杂的流变学研究,流变仪和粘度计可助学生快速了解正确的操作,同时产生快速、可重复的结果。
能源材料流变性
在我们努力保护地球的宝贵资源时,越来越需要以更可持续的方式进行生产和储存能源。例如,得益于对活性阳极和阴极材料的流变学表征,已将许多创新材料商业化,以提高电池性能。借助 Thermo Scientific 仪器,实验室技术人员可在较宽的剪切速率范围内以高精度轻松测量电池浆料的流动和粘度 特性,从而帮助科学家开发出更具可持续性的未来能源所需的新配方。
食品的粘度和流变特性
食品的许多重要特性,如质地、稳定性和保质期,都与可测量的流变参数直接相关。了解流变特性有助于食品科学家开发出更受消费者青睐的新配方。从液体或半固体材料的简单粘度 测量到固体产品的断裂测试,HAAKE 粘度计和流变仪提供了对原材料和成品进行综合性研究所需的工具。
涂料和油漆流变性
油漆、油墨和涂料是高度结构化的流体,由许多影响最终产品流动特性的成分组成。粘合剂会影响光泽度、耐久性、弹性和韧性等性能。添加剂可改变表面张力,优化触变性行为或改善漆膜的表面外观。要评估油漆、油墨和涂料的流变性能,需要综合性的测试方法。Thermo Scientific 仪器提供的广泛测量范围有助于优化这些配方,并确保批次间的一致性。
石化分析仪器
无论是在高温高压下测量原油样品的粘度、确定钻井泥浆的屈服应力,还是优化管道运输,Thermo Scientific 流变仪都可以在这些应用领域优化石油生产。我们提供高端台式流变仪,可在各种条件下测量粘度和粘弹性。还提供了组合式分析方法,可提供对样品特征的新见解。
聚合物流变性
我们的旋转流变仪平台可用于研究聚合物的生命周期,包括从研发实验室的聚合物开发到生产聚合物过程中的质量控制。由于其化学结构和高分子量,聚合物表现出复杂的流动和变形特性。需要确定聚合物材料的粘弹性,以改进配方和生产工艺,进而获得不同应用所需的特殊性质。 
在聚合物生产或回收生产线中,过程控制流变仪能够在低熔体流速下,以快速的反应时间实时测量粘度、熔融指数、熔体体积流动速率。可选的光学模块使您可在例如通过使用光谱同步进行化学结构分析时将传感器集成。
HAAKE PCR 过程控制流变仪
  • 即使是熔体流速低的材料,也可在快速反应时间内测量其粘度。
  • 可轻松更换熔体泵和缝隙模,使流变仪适用于特定过程,如挤出系统或任何其他熔体输送通道。
  • 可将所有数据和事件记录在数据库中,以便进行趋势分析、SPC 报告和数据存储。
  • 用于工艺分离的阀模块和可进行在线光谱分析的光学模块。
流变学的制药应用
在了解液体和半固体制剂的稳定性时,流变特性是非常重要的一环。例如,鼻喷雾剂需要能展示一定的粘度,以便能通过喷雾的方式施用活性成分。同理,滴眼液和其他滴剂产品必须能在重力作用下从瓶中缓慢滴出。流变学能够对新制剂的稳定性和保质期做出可靠预测,从而帮助制药公司加速产品开发。
光化学反应测试
可使用 HAAKE 流变仪研究光化学固化反应之前、过程中和之后光敏样品特性的流变表征,以支持新材料的开发。HAAKE MARS 40/60 流变仪也可与 FTIR 结合,以同时采集流变数据和 FTIR 光谱(用于研究固化过程中样品的结构变化)。