流变仪附件
适用于各种流变测量的高性能工具
使用您需要的附件扩展流变分析,以便在不同条件下实现准确测量。我们提供综合性、适应性强的流变学软件以及完整的组件组合,旨在帮助您实现快速、灵活的样品分析。 
HAAKE RheoWin 软件
以强大且直观的软件,您可轻松变换流变仪的各种操作。这款易于使用的软件可助您控制仪器、开发测量和评估程序,以及评估数据。该软件适用于所有经验水平的用户,并配有可选的软件模块,旨在满足每个实验室的特定需求。 
HAAKE 流变仪的温度模块
获取特定应用所需的特定温度模块。我们提供覆盖广泛温度范围的各种即插即用模块,包括电气、液控和 Peltier 温度模块,以满足您的特定需求。
HAAKE 流变仪的测量几何结构
选择进行特定研究所需的测量几何结构,包括锥体和平板、平行板、同轴圆筒形、双间隙圆筒形、叶片或螺旋销转头。我们的测量几何结构具有"连接辅助"功能(自动识别功能),由钢、钛、耐化学腐蚀的 Hastelloy™ 和一次性铝等多种材料制成,并具有光滑、喷砂或带齿纹的表面处理,可准确测量不同类型的样品。
针对特定应用的测量元件
适用于 HAAKE MARS 流变仪的紫外固化测量元件
使用不同类型的紫外固化元件,研究光化学固化反应之前、过程中和之后样品性质的变化。 
适用于 HAAKE MARS 流变仪的摩擦学测量元件
Thermo Scientific HAAKE MARS 流变仪为球-三板摩擦学测量几何结构,可测量摩擦和润滑特性。
适用于 HAAKE MARS 流变仪的温度腔
在使用 Thermo Scientific HAAKE MARS 流变仪进行流变学测量时,温度测试腔可确保在较广泛的可用范围内对样品进行准确、均匀的温度控制。
适用于 HAAKE 流变仪的压敏元件
利用我们用于 HAAKE MARS、HAAKE MARS iQ 和 HAAKE Viscotester iQ 流变仪平台的压敏元件产品组合,在高压下执行流变测试。
用于使用 HAAKE MARS 40/60 流变仪进行界面流变学研究的 Du Noüy 环和双锥体设置
对于相关的界面流变特性,例如界面剪切粘度或界面储能和损耗模量,可通过将流变仪与 Du Noüy 环或双锥体测量几何结构结合使用以进行定量测定。 
使用 HAAKE MARS 流变仪进行弯曲和断裂测试的质地分析
三点弯曲工具可用于研究各种材料的弯曲和断裂特性。
结合流变学和光谱学技术
通过将 HAAKE MARS 40/60 流变仪与傅立叶变换红外 (FTIR) 光谱、拉曼光谱和光学显微镜等其他技术相结合,让您尽可能多地收集信息。通过使用这些多模态技术,可同步两种不同分析技术的数据采集,以节省时间并确保相同的测量条件。 
适用于 HAAKE MARS 40/60 流变仪的 Rheonaut 模块
同时测量流变特性和分子水平上的结构变化(使用 FTIR 光谱法),以加速配方开发和工艺优化。
适用于 HAAKE MARS 40/60 流变仪的 RheoRaman 模块
将流变测量与提供样品微观结构信息的同步拉曼光谱相结合,分析物质在应力或应变下的行为。
适用于 HAAKE MARS 40/60 流变仪的 RheoScope 模块
通过测量样品的流变特性和微观结构变化,加快配方开发、工艺优化和产品可加工性研究。