无油深度真空泵适用于任何 SpeedVac的应用
真空泵设计用于减低系统内的压力,从而降低溶剂的沸点。通过降低沸点,溶剂在低得多的温度下蒸发,减少样品降解。Thermo Scientific 提供两种泵款式:传统旋转叶片油泵和新型无油免维护真空泵。
深度真空油泵
适用于真空浓缩仪的 Thermo Scientific 深度真空油泵可以实现最大溶质回收,其设计与所有 Thermo Scientific SpeedVac 浓缩和冷冻干燥系统配合使用。
特点:
- 三位气阀控制可优化泵性能从而适合所有的应用
- 大型、侧视指示标记便于一目了然地检查正确油位
- 轻松连接到任何 Savant SpeedVac 系统
所有旋叶油泵的标准配备包括:
- 消音器(OME190 油雾消除器)
- 两个油雾过滤器 (MF190)
- 快速排水套件
- 所有 VLP 泵 (VPOF-110) 上使用的真空泵油再循环/过滤器
订购信息
描述 | 泵抽速 | 115V/60Hz | 230V/50Hz |
---|---|---|---|
用于冷冻干燥的真空油泵 | 60 Hz 下抽气速率为 76 L/min | FDP80-115 | FDP80-230 |
用于冷冻干燥的真空油泵 | 60 Hz 下抽气速率为 195 L/min | FDP200-115 | FDP200-230 |
用于冷冻干燥的真空油泵 | 60 Hz 下抽气速率为 195 L/min | VLP195FD-115 | VLP195FD-230 |
用于冷冻干燥的深度真空油泵 | 60 Hz 下抽气速率为 116 L/min 50 Hz 下抽气速率为 97 L/min | VLP120-115 | VLP120-230 |
用于冷冻干燥的深度真空油泵 | 60 Hz 下抽气速率为 195 L/min 50 Hz 下抽气速率为 162 L/min | VLP200-115 | VLP200-230 |
用于冷冻干燥的深度真空油泵 | 60 Hz 下抽气速率为 283 L/min 50 Hz 下抽气速率为 237 L/min | VLP285-115 | VLP285-230 |
用于冷冻干燥的深度真空油泵 | 60 Hz 下抽气速率为 76 L/min 60 Hz 下抽气速率为 62 L/min | VLP80-115 | VLP80-230 |
无油真空泵
专为各种实验室用途而设计的适用于真空浓缩仪的 Thermo Scientific 无油真空泵可以消除油雾蒸气。这些泵运行时比较安静,具有极佳的耐化学腐蚀性,无需用油即可工作。
特点:
- 占地面积小
- 四头设计,采用耐化学腐蚀的固体 ETFE 和 PFA 头
- 轻松连接到任何 Savant SpeedVac 系统
- 建议用于酸性环境,例如 HCl、TFA、醋酸和甲酸以及有机溶剂
- 发货时即配有用于增强捕获效果及中和溶剂的 ANT100 阱后装置
订购信息
描述 | 泵抽速 | 115V/60Hz | 230V/50Hz |
---|---|---|---|
无油 FTE/PFA 4 头真空泵 | 50 Hz 下抽气速率为 30 L/min | OFP400-115 | OFP400-230 |
无油涡旋泵 | 50 Hz 下抽气速率为 96.7 L/min | OFP5C-115 | OFP5C-230 |
支持
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.
Unity Lab Services: 请访问我们的专业服务团队、支持计划信息、备件和耗材资源以及其他的仪器服务。