快速、安全和高效的蒸发
SpeedVac 系统采用先进的离心、真空和加热技术来去除溶剂和浓缩样品,同时保持样品的完整性。广泛多样的产品系列能够为各种溶剂应用提供解决方案,从传统的在水和甲醇中干燥 DNA 制剂,到制药行业的化学合成和药物发现部门的更复杂更激进的应用,不一而足。
我们还提供适用于热门应用的简单包装 真空浓缩仪套装以及多种 SpeedVac 转头。
选择您个性化的 SpeedVac 真空浓缩仪
对于蛋白质、酶和 HPLC 分离应用,请从下列单独的 SpeedVac 真空浓缩仪中进行选择
SPD120![]() | SPD210![]() | SPD130DLX![]() | |
---|---|---|---|
可编程性 | 3 | 3 | 3 |
按溶剂类型预设程序 | 3 | 3 | 3 |
用户自定义程序 | 3 | 0 | 0 |
容量 | 120 x 1.5 mL 试管 2 块深孔板 6 块浅孔板 (和其他规格的试管与样品瓶) | 200 x 1.5 mL 样品管 4 块深孔板 12 块浅孔板 (和其他规格的试管与样品瓶) | 120 x 1.5 mL 样品管 2 块深孔板 6 块浅孔板 (和其他规格的试管与样品瓶) |
盖子类型 | 玻璃 | 玻璃 | 辐射玻璃 |
真空缓变率/真空计 | 否 | 否 | 否 |
溶剂类型 | 水、醇、甲醇、乙腈、非侵蚀性溶剂 | 水、醇、甲醇、乙腈、非侵蚀性溶剂 | 水、醇、甲醇、乙腈、侵蚀性低沸点溶剂 |
立刻订购 |
对于有机溶剂和药物研发应用,请从下列单独的 SpeedVac 真空浓缩仪中进行选择
SPD140DDA![]() | SPD300DDA![]() | |
---|---|---|
可编程性 | 12 | 12 |
按溶剂类型预设程序 | 4 | 4 |
用户自定义程序 | 8 | 8 |
容量 | 120 x 1.5 mL 2 块深孔板 6 块浅孔板 (其他规格的试管与样品瓶) | 200 x 1.5 mL 8 块深孔板 20 块浅孔板 (其他规格的试管与样品瓶) |
盖子类型 | 加热玻璃 | 加热玻璃 |
真空缓变率/真空计 | 是 | 是 |
溶剂类型 | 水、低沸点和高沸点、更具侵蚀性的溶剂(DMSO、TFA)、HPLC | 水、低沸点和高沸点、更具侵蚀性的溶剂(DMSO、TFA)、酸、碱、HPLC |
含 PRO 转头系统不含转头 |
对于蛋白质、酶和 HPLC 分离应用,请从下列单独的 SpeedVac 真空浓缩仪中进行选择
SPD120![]() | SPD210![]() | SPD130DLX![]() | |
---|---|---|---|
可编程性 | 3 | 3 | 3 |
按溶剂类型预设程序 | 3 | 3 | 3 |
用户自定义程序 | 3 | 0 | 0 |
容量 | 120 x 1.5 mL 试管 2 块深孔板 6 块浅孔板 (和其他规格的试管与样品瓶) | 200 x 1.5 mL 样品管 4 块深孔板 12 块浅孔板 (和其他规格的试管与样品瓶) | 120 x 1.5 mL 样品管 2 块深孔板 6 块浅孔板 (和其他规格的试管与样品瓶) |
盖子类型 | 玻璃 | 玻璃 | 辐射玻璃 |
真空缓变率/真空计 | 否 | 否 | 否 |
溶剂类型 | 水、醇、甲醇、乙腈、非侵蚀性溶剂 | 水、醇、甲醇、乙腈、非侵蚀性溶剂 | 水、醇、甲醇、乙腈、侵蚀性低沸点溶剂 |
立刻订购 |
对于有机溶剂和药物研发应用,请从下列单独的 SpeedVac 真空浓缩仪中进行选择
SPD140DDA![]() | SPD300DDA![]() | |
---|---|---|
可编程性 | 12 | 12 |
按溶剂类型预设程序 | 4 | 4 |
用户自定义程序 | 8 | 8 |
容量 | 120 x 1.5 mL 2 块深孔板 6 块浅孔板 (其他规格的试管与样品瓶) | 200 x 1.5 mL 8 块深孔板 20 块浅孔板 (其他规格的试管与样品瓶) |
盖子类型 | 加热玻璃 | 加热玻璃 |
真空缓变率/真空计 | 是 | 是 |
溶剂类型 | 水、低沸点和高沸点、更具侵蚀性的溶剂(DMSO、TFA)、HPLC | 水、低沸点和高沸点、更具侵蚀性的溶剂(DMSO、TFA)、酸、碱、HPLC |
含 PRO 转头系统不含转头 |
疑难解答:Savant SpeedVac 系统
由于寡核苷酸在研究和临床应用中得到积极的应用(例如检测、表征和开发治疗药物和疫苗),因此合成寡核苷酸的质量至关重要。Savant SpeedVac 系统可提高速度和可靠性,因此您可以对寡核苷酸的质量及其所服务的应用充满信心。
SpeedVac 真空浓缩仪的特点
专注于易用性
- 用户 界面允许使用 4 个预设程序和 8 个用户自定义程序来设置加热、运行时间、真空变速和真空度,以实现高效操作。
- 耐用的通用型转头经过优化,可实现高效的大样品处理,同时可以承载多种样品容器(如微量离心管、微孔板和 250mL 烧瓶)
在持续的蒸发中保持样品安全
- 标准玻璃盖锁定牢固,有助于确保样品和用户的安全。配备上盖驻留机制,装载或卸载转头时可不必手扶。操作完成后,声音警报会提醒用户。
可靠的数据采集
- 能够从 USB 端口下载实时运行数据,增强数据完整性。
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.
Unity Lab Services: 请访问我们的专业服务团队、支持计划信息、备件和耗材资源以及其他的仪器服务。