通用真空系统促进蒸发
Thermo Scientific™ Savant™ 通用真空系统是多功能的真空源和溶剂回收系统,组合在一个集成单元中。该系统包括一个冷阱和一个无油真空泵。
Thermo Scientific™ Savant™ 通用真空系统与 SpeedVac™ 真空浓缩仪、其他真空相关设备(如真空干燥箱或旋转蒸发器)配合使用。蒸气捕获效率和加热能力提供的蒸发速率等于或优于依赖需要经常维护的旋片真空泵的分体式系统。与此同时, Savant 通用真空系统是出色的节能环保的真空系统,可完全回收蒸发出来的溶剂。无油真空泵消除了油泵所需的频繁维护,并且因耐腐蚀而具有长寿命。
Thermo Scientific Savant 通用真空系统
![]() UVS450 | ![]() UVS450A | ![]() UVS850DDA | |
---|---|---|---|
真空泵类型 | 无油,2 头 | 无油,2 头 | 无油,4 头 |
抽气 | ETFE 隔膜 | ETFE 隔膜 | ETFE/PFA 隔膜 |
最大真空 | <10 Torr | <10 Torr | <0.6 Torr |
腔室容量 | 4 L | 4 L | 4 L |
工作温度 | -50°C | -50°C | -50°C |
溶剂回收增强 | 不适用 | VaporNet * | VaporNet * |
可用选件 |
* VaporNet™ 技术包含了真空管路中的阀门和该阀门的控制电路。调节该阀门可使分子在冷阱中停留的时间长于恒定真空所能实现的停留时间。
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.
Unity Lab Services: 请访问我们的专业服务团队、支持计划信息、备件和耗材资源以及其他的仪器服务。