实现在低温和超低温下冷凝的冷阱
使用 SpeedVac™ 浓缩仪进行真空蒸发的过程中,溶剂会从样品中并收集在使用无氟制冷剂的冷阱中。溶剂蒸气在玻璃冷凝瓶中凝结,防止蒸气到达油泵造成腐蚀。
Thermo Scientific™ Savant™ 冷阱可以提供两个温度范围。Savant RVT450 冷阱的温度范围为环境温度至 -50 °C,Savant RVT5105 冷阱的温度范围为环境温度至 -105 °C。
两种型号的特点包括:
- 容量 4 升
- 无氟制冷系统
RVT5105 还具有以下特点:
- 拉丝不锈钢和粉末涂层钢外表,带有降温曲线和终点指示灯
- 双 1/3 HP 压缩机(在不到 40 分钟内将冷阱降至 -105 °C)
- 4 升不锈钢收集器
- 不锈钢排水口(带耐腐蚀尼龙阀)
Thermo Scientific Savant 冷阱
![]() 冷阱: RVT450 | ![]() 超低温冷阱:RVT5105 | |
---|---|---|
重量 | 71 lbs / 32 kg | 150 lbs / 68 kg |
尺寸 | 14x24x12 英寸 (35x31x60 cm) | 24x24x18.3 英寸 (61x61x47 cm) |
容量 | 4 L | 4 L |
温度 | -50 °C | -105 °C |
溶剂类型 | 水、非侵蚀性有机溶剂 | 有机溶剂、高挥发性溶剂(二氯甲烷、丙酮、正己烷、氯仿)、酸、水以及低沸点溶剂和高沸点溶剂 |
可选附件 |
支持
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.
Unity Lab Services: 请访问我们的专业服务团队、支持计划信息、备件和耗材资源以及其他的仪器服务。