Applied Biosystems TaqMan 标记和报告基因测定使研究人员能够可靠地检测和定量测定编码常见标记和报告蛋白(如绿色荧光蛋白 (GFP) 及其衍生物)的 DNA 或 RNA 序列。这些测定使用与 TaqMan 基因表达测定相同的经验证流程进行设计。这些测定与 TaqMan 预混液结合使用时,可提供一种快速、简单、可扩展的标记和报告基因定量方法。
TaqMan 标记和报告基因测定可用于:
- 检查荧光融合蛋白的克隆和/或转染是否成功。
- 通过定量分析递送至细胞的质粒量来确定细胞递送系统的功效
- 定量测定细胞系中的转基因拷贝数
- 检测利用 CTS CytoTune 2.0/2.1 仙台病毒重编程载体重新编程的细胞中的 SeV 基因组和转基因
已经知道您感兴趣的靶标?使用以下工具搜索适合您的报告基因或标记的预设计 TaqMan 测定。
测定搜索工具
由于有许多标记和报告基因变体可用,因此请通过查看测定 Detail(详细信息)视图中的 Interrogated Sequence(查询序列)来确认测定可检测感兴趣的靶标。如果不确定,请联系技术支持。
想要为标记或报告基因自行设计定制 TaqMan 测定?使用我们的定制测定设计工具。
规格
可用的测定 |
| ||||||
测定组分 | 以单管形式交付,包含特定的预配制 TaqMan 测定(TaqMan MGB 探针以及正向引物和反向引物) | ||||||
测定后缀命名法 | _mr:以 _mr 结尾的测定,表示这是一种 TaqMan 标记和报告基因测定 | ||||||
可选规格 | 我们的 TaqMan 标记和报告基因测定有四种规格: | ||||||
运输及储存 | 在环境温度下运输。 储存于 –15ºC 至 –25ºC 下。 白皮书:环境温度运输可降低环境影响并保持质量和稳定性 |
相关应用
数据分析工具
Connect 云平台——免费注册
桌面软件——可通过支持中心找到适合特定 Applied Biosystems qPCR 仪器的下载内容
ExpressionSuite 软件——免费下载
相关资源
相关支持
仅供科研使用,不可用于诊断目的。