Applied Biosystems TaqMan 非编码 RNA 测定使研究人员能够可靠地检测和定量测定长度超过200个核苷酸的非编码转录本。若将这些测定与标准逆转录试剂盒和 qPCR 预混液结合使用,研究人员可以研究哺乳动物和许多其他复杂基因组中的调控非编码 RNA。
- 高度特异性——仅检测预期的非编码 RNA 转录本
- 快速、简单且可扩展——两步定量 RT-PCR 测定可在不到3小时的时间里提供高质量结果
- 使用与 TaqMan 基因表达测定相同的经验证流程和工作流程进行设计
- 可用于12个不同的物种
已经知道您感兴趣的靶标?
使用以下工具搜索预设计 TaqMan 非编码 RNA 测定。
测定搜索工具——查找和购买单管 TaqMan 测定:
需要设计您自己的定制 TaqMan 非编码 RNA 测定?使用我们的定制测定设计工具。
正在寻找使用 FAM 或 VIC 以外染料的预设计 TaqMan 非编码 RNA 测定? 请联系我们的专用 TaqMan 测定和寡核苷酸团队。
规格
物种 | TaqMan 非编码 RNA 测定可用于12个物种(人、小鼠、大鼠、恒河猴、犬、猪、牛、马、绵羊、山羊、狨猴和裸鼹鼠)。 |
测定组分 | TaqMan 非编码 RNA 测定以单管形式交付,包含特定的预配制 TaqMan 测定(用 FAM 或 VIC 标记的 TaqMan MGB 探针以及正向引物和反向引物)。 |
测定后缀命名法 | _s1:引物和探针设计在单个外显子内的测定。按照定义,此类测定可检测基因组 DNA。 |
可选规格 | 我们的 TaqMan 非编码 RNA 测定有三种规格。 |
运输及储存 | 在环境温度下运输。 |
相关类别、应用和数据分析工具
产品类别与应用
Applied Biosystems qPCR 分析模块
- Connect 云平台——免费注册
- 桌面软件——可通过支持中心找到适合特定 Applied Biosystems qPCR 仪器的下载内容
- ExpressionSuite 软件——免费下载