图 1.使用制造商推荐的 PCR-free 建库方案,将 Coriell NA12878 DNA 制备成测序文库,并用 Collibri Library Quantification Kit 测量浓度。在 Illumina NovaSeq 6000 系统上对文库进行测序。
使用 Invitrogen Collibri PCR-Free Enzymatically Sheared (ES) DNA Library Preparation Kit for Illumina Systems 或 Invitrogen Collibri ES DNA Library Preparation Kit for Illumina Systems 改善高通量测序文库构建,获得高产量测序文库及对生物学重要基因的高覆盖度。
为了增强使用方便性和产品性能,试剂盒内包含所有建库组分,包括片段化酶、indexed adaptor、PCR 扩增预混液(如需要)和纯化磁珠。提供独有的双端标签 (UDI) 用于 24 次或 96 次反应,以便去除 patterned flow cell 中的 index-hopped reads。
可选 PCR 扩增富集
Collibri ES DNA PCR-free 建库方案经过优化,可将 100 ng DNA 制备成足量测序文库,足以用于文库定量及在 Illumina™ NovaSeq™ 系统上进行两次以上测序。得到的测序文库比传统文库制备技术含有更少的嵌合 reads。
对生物学重要基因的高覆盖度
对生物学重要基因的均一覆盖度增强了基因发现能力,而无需增加测序深度。与传统文库制备技术相比,增强了对低样本起始量 DNA 进行突变检测的灵敏度。
图 2.按照制造商的说明,将 1ng 的 Coriell NA 12878 DNA 制备成测序文库,在 Illumina NovaSeq 6000上进行一次 2x 150bp 的双端测序,reads 被归一化为每份样本 258 m reads。使用 Picard Tools 计算覆盖度,使用 Freebayes v1.2.0 进行 SNP 检测。
全基因组测序文库制备流程
基因组 DNA 提取
我们可提供一系列的 Invitrogen 基因组 DNA 提取试剂盒,可用于从多种珍贵原始材料中进行灵敏、规模化的核酸纯化,以提高实验效率和确保下游实验结果。系列产品包括多种试剂盒,可从多种样本类型(包括组织、细胞、血液、血清、植物和法医样本等)中提取基因组 DNA。
使用基于磁珠的纯化技术和 KingFisher 仪器来实现 DNA 提取的自动化,用于结合、洗涤和洗脱 DNA,不仅可以减少动手操作时间,同时可保持高产量和出色的可重复性。
高灵敏和高特异性的核酸定量
Qubit dsDNA high-sensitivity (HS) 和 broad-range (BR) assays 对双链 DNA (dsDNA) 的选择性高于对 RNA 和单链 DNA (ssDNA) 的选择性。high-sensitivity assay 推荐用于 dsDNA 浓度较低的样本,是珍贵样本的理想选择。
推荐配套产品
- 如果您需要更改实验通量,可将 96 孔 0.2 mL 模块与另一模块互换
- 通过移动应用程序可方便的实现远程访问系统
- 使用简单易用的触摸屏界面可在几秒钟内完成仪器程序设置
- VeriFlex 模块可实现精确的 PCR 优化,具有多达六个独立控温区域
- 方便使用的操作界面(6.5 英寸 VGA 触屏)
- 更快的变温速率,减少 PCR 循环时间
高通量文库定量
基于 qPCR 的 Collibri Library Quantification kit 适应通量较大样本的文库定量,同时也是珍贵样本或临床样本文库定量的理想方法。 Collibri Library Quantification kit 的定量准确性与 KAPA Library Quantification Kit 相当,另外在文库定量过程中还具有直观颜色变化提示的优势。
Qubit dsDNA HS Assay 是一种荧光检测试剂,使用 dsDNA 结合染料来准确定量 NGS 文库浓度,且每个样本只需几分钟的简单检测流程。
无论选择哪种检测方法,都需要良好的实验操作技术,以确保准确测量文库浓度和获得高质量的 Illumina 测序数据。
推荐配套产品
借助 Applied Biosystems QuantStudio 实时定量 PCR 系统,您可获得卓越的性能、可靠性及世界一流的支持服务,从中获得真正的价值。我们的仪器系列可使您能够获得所需的结果,与同事建立联系和协作,最终实现您的研究目标。
基因组 DNA 提取
我们可提供一系列的 Invitrogen 基因组 DNA 提取试剂盒,可用于从多种珍贵原始材料中进行灵敏、规模化的核酸纯化,以提高实验效率和确保下游实验结果。系列产品包括多种试剂盒,可从多种样本类型(包括组织、细胞、血液、血清、植物和法医样本等)中提取基因组 DNA。
使用基于磁珠的纯化技术和 KingFisher 仪器来实现 DNA 提取的自动化,用于结合、洗涤和洗脱 DNA,不仅可以减少动手操作时间,同时可保持高产量和出色的可重复性。
高灵敏和高特异性的核酸定量
Qubit dsDNA high-sensitivity (HS) 和 broad-range (BR) assays 对双链 DNA (dsDNA) 的选择性高于对 RNA 和单链 DNA (ssDNA) 的选择性。high-sensitivity assay 推荐用于 dsDNA 浓度较低的样本,是珍贵样本的理想选择。
推荐配套产品
- 如果您需要更改实验通量,可将 96 孔 0.2 mL 模块与另一模块互换
- 通过移动应用程序可方便的实现远程访问系统
- 使用简单易用的触摸屏界面可在几秒钟内完成仪器程序设置
- VeriFlex 模块可实现精确的 PCR 优化,具有多达六个独立控温区域
- 方便使用的操作界面(6.5 英寸 VGA 触屏)
- 更快的变温速率,减少 PCR 循环时间
高通量文库定量
基于 qPCR 的 Collibri Library Quantification kit 适应通量较大样本的文库定量,同时也是珍贵样本或临床样本文库定量的理想方法。 Collibri Library Quantification kit 的定量准确性与 KAPA Library Quantification Kit 相当,另外在文库定量过程中还具有直观颜色变化提示的优势。
Qubit dsDNA HS Assay 是一种荧光检测试剂,使用 dsDNA 结合染料来准确定量 NGS 文库浓度,且每个样本只需几分钟的简单检测流程。
无论选择哪种检测方法,都需要良好的实验操作技术,以确保准确测量文库浓度和获得高质量的 Illumina 测序数据。
推荐配套产品
借助 Applied Biosystems QuantStudio 实时定量 PCR 系统,您可获得卓越的性能、可靠性及世界一流的支持服务,从中获得真正的价值。我们的仪器系列可使您能够获得所需的结果,与同事建立联系和协作,最终实现您的研究目标。
订购信息
相关资源
手册
案例分享和采访
DNA 测序
技术指南
所有测序方法
技术指南
RNA 测序
技术指南
仅供科研使用,不可用于诊断目的。