The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/de/de/.shtml was not found on this server.
Mit Thermo Scientific NanoDrop Spektralphotometern können Sie DNA, RNA und Proteine aus nur 1 bis 2 µl Probe schnell quantifizieren. Durch die Entwicklung unserer bahnbrechenden Probenhaltetechnologie erhalten Sie umfassendere Informationen zu Ihrer Probe. Dies ermöglicht Ihnen eine schnellere Forschung und erspart Ihnen tagelanges Fehlersuchen.
Pipettieren Sie einfach einen einzelnen Tropfen Ihrer DNA-, RNA- oder Proteinprobe auf den Sockel und ziehen Sie den Arm nach unten. Küvetten oder Kapillaren werden nicht benötigt, und die Ergebnisse werden in Sekundenschnelle angezeigt. Im Laufe der Jahre haben sich die NanoDrop Spektralphotometer in vielen Laboren als zuverlässig und unverzichtbar erwiesen und wurden über 55.000 Mal wissenschaftlich erwähnt.