Search Thermo Fisher Scientific
Wir bieten eine Auswahl an Geräten, die den Anforderungen der meisten Labors gerecht werden. Egal, ob es sich um unser führendes Thermo Scientific NanoDrop One oder NanoDrop OneC Mikrovolumen UV/VIS-Spektralphotometer für Quantifizierung, Reinheit und Probenintelligenz, unser Hochdurchsatz-geeignetes NanoDrop Eight Spektralphotometer für die Verarbeitung von acht Proben auf einmal, oder unser Einstiegsgerät NanoDrop Lite Plus Spektralphotometer für grundlegende Quantifizierung und Absorptionsverhältnisse handelt, wir haben ein Gerät, das für Ihre Laboranwendungen und Ihr Budget geeignet ist.
Tipp: Wenn Sie Proben mit sehr niedrigen Nukleinsäure- oder Proteinkonzentrationen messen müssen, sollten Sie ein Qubit Fluorometer anstelle eines NanoDrop Spektralphotometers verwenden oder als Ergänzung dazu in Betracht ziehen. Sehen Sie sich unsere Vergleichsübersicht an, um eine Entscheidung zu treffen.
NanoDrop One/OneC | NanoDrop Eight | ||
Produktzusammenfassung | Mikrovolumen-UV/VIS-Messungen über das Gesamtspektrum hinweg mit Küvettenoption in einem einzigen Gerät | Mikrovolumen-UV/VIS-Messungen über das Gesamtspektrum hinweg mit hohem Durchsatz | Grundlegende Mikrovolumen-UV/VIS-Messungen |
Optionen zum Sampling | NanoDrop One: Nur Sockel NanoDrop OneC: | Sockel | Sockel |
Misst 1 bis 2 μl Probe |
| ||
Dynamischer Bereich | 2,0 bis 27.500* | 2,0 bis 10.000 | 2 bis 1.500 |
Daten für das gesamte Spektrum |
| ||
Vorprogrammierte Methoden für Nukleinsäuren und Proteine | |||
Misst A260 für Nukleinsäuren | |||
Bestimmt das A260/A280-Verhältnis von Nukleinsäuren | |||
Bestimmt das A260/A230-Verhältnis von Nukleinsäuren | |||
Misst A280 für aufgereinigte Proteine | |||
Misst A205 für Proteine und Peptide |
| ||
Bestimmt das A260/A280-Verhältnis von Proteinen | |||
Vorprogrammierte Verfahren für kolorimetrische Assays (BCA, Bradford, Lowry, Pierce 660) |
| ||
Benutzerdefinierte Methoden |
| ||
Integrierte Küvettenoption |
|
|
|
Eigenständige lokale Steuerung | Erfordert einen Computer | ||
Hochauflösende Touchscreen-Benutzeroberfläche |
| ||
Misst Absorption fluoreszenzmarkierter Nukleinsäure- und Proteinproben |
| ||
Bestimmt eine Vielzahl von Fluoreszenz-Assays: RiboGreen™, PicoGreen™, GFP, BFP-Mutanten, Hoechst, 4-MU, Quantum Dots, OPA, DyLite™, Alexa Fluor™ usw. |
|
|
|
Bestimmt mehrere Fluorophore mit einer einzigen Probe |
|
|
|
Funktionen zur automatischen Messung und Blindwertbestimmung |
| ||
Acclaro Identifizierung von Kontaminanten |
| ||
Einhaltung der Vorgaben der 21 CFR Part 11 | Optionale Security Suite Software | Optionale SciVault Software |
|
Passwortgeschützter Zugriff | Optionale Security Suite Software | Optionale SciVault Software |
|
Integrierter technischer Support ** |
| ||
Verbesserte Konnektivität (WLAN und Bluetooth™) |
|
| |
Thermo Fisher Connect (Cloud-fähig) |
|
|
*Die niedrigste Nachweisgrenze beträgt 0,2 ng/µl bei 10-mm-Küvetten.
**Das Gerät wird mit Software und Hilfe in Englisch geliefert. Sprachpakete können von unserer Website heruntergeladen werden
Das Thermo Scientific NanoDrop One/OneC Spektralphotometer ist ein kompaktes, eigenständiges UV/VIS-Spektralphotometer für die Bestimmung einer Vielzahl von Analyten in hochkonzentrierten Proben, ohne dass eine Verdünnung erforderlich ist. Ein handschuhfreundlicher Touchscreen bietet einfachen Zugriff auf vorinstallierte Softwareanwendungen und ermöglicht Reinheits- und Konzentrationsbewertungen in Sekundenschnelle. Die integrierte Thermo Scientific Acclaro Sample Intelligence Technologie hilft bei der Identifizierung vorhandener Kontaminanten und der entsprechenden Korrektur der Ergebnisse.
Das kompakte Thermo Scientific NanoDrop Eight Spektralphotometer bestimmt acht Proben gleichzeitig in weniger als 20 Sekunden. Es ist eine ideale Wahl für Forscher im Pharma- und Biotech-Bereich sowie in der universitären Forschung, die eine höhere Durchsatzkapazität für die Bestimmung von Nukleinsäure- und Proteinproben benötigen. Die NanoDrop Eight Software identifiziert Probenkontaminanten und meldet die tatsächliche Probenkonzentration mit der integrierten Thermo Scientific Acclaro Sample Intelligence Technologie.
Mit dem preisgünstigen Thermo Scientific NanoDrop Lite Plus Mikrovolumen-Spektralphotometer kann jedes Labor einfach aufgereinigte DNA-, RNA- und Proteinkonzentrationen und Absorptionsverhältnisse zur Reinheitsbestimmung bewerten. Dieses Einstiegsgerät bietet zwar weniger Funktionen als unsere Premium-Modelle, liefert aber die gleichen schnellen, genauen und zuverlässigen Messungen, die das Markenzeichen der NanoDrop Technologie sind. Das anwenderfreundliche, erschwingliche Paket ist eine großartige Option für Lehrer und Forscher.
Die Fluorometrie ist neben der UV/VIS-Absorption ist ein weiteres Verfahren, das häufig zur Quantifizierung von Nukleinsäuren oder Proteinen Anwendung findet. Dabei werden Proben mit einem Fluoreszenzfarbstoff gefärbt werden, der für den betreffenden Analyten sehr spezifisch ist. Invitrogen Qubit Fluorometer verwenden diese Verfahren zur Quantifizierung von DNA, RNA und Protein.
Was ist besser? Das hängt von Ihrer Anwendung und den Anforderungen Ihres Labors ab. Wenn Sie eine Probenqualifizierung oder Absorptionsquotienten zur Reinheit benötigen, sollten Sie ein NanoDrop Spektralphotometer verwenden. Wenn Sie stark verdünnte oder schwer zu verarbeitende Proben haben, benötigen Sie ein Qubit Fluorometer. Unter bestimmten Umständen benötigen Sie beide.
Quantifizierung: Vergleich der Qubit 4 Fluorometrie mit der NanoDrop One UV/VIS-Absorption
Sehen Sie, wie sowohl Fluoreszenz- als auch UV/VIS-basierte Technologien für die Quantifizierung von DNA, RNA oder Proteinen für alle Ihre nachgeschalteten Experimente eingesetzt werden können.
Die Tabelle zeigt die wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden Verfahren. Einen umfassenderen Vergleich finden Sie auf unserer Seite zur RNA/DNA-Quantifizierung.
Kategorie | NanoDrop Spektralphotometer | Qubit Fluorometer |
| ![]() |
|
Verfahren | UV/VIS-Absorption | Fluoreszenz |
Wichtigste Vorteile |
|
|
Zeit bis zum Ergebnis | Sekunden | Minuten |
dsDNA-Quantifizierungsbereich | 0,2 bis 27.500 ng/µl* | 0,005 bis 4.000 ng/µl † |
Probenqualifizierung (Reinheit) |
|
|
*Der dsDNA-Quantifizierungsbereich für NanoDrop One/OneC Geräte beträgt 2,0 ng/µl mit Sockel und 0,2 ng/µl mit Küvette.
†Qubit HS und 1X dsDNA Assay-Kits können verdünnte Proben mit einer Konzentration von 0,005 ng/µl quantifizieren, während das Qubit 1X dsDNA BR Assay-Kit Proben mit einer Konzentration von 4.000 ng/µl, je nach Probenvolumen, bestimmen kann.
Wenn Sie sowohl eine hochempfindliche Nukleinsäure- oder Proteinquantifizierung als auch eine Bewertung der Probenreinheit benötigen, sollten Sie in Ihrem Labor sowohl ein NanoDrop Spektralphotometer als auch ein Qubit Fluorometer verwenden.
Wenn Ihr Laborarbeitsablauf beispielsweise qPCR-Assays enthält, benötigen Sie eine genaue Quantifizierung der Templates und Identifizierung von Kontaminanten, um die MIQE-Richtlinien zu erfüllen, die von vielen wissenschaftlichen Fachzeitschriften gefordert werden. Wie im Video gezeigt, kann ein unzureichendes Template zu ungenauen Ergebnissen führen. Die Verwendung eines NanoDrop Spektralphotometers in Kombination mit einem Qubit Fluorometer kann Ihnen ein umfassenderes Bild von der Menge, Reinheit und Integrität der eingegebenen RNA vermitteln.
qPCR-Template-Qualifizierung mit NanoDrop One und Qubit 4 Geräten
Zusammen bieten das NanoDrop One Spektralphotometer und das Qubit 4 Fluorometer eine Komplettlösung für Ihre Anforderungen an die Quantifizierung und Qualifizierung von Nukleinsäuren.