Search Thermo Fisher Scientific
![]() | ペルオキシソームは、大部分の真核細胞にある単一膜結合ベシクルです。その主な機能は、酵素により脂肪酸を酸化し、その後、脂肪酸分解の副産物であるH2O2の分解を触媒することです。ペルオキシソームは哺乳類の脳および肺の正常機能を維持するのに不可欠であり、エネルギー代謝に関与しています。ペルオキシソームの研究は、オルガネラを標的とする蛍光融合タンパク質を用いて生細胞で行われ、またペルオキシソーム膜タンパク質に対する抗体を用いて固定細胞で行われます。 |
ペルオキシソームの染色や生細胞のダイナミックな挙動の追跡を行いたい場合、CellLight®試薬をご使用ください。CellLight®タンパク質は、生細胞あるいは固定処理済の細胞で共局在を確認するために他の蛍光プローブと複合的に使用することができます。これらのすぐに使えるコンストラクトは、ヒトペルオキシソームC末端標的化配列(0.3 kDa)を利用して、蛍光融合タンパク質を持つペルオキシソームを標的とします。CellLight®試薬は、トランスフェクションステップを簡素化し、毒性または化学的破壊が最小限の細胞染色として機能します。
SelectFX® Alexa Fluor® 488ペルオキシソーム標識キットは、細胞固定液や透過処理試薬などのペルオキシソームに必要な試薬を提供します。このキットでは検出用に、ペルオキシソームの豊富かつ膜内在性成分であるペルオキシソーム膜タンパク質70(PMP 70)に対する一次抗体を利用します。PMP 70は、ペルオキシソーム脂肪酸β酸化酵素の誘導およびペルオキシゾームの増殖と同時に血中脂質減少作用のある薬剤を投与することで、著しく誘導されます。
リードアウト |
蛍光融合タンパク質の発現
|
---|---|
ターゲット |
ペルオキシソームC末端標的配列
|
一般的なフィルター セット | FITC |
標識 | GFP |
励起/蛍光 (nm) | 488/520 |
シグナル対ノイズ比 | ![]() |
光安定性 | ![]() |
マルチプレキシング |
可
|
生細胞 |
可
|
固定細胞 |
不可
|
固定可能 |
可
|
プラットフォーム |
イメージング
|
パッケージフォーマット |
1 mL
|
カタログ番号 |
リードアウト |
ペルオキシソームの二次染色
|
---|---|
ターゲット |
ペルオキシソーム膜タンパク質70(PMP70)を標識
|
一般的なフィルター セット | FITC |
標識 | Alexa Fluor® 488 |
励起/蛍光 (nm) | 496/519 |
シグナル対ノイズ比 | ![]() |
光安定性 | ![]() |
マルチプレキシング |
可
|
生細胞 |
可
|
固定細胞 |
不可
|
固定可能 |
可
|
プラットフォーム |
イメージング
|
パッケージフォーマット |
1 キット
|
カタログ番号 |
リードアウト |
蛍光融合タンパク質の発現
|
---|---|
ターゲット |
ペルオキシソームC末端標的配列
|
一般的なフィルター セット | FITC |
標識 | GFP |
励起/蛍光 (nm) | 488/520 |
シグナル対ノイズ比 | ![]() |
光安定性 | ![]() |
マルチプレキシング |
可
|
生細胞 |
可
|
固定細胞 |
不可
|
固定可能 |
可
|
プラットフォーム |
イメージング
|
パッケージフォーマット |
1 mL
|
カタログ番号 |
リードアウト |
ペルオキシソームの二次染色
|
---|---|
ターゲット |
ペルオキシソーム膜タンパク質70(PMP70)を標識
|
一般的なフィルター セット | FITC |
標識 | Alexa Fluor® 488 |
励起/蛍光 (nm) | 496/519 |
シグナル対ノイズ比 | ![]() |
光安定性 | ![]() |
マルチプレキシング |
可
|
生細胞 |
可
|
固定細胞 |
不可
|
固定可能 |
可
|
プラットフォーム |
イメージング
|
パッケージフォーマット |
1 キット
|
カタログ番号 |
研究ツールMolecular Probes®ハンドブック | BioProbes® 70論文関連機器およびアプリケーション |