Search Thermo Fisher Scientific
ミトコンドリアは真核細胞にあり、細胞容積の10%ほどを占めます。ミトコンドリアは多形性のオルガネラであり、細胞タイプ、細胞周期のステージ、細胞内代謝状態に応じて多様な構造を取ります。ミトコンドリアの主な機能は、酸化的リン酸化と脂質酸化処理を介したエネルギー産生です。3つのMolecular Probes®テクノロジーは、生細胞および固定細胞をイメージングするために開発されました。プローブを追加することでミトコンドリア機能や細胞の代謝および健康状態に対するその影響を調べることが可能です。
膜電位に影響を与えずに生細胞のダイナミックな挙動を追跡するためにミトコンドリアの染色を行いたい場合、CellLight®試薬をご使用ください。CellLight®タンパク質は、生細胞あるいは固定処理済の細胞で共局在を確認するために他の蛍光プローブと複合的に使用することができます。これらのすぐに使えるコンストラクトは、蛍光融合タンパク質がミトコンドリアをターゲットとするよう、E1α-ピルビン酸デヒドロゲナーゼ(3.1 kDa)のリーダー配列を用いています。CellLight®試薬は、トランスフェクションステップを簡素化し、毒性または化学的 破壊が最小限の細胞染色として機能します。
MitoTracker®プローブは、生細胞のミトコンドリアによって選択的に捕捉される塩基性蛍光色素です。なぜなら、このプローブは荷電しており、他のミトコンドリア用蛍光色素と同様に、その染色が膜電位に依存しているためです(生細胞のミトコンドリアを電位に依存することなく標識することに関しては、上記のCellLight® 試薬をご覧ください)。MitoTracker®染料は、マルチカラー実験でミトコンドリア局在を調べる際に用いられる一連のすべての波長で提供されます。細胞固定後の保持率はさまざまであり、MitoTracker® Deep Redのような色素では十分に保持され、MitoTracker® Redでは失われます。セレクションガイドを用いて、 実験に合った特性を有する色素を見つけてください。
固定細胞において、ミトコンドリアの標識はミトコンドリアタンパク質に対する蛍光抗体コンジュゲートを用いて可能です。マウス抗Complex V d-サブユニットモノクローナル抗体を用いて、ヒト、牛、マウス、またはラットのミトコンドリアを染色することができます。Complex V(F1F0 ATPアーゼまたはATPシンターゼ)は酸化的リン酸化におけるATP産生に関与し、プロトンポンプATPアーゼとして逆に作用します。蛍光抗体法における二次検出用のツールセットを提供します。
リードアウト |
蛍光融合タンパク質の発現
| |
---|---|---|
ターゲット |
ミトコンドリアのピルビン酸デヒドロゲナーゼの標識
| |
一般的なフィルター セット | FITC | TRITC |
標識 | GFP | RFP |
励起/蛍光 (nm) | 488/520 | 555/584 |
シグナル対ノイズ比 | ![]() | ![]() |
光安定性 | ![]() | ![]() |
マルチプレキシング |
可
|
可
|
生細胞 |
可
|
可
|
固定細胞 |
不可
|
不可
|
固定可能 |
可
|
可
|
プラットフォーム |
イメージング
|
イメージング
|
パッケージフォーマット |
1 mL
|
1 mL
|
カタログ番号 |
リードアウト |
ミトコンドリアの蛍光染色
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ターゲット |
膜電位に基づいてミトコンドリアを選択的に標識するMitoTracker™色素
| ||||
一般的なフィルターセット | FITC | TRITC | Texas Red ® | Cy®5 | Cy®5 |
標識 | MitoTracker® Green | MitoTracker® Orange | MitoTracker® Red | MitoTracker® Red FM | MitoTracker® Deep Red |
励起/蛍光 (nm) | 490/516 | 554/576 | 579/599 | 581/644 | 644/665 |
シグナル対ノイズ比 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
光安定性 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
マルチプレキシング |
可
|
可
|
可
|
可
|
可
|
生細胞 |
可
|
可
|
可
|
可
|
可
|
固定細胞 |
不可
|
不可
|
不可
|
不可
|
不可
|
固定可能 |
不可
|
可
|
可
|
いいえ
|
可
|
プラットフォーム |
イメージング
|
イメージング
|
イメージング
|
イメージング
|
イメージング
|
パッケージフォーマット |
20 x 50 μg
|
20 x 50 μg
|
20 x 50 μg
|
20 x 50 μg
|
20 x 50 μg
|
カタログ番号 |
リードアウト |
固定細胞のミトコンドリア染色
|
---|---|
ターゲット |
Complex V
|
一般的なフィルター セット |
NA
|
標識 |
二次検出が必要
|
励起/蛍光 (nm) |
NA
|
シグナル対ノイズ比 |
NA
|
光安定性 |
NA
|
マルチプレキシング |
可
|
生細胞 |
不可
|
固定細胞 |
可
|
固定可能 |
可
|
プラットフォーム |
イメージング
|
パッケージフォーマット |
100 μg
|
カタログ番号 |
リードアウト |
蛍光融合タンパク質の発現
| |
---|---|---|
ターゲット |
ミトコンドリアのピルビン酸デヒドロゲナーゼの標識
| |
一般的なフィルター セット | FITC | TRITC |
標識 | GFP | RFP |
励起/蛍光 (nm) | 488/520 | 555/584 |
シグナル対ノイズ比 | ![]() | ![]() |
光安定性 | ![]() | ![]() |
マルチプレキシング |
可
|
可
|
生細胞 |
可
|
可
|
固定細胞 |
不可
|
不可
|
固定可能 |
可
|
可
|
プラットフォーム |
イメージング
|
イメージング
|
パッケージフォーマット |
1 mL
|
1 mL
|
カタログ番号 |
リードアウト |
ミトコンドリアの蛍光染色
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ターゲット |
膜電位に基づいてミトコンドリアを選択的に標識するMitoTracker™色素
| ||||
一般的なフィルターセット | FITC | TRITC | Texas Red ® | Cy®5 | Cy®5 |
標識 | MitoTracker® Green | MitoTracker® Orange | MitoTracker® Red | MitoTracker® Red FM | MitoTracker® Deep Red |
励起/蛍光 (nm) | 490/516 | 554/576 | 579/599 | 581/644 | 644/665 |
シグナル対ノイズ比 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
光安定性 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
マルチプレキシング |
可
|
可
|
可
|
可
|
可
|
生細胞 |
可
|
可
|
可
|
可
|
可
|
固定細胞 |
不可
|
不可
|
不可
|
不可
|
不可
|
固定可能 |
不可
|
可
|
可
|
いいえ
|
可
|
プラットフォーム |
イメージング
|
イメージング
|
イメージング
|
イメージング
|
イメージング
|
パッケージフォーマット |
20 x 50 μg
|
20 x 50 μg
|
20 x 50 μg
|
20 x 50 μg
|
20 x 50 μg
|
カタログ番号 |
リードアウト |
固定細胞のミトコンドリア染色
|
---|---|
ターゲット |
Complex V
|
一般的なフィルター セット |
NA
|
標識 |
二次検出が必要
|
励起/蛍光 (nm) |
NA
|
シグナル対ノイズ比 |
NA
|
光安定性 |
NA
|
マルチプレキシング |
可
|
生細胞 |
不可
|
固定細胞 |
可
|
固定可能 |
可
|
プラットフォーム |
イメージング
|
パッケージフォーマット |
100 μg
|
カタログ番号 |
研究ツールMolecular Probes®ハンドブック | BioProbes® 70論文関連機器およびアプリケーション |