Search Thermo Fisher Scientific
細胞膜は、細胞の内部と外部を分離します。その主要な構成要素はタンパク質と脂質であり、シグナル伝達経路やイオンホメオスタシスに寄与しています。細胞の境界を示すための目印になることから、多くの原形質プローブがHCSアッセイにおける自動セグメンテーションに利用されています。一般に親油性蛍光色素が細胞膜染色試薬として用いられています。しかし、そのような染色試薬は急速に内部に移動し、イメージングを狭いウインドウでしか可能にしません。蛍光標識レクチン(例えば、コムギ胚芽凝集素)も広く用いられていますが、細胞の種類によって細胞膜の染色が変動します。
CellLight®を用いることで、生細胞の細胞膜を標識して細胞のダイナミックな挙動を追うことが可能になります。CellLight®タンパク質は、生細胞あるいは固定処理済の細胞で共局在を確認するために他の蛍光プローブと複合的に使用することができます。これらのready-to-useコンストラクトは、Lckチロシンキナーゼ(0.9 kDa)由来のミリストイル化/パルミトイル化配列を用いて、ターゲットに蛍光融合タンパク質を発現させます。CellLight®試薬の導入は、トランスフェクションステップを簡素化し、毒性または化学的破壊が最小限の細胞染色として機能します。
コムギ胚芽凝集素(WGA)は、細胞生物学で最も広く使われているレクチンの1つです。Alexa Fluor®色素にコンジュゲートすることで、コムギ胚芽凝集素は、細胞膜上の複合糖質(すなわち、N-アセチルグルコサミンおよびN-アセチル神経アミン酸(シアル酸)残基を検出するための汎用性の陽イオンプローブになります。コンジュゲートは、非透過性の固定細胞および生細胞に対して有用であり、マルチプレックス化および共局在化に対しても高い柔軟性があります。WGAは、シナプスも横断する神経マッピング用の逆行性トレーサーとしても機能します。
CellMask™ Orange Plasma Membrane Stainは、 迅速かつ均一に細胞膜を標識することができ、レクチンが示すような細胞タイプに起因する差はありません。これらの染色試薬は、ハイコンテントスクリーニング用のセグメンテーションツールとして、また標準的な蛍光顕微鏡法用の細胞膜を染色するために用いることが可能です。これらの染色試薬は固定処理に耐えますが透過処理には不適です。このことから抗体を介して内部ターゲットのプロービングを伴う実験には適していません。さまざまな色によって、マルチプレックス化および共局在化に対する高い柔軟性が得られます。
リードアウト |
蛍光融合タンパク質の発現
| ||
---|---|---|---|
ターゲット |
細胞膜結合キナーゼへの局在化
| ||
一般的なフィルター セット | DAPI | FITC | TRITC |
標識 | CFP | GFP | RFP |
励起/蛍光 (nm) | 435/485 | 488/520 | 555/584 |
シグナル対ノイズ比 | ![]() | ![]() | ![]() |
光安定性 | ![]() | ![]() | ![]() |
マルチプレキシング |
可
|
可
|
可
|
生細胞 |
可
|
可
|
可
|
固定細胞 |
不可
|
不可
|
不可
|
固定可能 |
可
|
可
|
可
|
プラットフォーム |
イメージング
|
イメージング
|
イメージング
|
パッケージフォーマット |
1 mL
|
1 mL
|
1 mL
|
カタログ番号 |
リードアウト |
光褪色およびpH変化に耐える安定なシグナルによる高性能蛍光標識
| ||
---|---|---|---|
測定レンジ |
細胞膜上のN-アセチルグルコサミンおよびN-アセチル神経アミン酸性(シアル酸)残基に結合
| ||
一般的なフィルター セット | DAPI | FITC | TRITC |
標識 | Alexa Fluor® 350 | Alexa Fluor® 488 | Alexa Fluor® 555 |
励起/蛍光 (nm) | 346/442 | 495/519 | 555/565 |
シグナル対ノイズ比 | ![]() | ![]() | ![]() |
光安定性 | ![]() | ![]() | ![]() |
マルチプレキシング |
可
|
可
|
可
|
生細胞 |
可
|
可
|
可
|
固定細胞 |
可
|
可
|
可
|
固定可能 |
可
|
可
|
可
|
プラットフォーム |
イメージング
|
イメージング
|
イメージング
|
パッケージフォーマット |
5 mg
|
5 mg
|
5 mg
|
カタログ番号 |
リードアウト |
光褪色およびpH変化に耐える安定なシグナルによるハイパフォーマンス蛍光ラベル
| |||
---|---|---|---|---|
測定レンジ |
細胞膜上のN-アセチルグルコサミンおよびN-アセチル神経アミン酸性(シアル酸)残基に結合
| |||
一般的なフィルター セット | Texas Red ® | Texas Red ® | Cy®5 | Cy®5.5 |
標識 | Alexa Fluor® 594 | Alexa Fluor® 633 | Alexa Fluor® 647 | Alexa Fluor® 680 |
励起/蛍光 (nm) | 590/617 | 632/647 | 650/668 | 679/702 |
シグナル対ノイズ比 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
光安定性 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
マルチプレキシング |
可
|
可
|
可
|
可
|
生細胞 |
可
|
可
|
可
|
可
|
固定細胞 |
可
|
可
|
可
|
可
|
固定可能 |
可
|
可
|
可
|
可
|
プラットフォーム |
イメージング
|
イメージング
|
イメージング
|
イメージング
|
パッケージフォーマット |
5 mg
|
5 mg
|
5 mg
|
5 mg
|
カタログ番号 |
リードアウト |
ハイパフォーマンスな蛍光標識
| ||
---|---|---|---|
ターゲット |
細胞膜をターゲットとする
| ||
一般的なフィルター セット | FITC | TRITC | Cy®5 |
標識 | CellMask™ Green | CellMask™ Orange | CellMask™ Deep Red |
励起/蛍光 (nm) | 522/535 | 554/567 | 649/666 |
シグナル対ノイズ比 | ![]() | ![]() | ![]() |
光安定性 | ![]() | ![]() | ![]() |
文献 | |||
マルチプレキシング |
可
|
可
|
可
|
生細胞 |
可
|
可
|
可
|
固定細胞 |
不可
|
不可
|
不可
|
固定可能 |
可
|
可
|
可
|
プラットフォーム |
イメージング
|
イメージング
|
イメージング
|
パッケージフォーマット |
100 μL
|
100 μL
|
100 μL
|
カタログ番号 |
リードアウト |
蛍光融合タンパク質の発現
| ||
---|---|---|---|
ターゲット |
細胞膜結合キナーゼへの局在化
| ||
一般的なフィルター セット | DAPI | FITC | TRITC |
標識 | CFP | GFP | RFP |
励起/蛍光 (nm) | 435/485 | 488/520 | 555/584 |
シグナル対ノイズ比 | ![]() | ![]() | ![]() |
光安定性 | ![]() | ![]() | ![]() |
マルチプレキシング |
可
|
可
|
可
|
生細胞 |
可
|
可
|
可
|
固定細胞 |
不可
|
不可
|
不可
|
固定可能 |
可
|
可
|
可
|
プラットフォーム |
イメージング
|
イメージング
|
イメージング
|
パッケージフォーマット |
1 mL
|
1 mL
|
1 mL
|
カタログ番号 |
リードアウト |
光褪色およびpH変化に耐える安定なシグナルによる高性能蛍光標識
| ||
---|---|---|---|
測定レンジ |
細胞膜上のN-アセチルグルコサミンおよびN-アセチル神経アミン酸性(シアル酸)残基に結合
| ||
一般的なフィルター セット | DAPI | FITC | TRITC |
標識 | Alexa Fluor® 350 | Alexa Fluor® 488 | Alexa Fluor® 555 |
励起/蛍光 (nm) | 346/442 | 495/519 | 555/565 |
シグナル対ノイズ比 | ![]() | ![]() | ![]() |
光安定性 | ![]() | ![]() | ![]() |
マルチプレキシング |
可
|
可
|
可
|
生細胞 |
可
|
可
|
可
|
固定細胞 |
可
|
可
|
可
|
固定可能 |
可
|
可
|
可
|
プラットフォーム |
イメージング
|
イメージング
|
イメージング
|
パッケージフォーマット |
5 mg
|
5 mg
|
5 mg
|
カタログ番号 |
リードアウト |
光褪色およびpH変化に耐える安定なシグナルによるハイパフォーマンス蛍光ラベル
| |||
---|---|---|---|---|
測定レンジ |
細胞膜上のN-アセチルグルコサミンおよびN-アセチル神経アミン酸性(シアル酸)残基に結合
| |||
一般的なフィルター セット | Texas Red ® | Texas Red ® | Cy®5 | Cy®5.5 |
標識 | Alexa Fluor® 594 | Alexa Fluor® 633 | Alexa Fluor® 647 | Alexa Fluor® 680 |
励起/蛍光 (nm) | 590/617 | 632/647 | 650/668 | 679/702 |
シグナル対ノイズ比 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
光安定性 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
マルチプレキシング |
可
|
可
|
可
|
可
|
生細胞 |
可
|
可
|
可
|
可
|
固定細胞 |
可
|
可
|
可
|
可
|
固定可能 |
可
|
可
|
可
|
可
|
プラットフォーム |
イメージング
|
イメージング
|
イメージング
|
イメージング
|
パッケージフォーマット |
5 mg
|
5 mg
|
5 mg
|
5 mg
|
カタログ番号 |
リードアウト |
ハイパフォーマンスな蛍光標識
| ||
---|---|---|---|
ターゲット |
細胞膜をターゲットとする
| ||
一般的なフィルター セット | FITC | TRITC | Cy®5 |
標識 | CellMask™ Green | CellMask™ Orange | CellMask™ Deep Red |
励起/蛍光 (nm) | 522/535 | 554/567 | 649/666 |
シグナル対ノイズ比 | ![]() | ![]() | ![]() |
光安定性 | ![]() | ![]() | ![]() |
文献 | |||
マルチプレキシング |
可
|
可
|
可
|
生細胞 |
可
|
可
|
可
|
固定細胞 |
不可
|
不可
|
不可
|
固定可能 |
可
|
可
|
可
|
プラットフォーム |
イメージング
|
イメージング
|
イメージング
|
パッケージフォーマット |
100 μL
|
100 μL
|
100 μL
|
カタログ番号 |
研究ツールMolecular Probes®ハンドブック | BioProbes® 70論文関連機器およびアプリケーション |