Search Thermo Fisher Scientific
効率的な細胞溶解は、品質の高いRNAを高収量で抽出するために必要な最初のステップです。 酵母および多くの細菌株に関しては、ライシスが困難なケースがあります。これは、これらの細胞が真核細胞とは異なり、細胞壁で保護されているためです。 細菌および酵母からRNA単離のためには、完全に細胞をライシスする目的で通常機械的なライシスまたは酵素による前処理が行われます。 当社では、細菌および酵母から、最高の収量、純度および品質のRNA精製を達成できるよう最適化された、幅広い種類のRNA精製試薬およびキットを数種類のフォーマットオプションで提供しています。
溶解の必要なし | 迅速で簡便、20分 | HTP、45分 | 溶解が困難なグラム陽性菌に理想的 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベストセラー | ![]() | ||||||
細胞溶解のための特別なビーズを含有 | いいえ | いいえ | ジルコニアビーズ | ジルコニアビーズ | |||
抽出方法 | 高純度有機溶媒抽出 (アルコール沈殿を必要とします) | 高速で使いやすいシリカ カラム | 磁気ビーズを使用した拡張性と柔軟性の高いフォーマット | 高純度かつ簡便;有機溶媒抽出およびシリカカラムを含みます (アルコール沈殿の必要はありません) | |||
調製時間 | 1 時間 | 20 分 | 45 分 | 1 時間 | |||
スタートサンプル量 | 最大1 x 108の細胞 | 最大1 x 109の細胞 | 最高0.3 gまでの個体サンプルまたは175 μLの液体サンプル | 最大109の細胞 | |||
ハイスループット対応可能 | ![]() | ||||||
キットサイズ | 100 プレップ | 50 プレップ | 100 プレップ | 50 プレップ | |||
今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する |