Search Thermo Fisher Scientific
効率的な細胞溶解は、品質の高いRNAを高収量で抽出するために必要な最初のステップです。 酵母および多くの細菌株に関しては、ライシスが困難なケースがあります。これは、これらの細胞が真核細胞とは異なり、細胞壁で保護されているためです。 細菌および酵母からRNA単離のためには、完全に細胞をライシスする目的で通常機械的なライシスまたは酵素による前処理が行われます。 当社では、細菌および酵母から、最高の収量、純度および品質のRNA精製を達成できるよう最適化された、幅広い種類のRNA精製試薬およびキットを数種類のフォーマットオプションで提供しています。
高速の完全自動化抽出 | 迅速で使いやすいキット | 発現プロファイルを維持しながら、堅固な酵母細胞壁用にデザイン | |||
---|---|---|---|---|---|
販売実績が最も多い | ![]() | ||||
細胞溶解のための特別なビーズを含有 | いいえ | いいえ | ジルコニアビーズ | ||
抽出方法 | さまざまなスタートサンプル量に対応できる柔軟なフォーマットで、最高の純度を実現:有機溶媒による抽出と磁気ビーズの組み合わせ。 | 高速で使いやすいシリカ カラム | 最高の純度と利便性。有機溶媒による抽出とシリカカラムの組み合わせ | ||
調製時間 | 1時間未満 | 20 分 | 90分間 (DNase処理時間を含みます) | ||
スタートサンプル量 | 最大5 x 106の細胞 | 最大5 x 108の細胞 | 最大3 x 108の細胞 | ||
ハイスループット対応可能 | ![]() | ||||
キットサイズ | 96 プレップ | 50 プレップ | 50 プレップ | ||
今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する |