小体积样品的 SPE 样品制备
Thermo Scientific HyperSep 微量固相萃取 (MSPE) 吸头和 SpinTip 吸头专为解决小体积样品的 SPE 样品制备困难而设计。这些吸头和 SpinTip 吸头采用专利设计,有多种 SPE 树脂可供选择以满足各种低样品体积应用。使用这些吸头进行色谱分析、质谱分析、脱盐、蛋白纯化和电泳。
HyperSep 微量固相萃取吸头
快速、轻松地进行小体积样品的 SPE 样品制备
Thermo Scientific HyperSep 微量固相萃取吸头中的 SPE 填料直接吸附在微量移液管吸头的内表面,无需使用聚合物或胶水。这种设计可以避免潜在的污染或渗透性问题并极大程度地增加色谱填料与样品接触的表面积。
- 样品制备较快、样品损失极少
- 分离体积低至 100nL
- 有多种 SPE 可选
固定相 | 1-10μL 容量 | 10-200μL 容量 | 数量 |
---|---|---|---|
BioBasic C18 | 60109-201 | 60109-209 | 96个/包 |
BioBasic C8 | 60109-202 | 60109-210 | 96个/包 |
BioBasic C4 | 60109-203 | 60109-211 | 96个/包 |
Hypercarb | 60109-204 | 60109-212 | 96个/包 |
Hypercarb 与 C18 混合模式 | 60109-205 | 60109-213 | 96个/包 |
HILIC | 60109-206 | 60109-214 | 96个/包 |
胰蛋白酶 | 60109-207 | 60109-215 | 96个/包 |
二氧化钛 | 60109-208 | 60109-216 | 96个/包 |
二氧化锆 | 60109-217 | 60109-218 | 96个/包 |
用于固相萃取的 HyperSep SpinTip
Thermo Scientific HyperSep SpinTip 是对小体积样品进行 SPE 样品制备的另一种理想选择。SPE 材料在移液器吸头中,吸头底部具有细缝(缝宽 1-2 μm)以允许液体通过,同时,将色谱材料 (20-30 µm) 则留在吸头中。这也不需要过滤器,因此可减少死体积。
- 样品制备较快、样品损失极少
- 不会被载体基质污染
- 分离体积低至 100nL
固定相 | 1-10μL 容量吸头 | 10-200μL 容量吸头 | 数量 |
---|---|---|---|
C18 | 60109-401 | 60109-412 | 96个/包 |
C8 | 60109-402 | 60109-413 | 96个/包 |
C4 | 60109-403 | 60109-414 | 96个/包 |
Hypercarb | 60109-404 | 60109-415 | 96个/包 |
Hypercarb 与 C18 混合模式 | 60109-405 | 60109-416 | 96个/包 |
HILIC | 60109-406 | 60109-417 | 96个/包 |
胰蛋白酶 | 60109-407 | 60109-418 | 96个/包 |
POROS WAX 弱阴离子交换剂 | 60109-408 | 60109-419 | 96个/包 |
POROS SAX 强阴离子交换剂 | 60109-409 | 60109-420 | 96个/包 |
POROS SCX 强阳离子交换剂 | 60109-410 | 60109-421 | 96个/包 |
二氧化钛 | 60109-411 | 60109-422 | 96个/包 |
二氧化锆 | 60109-424 | 60109-425 | 96个/包 |