样品制备的 SPE 方法
固相萃取 (SPE) 方法基于 6 个步骤,示例方法如下所示。如果您需要开发或优化 SPE 方法,此页面上的信息可帮助您轻松着手。在开始开发 SPE 方法之前,请参阅 SPE 固定相选择以确定用于分析物的 SPE 固定相。对于 SPE 方法本身,您可以从头开始或以现有方法开始。
SPE 方法示例
化合物 | 尼氟灭酸、尼氟酸 D3 (IS) |
基质 | 人血浆 |
SPE | SOLA WAX 10mg 1mL 纯化柱 60109-005 |
活化 | 500µL 甲醇 500µL 水 |
上样 | 以 0.5mL/min 的流速上样 |
清洗 | 500µL 25mM 醋酸铵 (NH4 +CH3 COO-) 缓冲水溶液 500µL 甲醇 |
洗脱 | 500µL 含 2% 氨水 (NH4 OH) 的甲醇,流速为 0.5mL/min 氮吹干燥并在 100µL 2% 甲酸水溶液中复溶 |
适用于 SOLA 和 SOLAμ 产品的通用 SPE 方法
Thermo Scientific SOLA SPE 纯化柱和孔板技术指南
通用 SOLA 产品方法旨在作为大多数样品萃取方案的起点
SOLA HRP 反相 | SOLA SCX 混合模式阳离子交换剂 | SOLA SAX 混合模式阴离子交换剂 | SOLA WAX 混合模式弱阴离子交换剂 | SOLA WCX 混合模式弱阳离子交换剂 | |
---|---|---|---|---|---|
活化 | 500µL 甲醇 | ||||
平衡 | 500µL 水 | 500µL 含 1% 甲酸的水溶液 | 500µL 含 1% 氨水的水溶液 | 500µL 含 1% 甲酸的水溶液 | 500µL 含 1% 氨水的水溶液 |
上样 | 50 至 500µL 样品,流速为 1mL/min | 50 至 500µL 样品,流速为 1mL/min,含 1% 甲酸 | 50 至 500µL 样品,流速为 1mL/min,含 1% 氨水 | 50 至 500µL 样品,流速为 1mL/min,含 1% 甲酸 | 50 至 500µL 样品,流速为 1mL/min,含 1% 氨水 |
清洗 1 | 500µL 含 5% 甲醇的水溶液 | 500µL 含 1% 甲酸的水溶液 | 500µL 含 1% 氨水的水溶液 | 500µL 含 1% 甲酸的水溶液 | 500µL 含 1% 氨水的水溶液 |
清洗 2 | 500µL 含 1% 甲酸的甲醇溶液 | 500µL 含 1% 氨水的甲醇溶液 | 500µL 含 1% 甲酸的甲醇溶液 | 500µL 含 5% 氨水的甲醇溶液 | |
洗脱 | 200µL - 500µL 甲醇 | 200µL - 500µL 含 1% 氨水的甲醇溶液 | 200µL - 500µL 含 1% 甲酸的甲醇溶液 | 200μL - 500μL 含 5% 氨水的甲醇溶液 | 200μL - 500μL 含 1% 甲酸的甲醇溶液 |
适用于 HyperSep 产品的优化 SPE 方法
方法 | 使用 | 产品编号 |
---|---|---|
小牛血清中的对乙酰氨基酚 | 使用 60mg 3mL HyperSep Retain PEP 固相萃取柱 | 60107-203 |
60mg 3mL HyperSep Retain-CX 萃取柱 | 60107-303 | |
从胎牛血清中萃取和净化对乙酰氨基酚 | 60mg 6mL HyperSep Retain PEP 和 -CX 萃取柱 | 60107-203 和 60107-308 |
溶液中的对乙酰氨基酚 | 60mg 3mL HyperSep Retain PEP 萃取柱 | 60107-203 |
血清或血浆中苯二氮卓类药物的 HPLC 分析 | 200mg 6mL HyperSep Verify-CX 萃取柱 | 60108-722 |
尿液中的苯二氮卓类药物的 GC 或 GC/MS 确认分析 | 200mg 10mL HyperSep Verify-CX 萃取柱 | 60108-742 |
全血中苯二氮卓类药物的 GC 或 GC/MS 确认分析 | 100mg 1mL HyperSep Diol 萃取柱 | 60108-572 |
苯二氮卓类药物筛查:血液、血清、尿液和组织的 GC-GC/MS 分析 | 200mg 6mL HyperSep Verify-CX 萃取柱 | 60108-722 |
苯二氮卓类药物筛查:血液、血清、尿液和组织的 LC/MS/MS 分析 | 200mg 6mL HyperSep Verify-CX 萃取柱 | 60108-722 |
Beta 受体激动剂分析 | 60mg 3mL HyperSep Retain-CX 萃取柱 | 60107-303 |
尿液中 Beta 受体激动剂的 GC/MS 确认分析 | 200mg 10mL HyperSep Verify-CX 萃取柱 | 60108-742 |
血液、尿液中 Beta 受体阻滞剂的 GC/MS 确认分析 | 200mg 10mL HyperSep Verify-CX 萃取柱 | 60108-742 |
血液、血浆/血清和尿液中咖啡因、茶碱和可可碱的提取 | 200mg 10mL HyperSep Verify-CX 萃取柱 | 60108-742 |
水中头孢哌酮的检测 | 60mg 3mL HyperSep Retain PEP 萃取柱 | 60107-203 |
溶液中克伦特罗的检测 | 60mg 3mL HyperSep Retain-CX 萃取柱 | 60107-303 |
尿液中氯硝西泮和 7-氨基氯硝西泮的 GC/MS 确认分析 | 200mg 10mL HyperSep Verify-CX 萃取柱 | 60108-742 |
食品中三聚氰酸和三聚氰胺的 LC/MS/MS 检测 | 200mg 6mL HyperSep Verify-CX 萃取柱 | 60108-722 |
200mg 6mL HyperSep Retain-AX 萃取柱 | 60107-412 | |
尿液中 DHEA、睾酮和表睾酮的 GC 或 GC/MS 确认分析 | 200mg 10mL HyperSep Verify-CX 萃取柱 | 60108-742 |
大鼠血清中多虑平的检测 | 60mg 3mL HyperSep Retain PEP 萃取柱 | 60107-203 |
血清药物分析 | 60mg 3mL HyperSep Retain PEP 萃取柱 | 60107-203 |
血液、血浆/血清中加巴喷丁的 GC 或 GC/MS 分析 | 100mg 1mL HyperSep C18 | 60108-302 |
血液、血浆/血清中加巴喷丁的 LC/MS 分析 | 200mg 6mL HyperSep Verify-CX 萃取柱 | 60108-722 |
溶液中富马酸酮替芬的检测 | 60mg 3mL HyperSep Retain PEP 萃取柱 | 60107-203 |
水中洛伐他汀的检测 | 60mg 3mL HyperSep Retain PEP 萃取柱 | 60107-203 |
血清或血浆中甲基丙二酸的 GC/MS 分析 | 500mg 6mL HyperSep SAX 萃取柱 | 60108-434 |
溶液中那氟沙星的检测 | 60mg 3mL HyperSep Retain-AX 萃取柱 | 60107-403 |
尿液或血清中尼古丁和可替宁的 GC 或 GC/MS 确认分析 | 200mg 10mL HyperSep Verify-CX 萃取柱 | 60108-742 |
全血中奥氮平的检测 | 200mg 3mL HyperSep 氰基萃取柱 | 60108-747 |
血液血浆中的油酸及其代谢物的检测 | 200mg 3mL HyperSep Retain-AX 萃取柱 | 60107-401 |
人尿液中的鸦片剂——丙烷衍生物的 GC 或 GC/MS 确认分析 | 200mg 6mL HyperSep Verify-CX 萃取柱 | 60108-742 |
尿液中的鸦片剂——肟类化合物三甲基硅烷化的 GC 或 GC/MS 方法确认分析 | 200mg 10mL HyperSep Verify-CX 萃取柱 | 60108-742 |
尿液中鸦片剂的 GC/MS 确认分析 | 200mg 6mL HyperSep Retain-CX 萃取柱 | 60107-314 |
尿液、血液和血浆/血清中帕罗西丁的 LC/MS/MS 确认分析 | 200mg 10mL HyperSep Verify-CX 萃取柱 | 60108-742 |
大鼠血清中普萘洛尔的检测 | 60mg 3mL HyperSep Retain PEP 萃取柱 | 60107-203 |
溶液中舒喘宁的检测 | 60mg 3mL HyperSep Retain-CX 萃取柱 | 60107-303 |
血液、血浆/血清中舍曲林和去甲舍曲林的 HPLC 分析 | 200mg 10mL HyperSep Verify-CX 萃取柱 | 60108-742 |
全血中他克莫司、环孢霉素和雷帕霉素的检测 | 200mg 6mL HyperSep Retain PEP 萃取柱 | 60107-212 |
血浆/血清中三环类抗抑郁药的 HPLC 分析 | 200mg 10mL HyperSep Verify-CX 萃取柱 | 60108-742) |
网络讲座/视频:
进行 SPE 时应记住的有用提示
- 在活化中或上样之前应防止硅胶吸附剂干涸,因为这会影响回收率。每种溶剂都应在前一种溶剂流完之后立即加入。请注意,对于聚合物基质材料,干涸不会造成问题,因为其在加入适当的溶剂后可保持平衡。
- 在洗脱之前,充分干燥的纯化柱可确保最佳的分析物回收率
- 在全真空条件下轻触纯化柱两侧以确认干燥度
- 纯化柱不应有冰凉触感
- 应始终使用每日制备的溶剂,因为某些溶剂的强度会随着时间推移而减弱。
优化上样步骤——pH 注意事项
样品的 pH 值会极大地影响分析物的回收率。当样品处于与吸附剂材料相互作用的最佳状态时,样品的 pH 值即为最佳。表 1 提供了分析物 pH 值对不同 SPE 吸附剂的作用的相关信息。
表 1.优化上样步骤 |
---|
反相相互作用中的上样量
|
正相 SPE 中的上样
|
离子交换 SPE 中的上样
|
优化清洗和洗脱步骤
通常情况下,应准备各种清洗和洗脱溶液以确定回收分析物的理想溶液配比。例如,要使用 HyperSep Retain PEP 纯化柱确定睾酮的清洗和洗脱溶液,可以依次使用浓度递增的甲醇水溶液清洗样品。根据图 1 中的数据,50% 的甲醇可以用作清洗液,而 90% 的甲醇可以洗脱睾酮。
可调整哪些参数以实现系统优化?
优化 SPE 过程的上样、清洗和洗脱步骤有助于提高回收率,提供更清洁的样品提取物,从而改进分析结果并提升分析仪器的耐用性。在这里,你将找到关于影响SPE参数的提示和技巧。
|
|
SPE 中影响回收率的可调整参数汇总
pH 值因素会影响回收率。可以使用适当的缓冲液优化 pH 值,以确保加载到 SPE 柱上的样品处于正确的优化状态。
pH 值水平 | 清洗溶剂 | 洗脱溶剂 |
---|---|---|