获得可靠的分析结果。消除样品不确定性
色谱分析人员使用固相萃取 (SPE) 作为首选样品制备方法以通过去除干扰化合物、将分析物萃取到首选溶剂中并浓缩分析物来改善分析结果。Thermo Scientific SPE 样品制备产品可满足各行业所需的不同样品萃取要求,包括制药、生物技术、临床研究、环境、法医学和食品安全。
Thermo Scientific HyperSep SPE 产品——多种标准纯化柱和孔板,有多种选择性、尺寸和规格可选。
Thermo Scientific SOLA 与 SOLAμ SPE 产品——一种创新技术,可在高通量实验室中高度可重现地萃取小体积、粘性生物样品。
Thermo Scientific SPE 纯化柱和板
反相非极性(疏水)SPE 纯化柱和孔板
通过非极性-非极性相互作用和范德华力或分散力完成萃取
特点 | 材料 | 典型应用 |
---|---|---|
保留极性和非极性分析物的多用途聚合物材料
| 脲基团改性的聚苯乙烯-二乙烯基苯材料标名 | 萃取:
|
HyperSep Retain PEP SPE 纯化柱
柱床重量 (mg) | 柱容量 (mL) | Retain PEP 货号 | 数量 |
---|---|---|---|
30 | 1 | 60107-201 | 100个/包 |
30 | 3 | 60107-202 | 50个/包 |
60 | 3 | 60107-203 | 50个/包 |
60 | 6 | 60107-208 | 30个/包 |
100 | 3 | 60107-217 | 50个/包 |
100 | 6 | 60107-207 | 30个/包 |
150 | 3 | 60107-209 | 30个/包 |
150 | 6 | 60107-211 | 30个/包 |
200 | 3 | 60107-204 | 50个/包 |
200 | 6 | 60107-212 | 30个/包 |
500 | 3 | 60107-205 | 50个/包 |
500 | 6 | 60107-206 | 30个/包 |
500 | 15 | 60107-219 | 20个/包 |
1,000 | 25 | 60107-215 | 20个/包 |
1,000 | 6 | 60107-218 | 30个/包 |
2,000 | 25 | 60107-214 | 20个/包 |
注:如果柱床重量低于 30mg,请参阅 SOLA SPE 产品
Retain PEP 96孔板
柱床重量 (mg) | 孔容量 (mL) | Retain PEP 货号 | 规格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
30 | 1 | 60306-207 | 固定 | 各1个 |
60 | 1 | 60306-208 | 固定 | 各1个 |
30 | 1 | 60303-207 | 可移除 | 各1个 |
60 | 1 | 60303-208 | 可移除 | 各1个 |
注:如果柱床重量低于 30mg,请参阅 SOLA SPE 产品
特点 | 材料 | 典型应用 |
---|---|---|
适用于非极性到中等极性化合物
|
| 萃取:
|
HyperSep C18 SPE 纯化柱
特点 | 材料 | 典型应用 |
---|---|---|
对非极性至中等极性化合物的保留能力相对 C18 较弱
|
| 萃取:
|
特点 | 材料 | 典型应用 |
---|---|---|
对碱性化合物的保留能力的替代选择性
| 一种硅胶基质材料,由于结构中存在苯环,对芳香族化合物具有替代选择性。 | 萃取:
|
混合模式——非极性/离子交换——SPE 纯化柱与孔板
使用两个官能团完成萃取:非极性和离子交换,具备疏水和离子保留能力。该相比较适合结构复杂的样品。
材料 | 特点 | 典型应用 |
---|---|---|
一种多功能聚合物材料,很好地保留碱性化合物
| 用保留碱性的磺酸官能团改性的 DVB 材料 | 分析各种违禁药物,包括生物基质中的碱性和中性药物。 |
HyperSep Retain CX SPE 纯化柱
柱床重量 (mg) | 柱容量 (mL) | 货号 | 数量 |
---|---|---|---|
30 | 1 | 60107-301 | 100个/包 |
30 | 3 | 60107-302 | 50个/包 |
30 | 3 | 60107-303 | 50个/包 |
60 | 6 | 60107-308 | 30个/包 |
100 | 3 | 60107-317 | 50个/包 |
100 | 6 | 60107-307 | 30个/包 |
150 | 3 | 60107-309 | 30个/包 |
200 | 3 | 60107-311 | 30个/包 |
200 | 6 | 60107-304 | 50个/包 |
200 | 6 | 60107-314 | 30个/包 |
500 | 3 | 60107-305 | 50个/包 |
500 | 6 | 60107-306 | 30个/包 |
500 | 15 | 60107-319 | 20个/包 |
1,000 | 25 | 60107-315 | 20个/包 |
1,000 | 6 | 60107-318 | 30个/包 |
2,000 | 25 | 60107-312 | 20个/包 |
注:如果柱床重量低于 30mg,请参阅 SOLA SPE 产品
HyperSep Retain CX 96 固定孔板
注:如果柱床重量低于 30mg,请参阅 SOLA SPE 产品
材料 | 特点 | 典型应用 |
---|---|---|
用于保留酸性化合物
| 一种多功能聚合物材料,很好地保留酸性化合物。 | 分析生物基质中的各种违禁药物,如 THC 及其代谢物。 |
HyperSep Retain-AX SPE 纯化柱
柱床重量 (mg) | 柱容量 (mL) | Retain AX | 数量 |
---|---|---|---|
30 | 1 | 60107-401 | 100个/包 |
30 | 3 | 60107-402 | 50个/包 |
60 | 3 | 60107-403 | 50个/包 |
60 | 6 | 60107-408 | 30个/包 |
100 | 3 | 60107-417 | 50个/包 |
100 | 6 | 60107-407 | 30个/包 |
150 | 3 | 60107-413 | 30个/包 |
150 | 6 | 60107-411 | 30个/包 |
200 | 3 | 60107-404 | 50个/包 |
200 | 6 | 60107-412 | 30个/包 |
500 | 3 | 60107-405 | 50个/包 |
500 | 6 | 60107-406 | 30个/包 |
500 | 15 | 60107-419 | 20个/包 |
1,000 | 25 | 60107-415 | 20个/包 |
1,000 | 66 | 60107-418 | 30个/包 |
2,000 | 25 | 60107-414 | 20个/包 |
注:如果柱床重量低于 30mg,请参阅第1-011页的 SOLA SPE 产品。
HyperSep Retain AX 96 可移除孔板
柱床重量 (mg) | 容量 (mL) | Retain CX 货号 | 数量 |
---|---|---|---|
30 | 1 | 60303-407 | 各1个 |
60 | 1 | 60303-408 | 各1个 |
注:如果柱床重量低于 30mg,请参阅 SOLA SPE 产品
混合模式——正相/离子交换——SPE 纯化柱与孔板
相使用两个官能团完成萃取:非极性和离子交换,具备疏水和离子保留能力。该模式适用于具有复杂结构的样品
材料 | 特点 | 典型应用 |
---|---|---|
用于改善碱性违禁药物分析的非极性和阴离子特性
| 一种复合模式材料,它基于在硅胶基质上键合的两种官能团:一个反相 C8 和一个强阴离子交换剂。 |
|
材料 | 特点 | 典型应用 |
---|---|---|
用于改善酸性违禁药物分析的非极性和阳离子特性
| Verify-AX 是一种复合模式材料,它基于在硅胶基质上键合的两种官能团:一个反相 C8 和一个强阴离子交换剂。 | 分析生物基质中的各种违禁药物,包括 THC 及其代谢物。 |
离子交换 SPE 纯化柱和孔板
通过静电相互作用完成萃取
材料 | 特点 | 典型应用 |
---|---|---|
用于萃取弱酸
| 非常适合萃取水性和非水性基质中的负电荷化合物以及萃取弱酸(如羧酸)。 | 去除酸性食用色素、去除酚类化合物、核酸和表面活性剂。 |
材料 | 特点 | 典型应用 |
---|---|---|
用于萃取带电荷的碱性化合物
| 非常适合萃取水性和非水性基质中的正电荷化合物。 | 萃取:
|
正相 SPE 纯化柱和孔板
通过极性-极性相互作用和偶极-偶极相互作用实现萃取
材料 | 特点 | 典型应用 |
---|---|---|
主要用于保留非极性基质中分析物的极性吸附剂
| 硅胶材料主要用于从非极性溶剂(如碳氢化合物、低极性酯和醚)中萃取分析物。 | 萃取:
|
HyperSep 硅胶 SPE 纯化柱
柱床重量 (mg) | 柱容量 (mL) | 货号 | 数量 |
---|---|---|---|
50 | 1 | 60108-409 | 100个/包 |
100 | 1 | 60108-317 | 100个/包 |
200 | 3 | 60108-410 | 50个/包 |
500 | 3 | 60108-315 | 50个/包 |
500 | 6 | 60108-411 | 30个/包 |
500 | 10 | 60108-793 | 50个/包 |
1,000 | 6 | 60108-426 | 30个/包 |
2,000 | 15 | 60108-710 | 20个/包 |
5,000 | 25 | 60108-711 | 20个/包 |
10,000 | 25 | 60108-853 | 20个/包 |
10,000 | 75 | 60108-712 | 10个/包 |
50,000 | 150 | 60108-850 | 10个/包 |
20,000 | 75 | 60108-851 | 10个/包 |
70,000 | 150 | 60108-852 | 10个/包 |
1,000 | 3 mL | 60108-441 | 未知 |
100 mg | 10 mL | 60108-503 | 50个/包 |
材料 | 特点 | 典型应用 |
---|---|---|
适用于分离非极性基质中的极性化合物
| Florisil 是一种氧化镁-硅胶 | 萃取:
|
HyperSep Florisil 96 固定/可移除孔板
柱床重量 (mg) | 柱容量 (mL) | 固定 货号 | 可移除 货号 | 数量 |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 60307-281 | 60300-725 | 各1个 |
25 | 1 | 60307-282 | 60300-726 | 各1个 |
50 | 1 | 60307-283 | 60300-727 | 各1个 |
100 | 1 | 60307-284 | 60300-728 | 各1个 |
特点 | 材料 | 典型应用 |
---|---|---|
用于从非极性基质中萃取极性化合物
|
|
|
特点 | 材料 | 典型应用 |
---|---|---|
| 硅胶基质材料 | 正相萃取和纯化极性化合物 |
特点 | 材料 | 典型应用 |
---|---|---|
适用于极性和阴离子交换相互作用的极性吸附剂
| 一种硅胶基质材料,可用作极性吸附剂和弱阴离子交换剂。 | 萃取
|
材料 | 特点 | 典型应用 |
---|---|---|
保留高极性化合物的独特材料
|
| 非常适用于 SPE 应用中的问题分析物。 |
SPE 选择表
高通量 SPE。小体积样品。优异地萃取!
对于生物分析应用,使用 SOLA 和 SOLAμ SPE 纯化柱和板。这种较新的 SPE 创新满足了您快速、高效地萃取生物样品所需的萃取要求。