改进 SPE 和 SLE 小柱及孔板的处理性能
装置可帮助您处理多个固相萃取 (SPE) 或固液萃取 (SLE) 小柱及孔板。我们为这些样品制备技术提供一系列真空和正压处理装置,助你实现样品净化的一致性和可重现性。
HyperSep SPE 和 SLE 处理装置及配件
通过正压处理多达 48 个 SPE 小柱(1、3、6、10 或 15mL)
Thermo Scientific HyperSep 正压装置使用正压,使液体能够均匀一致地流过固相萃取 (SPE) 或固相支持液液萃取 (SLE) 小柱。
- 有 4 排、12 位
- 能够一次处理 1 至 48 个小柱
- 适用于 1、3、6、10 或 15mL 小柱尺寸
- 有两种版本可供选择:
- 带 13mm 收集架的装置
- 带 16mm 收集架的装置
描述 | 货号 | 数量 | |
---|---|---|---|
正压固相萃取装置,带 13mm 收集架 | 60104-236 | 1 件装 | 立刻订购 |
正压固相萃取装置,带 16mm 收集架 | 60104-274 | 1个/包 | 立刻订购 |
转接板,适用于正压处理装置的 1mL 小柱 | 60104-265 | 1 件装 | 立刻订购 |
转接板,适用于正压处理装置的 3mL 小柱 | 60104-266 | 1 件装 | 立刻订购 |
转接板,适用于正压处理装置的 6mL 小柱 | 60104-267 | 1 件装 | 立刻订购 |
转接板,适用于正压处理装置的 10mL/15mL 小柱 | 60104-271 | 1 件装 | 立刻订购 |
收集架,适用于 13mm 试管 | 60104-268 | 1 件装 | 立刻订购 |
收集架,适用于 16mm 试管 | 60104-269 | 1 件装 | 立刻订购 |
预开孔的废液容器 | 60104-270 | 1 件装 | 立刻订购 |
安装工具包 | 60104-272 | 1 件装 | 立刻订购 |
在线空气过滤器 | 60104-273 | 1 件装 | 立刻订购 |
需要专为小柱或孔板配置的简单真空固相萃取装置?
Thermo Scientific 通用型真空固相萃取装置包括装置、底座/仪表、烧瓶和瓶塞、管路和接头。您可通过选择泵型式来配置您的系统,请进行以下选择:
纯化柱型式
- 泵型式(北美或欧洲)
- 24 孔或 48 孔萃取板以处理 SPE 小柱(3mL 和 6mL)
- 用于未使用的小柱位置的堵头
Thermo Scientific HyperSep 玻璃真空固相萃取装置便于对萃取过程一目了然,简化净化过程。此固相萃取装置可提供 16 位或 24 位规格。
真空固相萃取装置包括:玻璃缸、装置盖板、密封垫圈、真空表及阀门组件、可调节收集架、盖板鲁尔接头、16 或 24 个导液管*、16 或 24 个堵头*,以及装置安全托盘。
* 取决于所订购的真空固相萃取装置
替换部件——HyperSep 玻璃装置 | 货号 | 数量 | |
---|---|---|---|
真空表 | 60104-240 | 1 件装 | 立刻订购 |
旋塞,适用于 16 位真空固相萃取装置 | 60104-242 | 16 个/包 | 立刻订购 |
旋塞,适用于 24 位真空固相萃取装置 | 60104-244 | 24 个/包 | 立刻订购 |
导液管,适用于真空固相萃取装置 | 60104-245 | 12 个/包 | 立刻订购 |
盖板,适用于 16 位玻璃固相萃取装置 | 60104-262 | 1 件装 | 立刻订购 |
盖板,适用于 24 位玻璃真空固相萃取装置 | 60104-248 | 1 件装 | 立刻订购 |
密封垫圈,适用于 16 位真空固相萃取装置 | 60104-249 | 1 件装 | 立刻订购 |
密封垫圈,适用于 24 位真空固相萃取装置 | 60104-250 | 1 件装 | 立刻订购 |
收集架,适用于 16 位真空固相萃取装置 | 60104-251 | 1 件装 | 立刻订购 |
收集架,适用于 24 位真空固相萃取装置 | 60104-252 | 1 件装 | 立刻订购 |
玻璃缸,适用于 16 位真空固相萃取装置 | 60104-253 | 1 件装 | 立刻订购 |
玻璃缸,适用于 24 位真空固相萃取装置 | 60104-254 | 1 件装 | 立刻订购 |
收集架固定夹 | 60104-255 | 12 个/包 | 立刻订购 |
盖板鲁尔接头 | 60104-256 | 12 个/包 | 立刻订购 |
固相萃取装置的盖板支架 | 60104-257 | 4 个/包 | 立刻订购 |
鲁尔堵头 | 60104-258 | 12 个/包 | 立刻订购 |
固相萃取小柱适配器,转接头 | 60104-259 | 15 个/包 | 立刻订购 |
固相萃取装置安全托盘 | 60104-260 | 1 件装 | 立刻订购 |
真空表及阀门组件 | 60104-261 | 1 件装 | 立刻订购 |
收集架支柱 | 60104-264 | 3 个/包 | 立刻订购 |