查找您需要的ELISA试剂盒
5 Steps to Consistent ELISA Results
酶联免疫吸附检测(ELISA)技术是特定靶标蛋白质定量的金标准,提供快速、稳定且易于分析的结果。ELISA 可用于研究领域中的许多靶标,包括细胞因子,趋化因子,生长因子,磷酸特异性靶标,免疫球蛋白,免疫肿瘤学和神经生物学。无论您是感兴趣的目标还是研究领域,都有 3 种 ELISA 型式可供选择—预包被的试剂盒,未包被抗体对的试剂盒,或者您可以通过自己筛查来开发自己的 ELISA的抗体对创建自定义的ELISA。影响ELISA结果变量如此之多,有时很难确定如何每次都获得一致的结果。
在这里,我们提供 5 个简单的步骤,用于在运行 ELISA 时获得稳定且准确的结果。
Step 1 - 使用同一批次的 ELISA 试剂盒
考虑 ELISA 试剂盒之间的差异非常重要,尤其是在启动长期研究项目时。尽管许多知名的供应商都拥有内部对照样(图 1),以避免随时间出现的漂移,但通过使用同一批次的试剂盒,可以尽量消除批次间的任何潜在差异。确定整个项目需要多少套试剂盒,并相应订购。
任何 Invitrogen 免疫测定产品的特殊服务
custom-elisa-proquantum-immunoassay-header
要求批量预订,大包装或定制
联系我们,我们可以为您尽力满足您的要求,以帮助您开始下一个项目。
申请报价
Step 2 - 使用预包被的 ELISA 试剂盒
如果可能,请购买所需的预包被 ELISA 试剂盒。预包被通常使用自动化仪器制造,从而减少了人工移液的变异性或误差。涂覆后,验证测试将用于识别孔之间和板之间的任何板涂层变异性,以确保一致性。
孔间精准度
在 5 种不同的测定中将样品测定 8 次,以确定测定之间的精度。
参数样品 1样品 2样品 3
平均数 (pg/mL)35.397.4236.7
标准偏差3.36.418.5
% 变异系数9.36.57.8
板间精准度
重复 16 次测定已知人 IL-6 浓度的样品,以确定测定内的精度。
参数样品 1样品 2样品 3
平均数 (pg/mL)38.8101.2242.7
标准偏差3.05.812.5
% 变异系数7.75.75.1
表 1.人 IL-6 ELISA 试剂盒(目录号 BMS213-2)的检测间(板间)和检测内(孔间)CV。
使用 Invitrogen 预包被的 ELISA 试剂盒
观看说明视频,该视频展示如何使用 Invitrogen 预包被的即用型 ELISA 试剂盒。在开始操作之前,请确保仔细阅读并查看包装内的 ELISA 试剂盒的特定说明表,以获取详细信息。
Step 3 - 使用精简工作流程
在适当的地方,使用专为简化工作流程而设计的 ELISA 试剂盒。减少步骤数将减少操作时间,并带来其他优势,例如:
  • 引入变量的机会更少(人为错误、缓冲液制备等)
  • 无需制备试剂
  • 无需标样的稀释溶液系列(例如:一步法Instant ELISA)
  • 无需每小时监测一次连续添加的检测
了解有关精简工作流程的更多信息:一步法 ELISA 的简化工作流程
17 个步骤到 7 个步骤:ELISA 精简工作流程
减少操作步骤数有助于节约时间和减少变化。使用 一步法 ELISA 试剂盒,已为您执行所有制备工作。使用一步法 ELISA 试剂盒只有 7 个工作步骤,而执行常规 ELISA 则需要 17 个步骤。因此,利用一步法 ELISA 技术,可将实验的总体手动操作时间缩短至约 1 小时。
我们提供很多一步法 ELISA 选项,包括:
  • 人 IFN-γ
  • 人 IL-6
  • 人 IL-10
  • 人 TNF-α
新一代免疫测定技术
随着技术的最新发展,新一代 ELISA 平台可以提供进一步的简化工作流程。ProQuantum 免疫分析是一个示例,该示例使用匹配的抗体对与 qPCR 扩增相结合,以提高灵敏度、动态范围并减少样品消耗。简化的工作流程消除了所有冲洗步骤,并且只需添加最少的试剂。若要了解更多,可观看视频或访问网页信息
ProQuantum 免疫测定法:如何工作?
Step 4 - 正确处理样品并使用对照品
样品以及制备这些样品的方式可能是成功运行 ELISA 的最重要部分。正确的样品处理和制备对于获得一致且准确的结果至关重要。当处理有限或珍贵的样品时,必须谨慎一致地处理它们。
正确制备样品的说明:
  • 采样后立刻使用,或等分存在 -80°C 冷冻
  • 限制冻结/解冻循环的次数
  • 比较具有相同数量的冷冻/解冻循环的样品
  • 在冰上解冻样品
  • 处理时,将样品保持在2-8°C
  • 在 ELISA 分析中使用适当的对照样
    • 使用空白样和/或阴性对照进行 ELISA 分析
    • 使用独立的阳性对照进行 ELISA 分析
要了解有关正确样品处理的更多信息:正确进行免疫测定的样品处理
要了解有关移液的更多信息:实验室移液指南
要了解有关电子可编程移液器的更多信息:电动移液器
Step 5 - 使用可靠的设备提高数据一致性
ELISA 的成功不仅取决于测定的运行方式和 ELISA 试剂盒的质量,而且在很大程度上取决于设备。使用保证每次都能提供一致结果的仪器。
运行 ELISA 时要考虑的第一台仪器是微孔板洗板机。洗板机有助于确保正确清洗,使板在清洗缓冲液中“浸泡”足够长的时间,并从每个孔中完全除去清洗缓冲液。必须遵循 ELISA 步骤中规定的所有洗涤步骤。
最好的结果将来自使用具有某些关键功能的可靠自动洗板机。使用该仪器可有效清洗 ELISA 板,同时最大程度减少变异性,降低人为错误的风险并节省时间。
选择正确的自动洗板机的优势包括:
  • 减少人为错误的风险
  • 比手动移液更加便捷快速
  • 每次洗涤相同,确保一致的结果
  • 以最小残留体积确保有效洗涤
当使用具有以下功能的洗板机时,它使运行 ELISA 变得更容易:
  • 容易清洁,可拆卸机头
  • 自动灌注和冲洗以防止堵塞
  • 为实验室安全设计的特征:
    • 液位传感器
    • 板传感器
    • 非加压洗瓶
    • 气雾剂盖
  • 易于填充的容器和灌注管线
  • 可优化参数
    • 分配/抽吸:孔的高度、速度和位置
    • 温和 vs.硬洗可满足特定需求
若要了解洗板的更多信息:
易于清洗以获得可靠的 ELISA 结果
免费海报:可靠清洗指南
当需要读取 ELISA 板时,请使用可靠的微孔板读数仪,以确保随时间推移,该仪器仍提供一致的结果。ELISA 读板器所必需的的关键特征包括:
  • 集成的孵育箱和振荡器可消除使用孵育 ELISA 其他仪器的需求
  • 参考校准系统,可跟踪灯和检测器的自然变化
  • 良好的板/孔定位准确度和精度以及验证板运动的方法
  • 选择在板移动和读取吸光度之间使用液体沉降延迟
  • 可以对来自不同制造商的板使用单独的板尺寸图。
  • 全自动且连续的诊断,并报告读板器状态和性能信息
  • 特殊功能确保数据质量和数据安全
  • 验证每个运动组件的移动(例如板载、光学头、滤光片轮)
  • 执行外部验证的选项
若要了解读板的更多信息:微孔板仪器、测定和附件指南
若要阅读应用文章并了解更多,请访问
Step 1 - 使用同一批次的 ELISA 试剂盒
考虑 ELISA 试剂盒之间的差异非常重要,尤其是在启动长期研究项目时。尽管许多知名的供应商都拥有内部对照样(图 1),以避免随时间出现的漂移,但通过使用同一批次的试剂盒,可以尽量消除批次间的任何潜在差异。确定整个项目需要多少套试剂盒,并相应订购。
任何 Invitrogen 免疫测定产品的特殊服务
custom-elisa-proquantum-immunoassay-header
要求批量预订,大包装或定制
联系我们,我们可以为您尽力满足您的要求,以帮助您开始下一个项目。
申请报价
Step 2 - 使用预包被的 ELISA 试剂盒
如果可能,请购买所需的预包被 ELISA 试剂盒。预包被通常使用自动化仪器制造,从而减少了人工移液的变异性或误差。涂覆后,验证测试将用于识别孔之间和板之间的任何板涂层变异性,以确保一致性。
孔间精准度
在 5 种不同的测定中将样品测定 8 次,以确定测定之间的精度。
参数样品 1样品 2样品 3
平均数 (pg/mL)35.397.4236.7
标准偏差3.36.418.5
% 变异系数9.36.57.8
板间精准度
重复 16 次测定已知人 IL-6 浓度的样品,以确定测定内的精度。
参数样品 1样品 2样品 3
平均数 (pg/mL)38.8101.2242.7
标准偏差3.05.812.5
% 变异系数7.75.75.1
表 1.人 IL-6 ELISA 试剂盒(目录号 BMS213-2)的检测间(板间)和检测内(孔间)CV。
使用 Invitrogen 预包被的 ELISA 试剂盒
观看说明视频,该视频展示如何使用 Invitrogen 预包被的即用型 ELISA 试剂盒。在开始操作之前,请确保仔细阅读并查看包装内的 ELISA 试剂盒的特定说明表,以获取详细信息。
Step 3 - 使用精简工作流程
在适当的地方,使用专为简化工作流程而设计的 ELISA 试剂盒。减少步骤数将减少操作时间,并带来其他优势,例如:
  • 引入变量的机会更少(人为错误、缓冲液制备等)
  • 无需制备试剂
  • 无需标样的稀释溶液系列(例如:一步法Instant ELISA)
  • 无需每小时监测一次连续添加的检测
了解有关精简工作流程的更多信息:一步法 ELISA 的简化工作流程
17 个步骤到 7 个步骤:ELISA 精简工作流程
减少操作步骤数有助于节约时间和减少变化。使用 一步法 ELISA 试剂盒,已为您执行所有制备工作。使用一步法 ELISA 试剂盒只有 7 个工作步骤,而执行常规 ELISA 则需要 17 个步骤。因此,利用一步法 ELISA 技术,可将实验的总体手动操作时间缩短至约 1 小时。
我们提供很多一步法 ELISA 选项,包括:
  • 人 IFN-γ
  • 人 IL-6
  • 人 IL-10
  • 人 TNF-α
新一代免疫测定技术
随着技术的最新发展,新一代 ELISA 平台可以提供进一步的简化工作流程。ProQuantum 免疫分析是一个示例,该示例使用匹配的抗体对与 qPCR 扩增相结合,以提高灵敏度、动态范围并减少样品消耗。简化的工作流程消除了所有冲洗步骤,并且只需添加最少的试剂。若要了解更多,可观看视频或访问网页信息
ProQuantum 免疫测定法:如何工作?
Step 4 - 正确处理样品并使用对照品
样品以及制备这些样品的方式可能是成功运行 ELISA 的最重要部分。正确的样品处理和制备对于获得一致且准确的结果至关重要。当处理有限或珍贵的样品时,必须谨慎一致地处理它们。
正确制备样品的说明:
  • 采样后立刻使用,或等分存在 -80°C 冷冻
  • 限制冻结/解冻循环的次数
  • 比较具有相同数量的冷冻/解冻循环的样品
  • 在冰上解冻样品
  • 处理时,将样品保持在2-8°C
  • 在 ELISA 分析中使用适当的对照样
    • 使用空白样和/或阴性对照进行 ELISA 分析
    • 使用独立的阳性对照进行 ELISA 分析
要了解有关正确样品处理的更多信息:正确进行免疫测定的样品处理
要了解有关移液的更多信息:实验室移液指南
要了解有关电子可编程移液器的更多信息:电动移液器
Step 5 - 使用可靠的设备提高数据一致性
ELISA 的成功不仅取决于测定的运行方式和 ELISA 试剂盒的质量,而且在很大程度上取决于设备。使用保证每次都能提供一致结果的仪器。
运行 ELISA 时要考虑的第一台仪器是微孔板洗板机。洗板机有助于确保正确清洗,使板在清洗缓冲液中“浸泡”足够长的时间,并从每个孔中完全除去清洗缓冲液。必须遵循 ELISA 步骤中规定的所有洗涤步骤。
最好的结果将来自使用具有某些关键功能的可靠自动洗板机。使用该仪器可有效清洗 ELISA 板,同时最大程度减少变异性,降低人为错误的风险并节省时间。
选择正确的自动洗板机的优势包括:
  • 减少人为错误的风险
  • 比手动移液更加便捷快速
  • 每次洗涤相同,确保一致的结果
  • 以最小残留体积确保有效洗涤
当使用具有以下功能的洗板机时,它使运行 ELISA 变得更容易:
  • 容易清洁,可拆卸机头
  • 自动灌注和冲洗以防止堵塞
  • 为实验室安全设计的特征:
    • 液位传感器
    • 板传感器
    • 非加压洗瓶
    • 气雾剂盖
  • 易于填充的容器和灌注管线
  • 可优化参数
    • 分配/抽吸:孔的高度、速度和位置
    • 温和 vs.硬洗可满足特定需求
若要了解洗板的更多信息:
易于清洗以获得可靠的 ELISA 结果
免费海报:可靠清洗指南
当需要读取 ELISA 板时,请使用可靠的微孔板读数仪,以确保随时间推移,该仪器仍提供一致的结果。ELISA 读板器所必需的的关键特征包括:
  • 集成的孵育箱和振荡器可消除使用孵育 ELISA 其他仪器的需求
  • 参考校准系统,可跟踪灯和检测器的自然变化
  • 良好的板/孔定位准确度和精度以及验证板运动的方法
  • 选择在板移动和读取吸光度之间使用液体沉降延迟
  • 可以对来自不同制造商的板使用单独的板尺寸图。
  • 全自动且连续的诊断,并报告读板器状态和性能信息
  • 特殊功能确保数据质量和数据安全
  • 验证每个运动组件的移动(例如板载、光学头、滤光片轮)
  • 执行外部验证的选项
若要了解读板的更多信息:微孔板仪器、测定和附件指南
若要阅读应用文章并了解更多,请访问
性能保障
如果 Invitrogen 免疫检测试剂盒的检测性能不符合数据表中的描述,我们将提供技术及售后服务。
了解更多有关“性能保障”的信息
随时为您服务
我们的技术团队已接受免疫检测工作流程的培训。我们可以帮助您选择检测试剂盒或检测方案组合、优化实验、排除故障等问题 - 面对面或通过手机免费指导。
联系技术专家