从多种易于使用且可靠的封闭缓冲液和试剂中进行选择,用于 ELISA 应用。ELISA 缓冲液和试剂是开发最佳检测性能以实现高灵敏度、低背景和封闭非特异性结合的重要组成部分。寻找以下封闭缓冲液、包被缓冲液、洗涤缓冲液和推荐的裂解缓冲液,以在 ELISA 应用中取得成功。
关于全套 ELISA试剂,请参阅 Invitrogen ELISA 缓冲试剂盒(货号:CNB0011,包括:2瓶包被缓冲液(pH 7.4和pH 9.4)、检测缓冲液(封闭缓冲液)、洗涤缓冲液、稳定的TMB和终止液。将其与匹配抗体对试剂盒(包含匹配抗体对试剂盒配对、标准品和链霉亲和素-HRP)配对使用。
推荐的 ELISA 封闭缓冲液
ELISA 封闭缓冲液是一种非相关蛋白质、蛋白质混合物或其他化合物的溶液,被动吸附到平板上所有未被包被蛋白质占据的剩余结合表面。如果通过减少背景信号并提高信噪比可改善检测灵敏度,则封闭缓冲液有效。理想的封闭缓冲液将结合到发生非特异性相互作用的所有可能位点,完全消除背景,而未改变或掩盖抗原决定簇进行抗体结合。选择易于使用且可靠的封闭缓冲液,用于以下 ELISA 应用。
封闭缓冲液 | 封闭剂 | 产品优势 | 何时使用 | 可用规格(货号) |
---|---|---|---|---|
ELISA 稀释液 | BSA |
|
| 浓缩物(DS98200) |
SuperBlock 封闭缓冲液 | 不含血清和生物素的单一纯化糖蛋白 |
|
| PBS (37515) TBS (37535) PBST (37516) TBST (37536) |
Pierce 无蛋白封闭缓冲液 | 封闭缓冲液的成分不含蛋白 |
|
| PBS (37572) TBS (37570) PBST (37573) TBST (37571) |
推荐的 ELISA 板包被缓冲液、洗涤缓冲液和终止液
缓冲液 | 组成 | 何时使用 | 可用规格(货号) |
---|---|---|---|
ELISA 板包被缓冲液 | 10mM 磷酸缓冲液,pH 7.4 | 推荐大多数蛋白质使用 | 浓缩物(CB07100) |
50mM 碳酸缓冲液,pH 9.4 | 高 pH 值有助于部分蛋白质和肽的溶解,并确保大多数蛋白质未质子化并带有整体负电荷,这有助于与带正电荷的板结合。 | 浓缩物(CB01100) 粉末(28382) | |
ELISA 洗涤缓冲液 | 含 0.05% Tween 20 的 Tris 缓冲盐水 | 浓缩物 (28360) 粉末(28379) | |
含 0.05% Tween 20 的磷酸盐缓冲盐水 | 浓缩物 (28352) 粉末(00-0400-46) | ||
ELISA 稀释剂 | 含 BSA 的磷酸盐缓冲溶液 | ELISA 稀释剂旨在用作 (1)ELISA 板封闭剂,(2) ELISA 标准品和样品稀释剂,(3)检测抗体稀释剂,和(4)HRP 结合物稀释剂 | 浓缩物(00-4202-56) |
终止液 | 0.16 M 硫酸 | 使用辣根过氧化物酶和 TMB 底物溶液时用作终止液 | 即用型(N600) |
推荐的细胞裂解缓冲液
缓冲液 | 组成 | 何时使用 | 可用规格(货号) |
---|---|---|---|
NP40 细胞裂解缓冲液 | 50 mM Tris、pH 7.4、250 mM NaCl、5 mM EDTA、50 mM NaF、1 mM Na3VO4、1% NP40、0.02% NaN3 | 最受欢迎且推荐用于细胞膜和细胞质蛋白的裂解,以使用ELISA 测量细胞内蛋白 | 即用型(FNN0021) |
RIPA 细胞裂解缓冲液 | 10 mM Tris、pH 7.4、100 mM NaCl、1 mM EDTA、1 mM EGTA、1 mM NaF、20 mM Na4P2O7、2mM Na3VO4、1% Triton X-100、10% 甘油、0.1% SDS、0.5% 脱氧胆酸盐 | 需要比 NP40 更严苛的缓冲,或者还需要核分裂 | 即用型(FNN0011) |
组织提取试剂 I | 50 mM Tris、pH 7.4、250 mM NaCl、5 mM EDTA、2 mM Na3VO4、1 mM NaF、20 mM Na4P2O7、0.02% NaN3 和洗涤剂 | 如果 NP40 或RIPA 不足,则用于从组织样品中提取总蛋白或用于总蛋白溶解的替代制剂 | 即用型(FNN0071) |
AP 和 HRP 结合物
从多种缀合物和检测探针中选择,用于直接或间接 ELISA 应用。以下是推荐的生物素结合探针,包括链霉亲和素和 NeutrAvidin 蛋白。每个蛋白每分子可以结合 4 个生物素,具有高亲和力和选择性。链霉亲和素是最常用的——因为是非糖基化亲和素,非特异性结合水平极低。中性亲和素经过处理去除了亲和素的糖基,等电点降低,使非特异性结合也降低了。
对于直接偶联的一级和二级抗体,检索抗体酶结合物
ELISA 应用推荐的 HRP 结合物和 AP 结合物
共轭物 | 酶 | 建议浓度* | 益处,适用时间 | 可用规格(货号) |
---|---|---|---|---|
HRP-链霉亲和素 | HRP | 0.1 µg/mL | 最受欢迎 | 2 mg(21124) 1 mg(21126) 5 mg(21127) |
Poly-HRP 链霉亲和素 | HPR | 1:2,000 - 1:20,000 | 在典型 HRP 结合物显示微弱信号时使用。Poly 增加信号放大并改善典型(非 Poly)链霉亲和素-HRP 结合物提供的信号 | 0.25 mL(N200) |
HRP-NeutrAvidin | HRP | 0.1 µg/mL | 抗生物素蛋白的特殊制备形式,可降低生物素结合的背景 | 2 mg(31001) |
HRP-NeutrAvidin,高灵敏度 | HRP | 1:8,000 - 1:40,000 | 无背景低水平靶点检测;像聚 HRP 结合物一样提供信号放大 | 0.5 mL (31030) |
AP-链霉亲和素 | AP | 0.1 µg/mL | 1 mg(21324) | |
AP-NeutrAvidin | AP | 抗生物素蛋白的特殊制备形式,可降低生物素结合的背景 | 2 mg(31002) |
*各种具体应用的最佳稀释度必须根据经验确定。稀释液须现用现配。
推荐的 ELISA 封闭缓冲液
ELISA 封闭缓冲液是一种非相关蛋白质、蛋白质混合物或其他化合物的溶液,被动吸附到平板上所有未被包被蛋白质占据的剩余结合表面。如果通过减少背景信号并提高信噪比可改善检测灵敏度,则封闭缓冲液有效。理想的封闭缓冲液将结合到发生非特异性相互作用的所有可能位点,完全消除背景,而未改变或掩盖抗原决定簇进行抗体结合。选择易于使用且可靠的封闭缓冲液,用于以下 ELISA 应用。
封闭缓冲液 | 封闭剂 | 产品优势 | 何时使用 | 可用规格(货号) |
---|---|---|---|---|
ELISA 稀释液 | BSA |
|
| 浓缩物(DS98200) |
SuperBlock 封闭缓冲液 | 不含血清和生物素的单一纯化糖蛋白 |
|
| PBS (37515) TBS (37535) PBST (37516) TBST (37536) |
Pierce 无蛋白封闭缓冲液 | 封闭缓冲液的成分不含蛋白 |
|
| PBS (37572) TBS (37570) PBST (37573) TBST (37571) |
推荐的 ELISA 板包被缓冲液、洗涤缓冲液和终止液
缓冲液 | 组成 | 何时使用 | 可用规格(货号) |
---|---|---|---|
ELISA 板包被缓冲液 | 10mM 磷酸缓冲液,pH 7.4 | 推荐大多数蛋白质使用 | 浓缩物(CB07100) |
50mM 碳酸缓冲液,pH 9.4 | 高 pH 值有助于部分蛋白质和肽的溶解,并确保大多数蛋白质未质子化并带有整体负电荷,这有助于与带正电荷的板结合。 | 浓缩物(CB01100) 粉末(28382) | |
ELISA 洗涤缓冲液 | 含 0.05% Tween 20 的 Tris 缓冲盐水 | 浓缩物 (28360) 粉末(28379) | |
含 0.05% Tween 20 的磷酸盐缓冲盐水 | 浓缩物 (28352) 粉末(00-0400-46) | ||
ELISA 稀释剂 | 含 BSA 的磷酸盐缓冲溶液 | ELISA 稀释剂旨在用作 (1)ELISA 板封闭剂,(2) ELISA 标准品和样品稀释剂,(3)检测抗体稀释剂,和(4)HRP 结合物稀释剂 | 浓缩物(00-4202-56) |
终止液 | 0.16 M 硫酸 | 使用辣根过氧化物酶和 TMB 底物溶液时用作终止液 | 即用型(N600) |
推荐的细胞裂解缓冲液
缓冲液 | 组成 | 何时使用 | 可用规格(货号) |
---|---|---|---|
NP40 细胞裂解缓冲液 | 50 mM Tris、pH 7.4、250 mM NaCl、5 mM EDTA、50 mM NaF、1 mM Na3VO4、1% NP40、0.02% NaN3 | 最受欢迎且推荐用于细胞膜和细胞质蛋白的裂解,以使用ELISA 测量细胞内蛋白 | 即用型(FNN0021) |
RIPA 细胞裂解缓冲液 | 10 mM Tris、pH 7.4、100 mM NaCl、1 mM EDTA、1 mM EGTA、1 mM NaF、20 mM Na4P2O7、2mM Na3VO4、1% Triton X-100、10% 甘油、0.1% SDS、0.5% 脱氧胆酸盐 | 需要比 NP40 更严苛的缓冲,或者还需要核分裂 | 即用型(FNN0011) |
组织提取试剂 I | 50 mM Tris、pH 7.4、250 mM NaCl、5 mM EDTA、2 mM Na3VO4、1 mM NaF、20 mM Na4P2O7、0.02% NaN3 和洗涤剂 | 如果 NP40 或RIPA 不足,则用于从组织样品中提取总蛋白或用于总蛋白溶解的替代制剂 | 即用型(FNN0071) |
AP 和 HRP 结合物
从多种缀合物和检测探针中选择,用于直接或间接 ELISA 应用。以下是推荐的生物素结合探针,包括链霉亲和素和 NeutrAvidin 蛋白。每个蛋白每分子可以结合 4 个生物素,具有高亲和力和选择性。链霉亲和素是最常用的——因为是非糖基化亲和素,非特异性结合水平极低。中性亲和素经过处理去除了亲和素的糖基,等电点降低,使非特异性结合也降低了。
对于直接偶联的一级和二级抗体,检索抗体酶结合物
ELISA 应用推荐的 HRP 结合物和 AP 结合物
共轭物 | 酶 | 建议浓度* | 益处,适用时间 | 可用规格(货号) |
---|---|---|---|---|
HRP-链霉亲和素 | HRP | 0.1 µg/mL | 最受欢迎 | 2 mg(21124) 1 mg(21126) 5 mg(21127) |
Poly-HRP 链霉亲和素 | HPR | 1:2,000 - 1:20,000 | 在典型 HRP 结合物显示微弱信号时使用。Poly 增加信号放大并改善典型(非 Poly)链霉亲和素-HRP 结合物提供的信号 | 0.25 mL(N200) |
HRP-NeutrAvidin | HRP | 0.1 µg/mL | 抗生物素蛋白的特殊制备形式,可降低生物素结合的背景 | 2 mg(31001) |
HRP-NeutrAvidin,高灵敏度 | HRP | 1:8,000 - 1:40,000 | 无背景低水平靶点检测;像聚 HRP 结合物一样提供信号放大 | 0.5 mL (31030) |
AP-链霉亲和素 | AP | 0.1 µg/mL | 1 mg(21324) | |
AP-NeutrAvidin | AP | 抗生物素蛋白的特殊制备形式,可降低生物素结合的背景 | 2 mg(31002) |
*各种具体应用的最佳稀释度必须根据经验确定。稀释液须现用现配。
相关产品和资源
夹心 ELISA 方案
比色和化学发光 ELISA 详细方案。
ELISA试剂盒及抗体对
利用高度验证的 Invitrogen ELISA 试剂盒对单个分析物进行可靠定量分析。
ELISA 仪器和设备
洗板机、酶标仪、移液器。