可优化您的细胞培养工作流程的相关产品
Thermo Scientific 耐 CO2 摇床、生物安全柜、离心机和 Thermo Scientific Nunc 细胞培养器具是您的细胞培养实验室必不可少的产品。
耐 CO₂ 摇床
通过耐 CO2 摇床,您可以实现可靠的全天候运行,非常适合在 CO2 培养箱内或工作台上使用。通过磁力轨道式振荡,无需更换皮带,且占地面积小,非常适合在 CO2 培养箱中使用。机械组件经过特殊处理,可在高达 20% CO2 浓度和 95% 湿度的条件下提供保护。带 LED 显示屏的外部控制盒可方便地设置摇床的运行参数,而无需打开腔室门。 
生物安全柜
Thermo Scientific 生物安全柜 (BSC) 通过符合人体工程学的节能设计提供经认证的性能和保护。我们的 BSC 包括双 DC 电机等高级功能,可实时自动平衡安全柜的空气流入和下降速度,从而更好地保护您和您的珍贵培养物。数字化气流验证 (DAVe) 可为超出规格的任何情况发出警报信号以提升保障。
离心机
由于采集和分离是细胞培养过程中的关键步骤,因此考虑实验室离心机要求和应用的技术规格具有重要意义。 从选择合适的速度和离心力到了解最新的离心技术趋势,我们提供多种 Thermo Scientific 离心机和创新转子来满足您所有的处理需求。
细胞培养瓶和培养皿
Thermo Scientific Nunc 细胞培养容器专为实现一致性、可重现性和充分的细胞健康而设计,并提供您所寻求的组织培养瓶表面和辅助选项。从各种规格的细胞培养瓶(培养面积从 25cm2 到 500cm2)和多种表面处理中进行选择,以满足您特定应用和细胞类型的需要。
Smart-Vue Pro 远程监控系统
Thermo Scientific 无线监控解决方案旨在提供帮助,使您安心。高性能无线监控系统将监控、保护和记录关键设备参数的数据,发生电力或机械故障时,系统将立即向您发出通知,让您安心。Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Pro 系统是一种针对温度、相对湿度和 CO₂ 的实时远程监控解决方案。
细胞培养工作流程
从样品制备到存放,探索我们可为您的细胞培养应用提供支持的步骤和所有产品。