快速准确地测量离子浓度
离子浓度测量或离子特异性 (ISE) 测量可在各个实验室的各类样品中进行,包括水、食品和饮料、药品和生物样品。
为了评估某个样品的离子特异性性能,最优测量方法是使用斜率 S,也可以从 pH 测量中得知。无论您是想通过直接法、稀释法、矩阵匹配法、已知增量法还是矩阵因子法来进行 ISE 测量,我们强大的离子特异性测量仪、电极、标准液和溶液产品组合都能提供准确性和重复性良好的 ISE 测量结果。
从您的样品开始
离子选择电极 (ISE) 是一种实用多功能传感器,适用于检测环境、农业、工业、生物技术、制药、食品、废水、饮用水等各类样品中的离子。常见目标离子包括氨、氟化物、硝酸盐、氯化物、钙、钠、钾、银、硫化物、碘化物、溴化物、铅、镉、铜等。
样品类型如何影响检测所采用的 ISE 方法?
- 稀释水(水)样品:典型的稀释水(水)样品可通过简单、直接的检测方法进行检测。直接检测包括向标准液和样品中加入离子强度调节液 (ISA),用标准液进行校准,然后检测样品。
- 复杂或高离子强度样品:有些样品类型不是稀释水溶液。复杂或具有高离子强度背景的样品可能需要运用不同于直接检测法的其他方法来获得理想结果。一般来说,高离子强度样品是指溶解离子浓度 >0.1M 或电导率读数大于约 10 mS/cm 的样品。
稀释水样品示例
|
|
复杂或高离子强度样品示例
|
|
为了使用 ISE 进行精确测量,应根据具体样品条件选择合适的 ISE 方法。
- 对于复杂或高离子强度样品,添加 ISA 可能不足以使样品和标准液之间的离子活性归一化。在这种情况下,建议选择另一种 ISE 方法进行精确测量。
如果样品是固体或非水性(非水基)样品,又该怎么办?
- 必须制备固体样品,使目标离子溶解或提取到水中。例如,在进行 ISE 检测之前,某种类型的粉末、盐或片剂样品可以与水混合,从而溶解目标离子。在进行 ISE 检测之前,土壤样品可经过干燥、粉碎和/或筛分,然后提取到水或盐溶液中。选用提取液让目标离子进入溶液,并且提取液不得干扰 ISE 检测。
- 必须制备非水溶性液体样品,使目标离子提取到水中。例如,油样可以与水或其他提取液混合,将目标离子提取到水相中。然后检测水相。或者,也可以将非水溶性样品进行灰化或采用氧燃烧弹制备法(例如 EPA SW-846 试验方法 5050)进行处理,以去除有机基质。燃烧后,将无机残渣与水混合,然后检测其中的离子。在某些情况下,可以将固体或粘性样品直接加入标准溶液中,然后通过分析物添加法或减量法进行检测。
符合法规和合规性标准
离子特异性测量的法规各不相同,因此您必须拥有符合行业标准的仪器和电极,这一点非常重要。以下是各种行业合规性要求的国际标准列表。
法规要求
符合法规要求的国际标准:
参数 | EPA | SM | ASTM | ISO | 中国 MEP | USP | EP | AOAC | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | EPA 150.1 | 4500-H+(B) | D1293 (A,B) | 10523 | GB/T 6920 | <791> | 2.2.3 | 973.41 | FDA - 21 CFR 114.90 |
土壤/固体废弃物的 pH 值 | SW-846 9040C & 9045D | D4972 | 10390 | GB/T15555 | 994.16 - 994.18 | USDA NRCS | |||
电导率 | EPA 120.1;SW-846 9050A | 2510 (B) | D1125 (A) | 7888 | n/a | <645> | 2.2.38 | 973.40 | PSS-78(盐度) |
溶解氧 | 4500-O (G) | D888 (B, C) | 17289;5814 | HJ506 | |||||
BOD | 5210 (B) | 5815 | HJ505 | 973.44 | |||||
氟化物 | SW-846 9214 | 4500-F (C) | D1179 (B) | 10359 | GB7484 | ||||
氨 | 4500-NH3 (D, E) | D1426 (B) | 6778 | ||||||
硝酸盐 | Orion 601;SW-846 9210A | 4500-NO3 (D) | |||||||
硫化物 | SW-846 9215 | 4500-S2 (G) | D4658 | ||||||
氰化物 | SW-846 9213 | 4500-CN (F) | D2036 (A) | ||||||
氯化物 | SW-846 9212 | 4500-Cl (D) | D512 (C) | GB11896 | |||||
溴化物 | SW-846 9211 |
SM:水和废水检验的标准方法。APHA、AWWA、WEF。 | |
ASTM:美国材料与试验协会 | |
ISO:国际标准化组织 | |
USP:《美国药典》 | |
EP:《欧洲药典》 | |
中国 MEP:中华人民共和国生态环境部 | |
AOAC:美国公职分析化学家协会 | |
NRCS:美国农业部自然资源保护局 | |
PSS-78:1978年实用盐标 | |
FDA:美国食品药品监督管理局 | |
USDA:美国农业部 |
适用于各种应用的 ISE 测量
结合 Thermo Scientific 测量仪、电极、标准品和溶液,应对您的样品分析挑战,是以下应用的理想选择。点击下面的图标,了解有关这些产品的更多信息。
ISE 产品
ISE 测量的准确性和可靠性取决于您使用的仪器。了解如何根据您所需的特性、性能、规格和预算,确定适宜的产品
|
我们提供电极、标准品和电极储存溶液、电极清洗溶液和电极充填液,满足您的 ISE 测量需求。根据您的过程需求,查找溶液。 |
支持
Thermo Scientific Orion 台式和便携式测量仪的验证和确认 (IQ/OQ) 服务目前可通过美国 Unity Lab Services 获得 ›