TaqMan 基因表达测定解决方案可加快生物标记物的发现和验证
人类基因组计划的出现为研究人员提供了用于基因发现和基因表达的新分子工具。它使研究人员能够识别与复杂疾病(包括常见神经疾病)相关的遗传缺陷,开创了新的分析时代。
帕金森病和阿尔茨海默病等复杂疾病是由遗传和环境因素相结合造成的。了解和治疗复杂疾病的核心是确定出影响疾病发生和进展的诸多因素(包括遗传和环境因素)以及这些因素的相互作用。
TaqMan 基因表达测定可帮助研究人员使用实时荧光定量 PCR 对在从患有复杂疾病的个体中采集的样本中基因表达的变化进行研究。此外,在着重于被认为牵涉复杂疾病的单个遗传或环境因素的体外研究中,TaqMan 测定也非常有用。
探索我们用于复杂疾病研究的 TaqMan 解决方案
TaqMan 基因表达测定产品
下载极受欢迎的与复杂疾病和神经疾病相关的生物标记物的基因列表和相应的测定 ID。
使用以下工具中的基因符号搜索预设计的 TaqMan 测定。
测定搜索工具
TaqMan 阵列产品
除单管测定外,我们还有多种内容物可配置和固定内容物的 TaqMan 阵列产品,这些产品专注于复杂疾病研究。TaqMan 阵列是预先点样的 96 孔板或 384 孔微流体阵列卡,可节省您将许多检测试剂移取至空板的时间。只需添加 cDNA 和预混液,即可投入使用!
TaqMan 阵列人阿尔茨海默病检测组合
96 孔 (0.2 mL) 平板规格包含 92 个基因靶标和 4 个内源性对照
TaqMan 阵列人阿尔茨海默病检测组合,Fast
96 孔 (0.1 mL) 规格包含一组相同的 96 个靶标
TaqMan 阵列人阿尔茨海默病检测组合
384 孔阵列卡规格;在单次实验中于四份样本中检测 96 个靶标,具备 TaqMan 阵列卡的高效工作流程优势;在 15 分钟内灌注 384 个孔
TaqMan 阵列小鼠阿尔茨海默病检测组合
96 孔 (0.2 mL) 平板规格包含 92 个基因靶标和 4 个内源性对照
TaqMan 阵列小鼠阿尔茨海默病检测组合,Fast
96 孔 (0.1 mL) 规格
TaqMan 阵列小鼠阿尔茨海默病检测组合
384 孔阵列卡规格
TaqMan 阵列人亨廷顿氏病检测组合
96 孔 (0.2 mL) 平板规格包含 92 个基因靶标和 4 个内源性对照
TaqMan 阵列人亨廷顿氏病检测组合,Fast
96 孔 (0.1 mL) 规格
TaqMan 阵列人类风湿性关节炎发病机制检测组合
96 孔 (0.2 mL) 板;在单个平板中的两份样本中检测 48 个靶标
TaqMan 阵列人类风湿性关节炎发病机制检测组合,Fast
96 孔 (0.1 mL) 规格
TaqMan 阵列人类 ALS 发病机制检测组合
96 孔 (0.2 mL) 板;在单个平板中的三份样本中检测 32 个靶标
TaqMan 阵列人类 ALS 发病机制检测组合,Fast
96 孔 (0.1 mL) 规格
仅供科研使用,不可用于诊断目的。