检测病毒感染免疫学反应中涉及的特定病毒并验证靶标
鉴于最近的 SARS-CoV-2 危机,世界各地的研究人员正在努力工作,以更好地了解病毒学、病毒性感染及其传播方式。赛默飞世尔科技利用全面的实时荧光定量 PCR (qPCR) 解决方案组合解决导致传染性疾病的常见病毒,可助您推进病毒学研究。
我们提供了大量预设计 Applied Biosystems TaqMan 基因表达测定,其中包括用于检测特定病毒株的测定,以及用于定量测定病毒性感染宿主应答中涉及的免疫学转录本表达水平的测定。使用应用特异性 Applied Biosystems TaqMan 预混液对 TaqMan 测定进行补充,可实现金标准的灵敏度、特异性和重现性。
探索我们用于 SARS-CoV-2 研究的 TaqMan 解决方案
许多新的研究论文专注于 SARS-CoV-2 如何进入人体细胞以及免疫系统如何应对感染。这些发现对于建立有关 SARS-CoV-2 感染和由此导致的 COVID-19 疾病的知识体系至关重要。 这些研究可为治疗 COVID-19 的疫苗开发策略和治疗方法指明方向。
基于这些研究,我们确定了最常见的研究基因,并策划了具体的解决方案,以解决 SARS-CoV-2 的研究问题。无论您是要研究病原体生物学和宿主相互作用、确定可行的生物标记物,还是需要检测候选化合物以用于未来治疗,我们都能提供灵活、高效的 qPCR 解决方案以助加速您的研究。
探索我们用于病毒学研究的 TaqMan 解决方案
TaqMan 基因表达测定产品
肝炎病毒 | HBV | HBV | HCV | ||||
单纯疱疹病毒 | HSV1 | HSV2 | |||||
人腺病毒 | HAV2 | HAV1 | HAV5 | ||||
人 BK 病毒 | HBKV | ||||||
人冠状病毒 | CoV_229E | CoV_HKU1 | CoV_NL63 | CoV_OC43 | MERS_CoV | SARS_CoV | SARS_CoV_2:n 基因 SARS_CoV_2:s 基因 |
人肠道病毒 | EV_pan | EV_D68 | |||||
人疱疹病毒 | HHV3 | HHV4 | HHV4 | HHV5 | HHV5 | HHV6 | HHV7 |
人类免疫缺陷病毒 | HIV1 | HIV2 | HIV2 | ||||
人乳头瘤病毒 | HPV16 | ||||||
人副流感病毒 | hPIV1 | hPIV2 | hPIV3 | ||||
人嗜 T 淋巴细胞病毒 | HTLV1 | HTLV2 | HTLV2 | ||||
JC 病毒 | JC 病毒 | ||||||
流行性腮腺炎 | 流行性腮腺炎 | ||||||
猿猴病毒 40 | SV40 | ||||||
西尼罗河病毒 | WNV | WNV |
没有找到您感兴趣的靶标?使用以下测定搜索工具查找适用于您所研究的病毒物种的预设计 TaqMan 测定:
TaqMan 阵列产品
TaqMan 阵列是预先点样的 96 或 384 孔板或 384 孔微流体阵列卡,可节省您将许多检测试剂移取至空板的时间。只需添加 cDNA 和预混液,即可投入使用。
定制 TaqMan 阵列为您提供了一块空白的画布,让您可精确选择想要在板上点样的靶标。
配置定制 TaqMan 阵列板(96 孔标准型 0.2 mL 和 fast 型 0.1 mL)›
配置定制 TaqMan 阵列卡(384 孔)›
请联系我们的专业 TaqMan 铺板团队,询问有关定制 TaqMan 384 孔板的信息。
要了解以免疫谱分析和通路为重点的精选 TaqMan 阵列产品现货,请访问我们的免疫学研究页面。这些阵列产品随时可运输,平板和阵列卡的起订量分别为 1 件和 4 件。
我们还提供多种具有灵活内容物的 TaqMan 阵列产品,这些产品专注于病毒性感染免疫应答中的已知靶标。灵活的(按单生产)检测组合包含精心挑选的基因内容物,但您可在订购前更改所选的产品。此类产品有 96 孔阵列板(起订量为 6 件)、384 孔 TaqMan 阵列卡(起订量为 10 件)和 OpenArray 规格可供选择。要了解更多信息,请访问我们的 TaqMan® 灵活内容物检测组合网页。以下是与病毒性感染有关的一系列灵活检测组合:
TaqMan 预混液
TaqMan 化学试剂可提供业界认可的金标准性能,因此 TaqMan 测定与 TaqMan 预混液配合使用可以确保在您的实时荧光定量 PCR 研究中实现较高的灵敏度、特异性和重现性。选择适合您实验的混合液。
TaqMan Fast Advanced 预混液 | TaqMan Fast 型病毒 1 步法预混液 |