使用 TaqMan 测定快速验证您的转录组学数据
RNA-Seq (RNA-seq) 是一种下一代测序技术,被许多人选择用于高通量的发现差异表达基因。基因表达微阵列谱分析是另一种标准转录组学技术。通常通过 qPCR 验证来自两个技术平台的数据。结合使用 RNA-Seq、微阵列和 qPCR 可提供全面的基因表达分析工作流程,涵盖从发现和检测到下游验证的整个过程。
所有三种技术均使用非常不同的方法和算法来测量转录本的绝对量,导致难以进行绝对表达水平比较。使用 qPCR 对样本之间的相对基因表达差异进行比较是对 RNA-Seq 和微阵列结果进行基准测试的较相关方法。
Applied Biosystems TaqMan 基因表达测定被用作微阵列质量控制 (MAQC) 项目的金标准,该项目比较了来自七个微阵列平台的数据(Nature Biotechnology,2006 年 9 月)。在下面的技术资料中,我们还展示了这些不同技术之间在用于差异表达基因的数据方面具有较高相关性。
技术资料:使用 Ion AmpliSeq 转录组试剂盒、Clariom D 测定和 TaqMan 测定进行的转录组测序、微阵列和 qPCR 的一致性
我们的 TaqMan 基因表达测定有多种规格:从可用于验证少数靶标的单管检测到更适于验证数十或数百个靶标的中等通量的 96 和 384 孔规格,任君选择。使用 TaqMan 基因表达测定,您可更快地获得可靠的验证数据,从而节省设计和优化 SYBR Green 检测所花费的时间。使用 TaqMan 测定可获得可重现的结果,其还具有准确性和分析灵敏度以及验证 NGS 或微阵列数据所需的特异性。
探索我们用于 NGS 和微阵列验证的 TaqMan 解决方案
TaqMan 基因表达测定产品
使用以下工具搜索适合您的靶标的预设计 TaqMan 测定。对于微阵列用户,可使用 Clariom D 和 S 检测探针 ID 和转录本集群 ID 搜索测定。我们的搜索工具还支持 GeneChip 探针 ID。
测定搜索工具
TaqMan 阵列产品
TaqMan 阵列是预先点样的 96 孔板或 384 孔微流体阵列卡,可节省您将许多检测试剂移取至空板的时间。只需添加 cDNA 和预混液,即可投入使用。定制 TaqMan 阵列使您能够准确选择要验证的靶标。
配置定制 TaqMan 阵列板(96 孔标准型和 fast 型)›
配置定制 TaqMan 阵列卡(384 孔)›
请联系我们的专业 TaqMan 铺板团队,询问有关定制 TaqMan 384 孔板的信息 ›
我们还提供多种内容物可配置和固定内容物的 TaqMan 阵列产品,这些产品专注于疾病、通路和生物学过程。使用以下工具进行搜索:
测定和阵列搜索工具
仅供科研使用,不可用于诊断目的。