方案
从悬浮培养物中浓缩细胞(或从单层细胞培养物中重悬细胞):
将细胞悬液转移至适当尺寸的无菌离心管中,以 800 × g 离心10分钟。
备注: 某些细胞系对离心力非常敏感。
- 在不扰动细胞沉淀的情况下小心移除上清液。
- 沿管壁缓慢加入所需体积的新鲜培养基,使用移液器轻轻上下吹吸 2-3 次以重悬细胞沉淀。
- 将细胞转移至所需的无菌容器中。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
从悬浮培养物中浓缩细胞(或从单层细胞培养物中重悬细胞):
将细胞悬液转移至适当尺寸的无菌离心管中,以 800 × g 离心10分钟。
备注: 某些细胞系对离心力非常敏感。