生长和贴壁因子(天然和重组)与其他必需的营养物质和激素一起使用,能够尽可能提高生物刺激。 对于特定细胞类型,须根据经验确定生长因子的最适条件和浓度。 下表总结了在各种细胞系中据报告能够尽可能提高刺激的生长和贴壁因子添加剂的条件。 该表可用于在优化前确定初始浓度。
细胞系 | 细胞类型 | 生长或贴壁因子 | 建议浓度(ng/ml) | 培养基 | 血清添加剂 |
---|---|---|---|---|---|
MCF 7 | 人乳腺癌 | EGF(a) | 100 | DMEM | 2% FBS |
HF | 人包皮成纤维细胞 | EGF(a) | 2 | DMEM | 10% FBS |
-- | 原代肝细胞 | EGF(a) | 10 | DMEM | 10% FBS |
WB | 大鼠肝上皮细胞 | EGF(a) | 10 | Richter's MEM | 10% FBS |
HeLa | 人宫颈癌 | EGF(a) | 2.5 x104 | DMEM | 10% FBS |
A431 | 表皮癌 | EGF(a) | 2.5 x 104 | DMEM | 10% FBS |
-- | 原代人成纤维细胞 | EGF(a) | 1x103 | MEM Earle's | 10% FBS |
MKN-7 | 人腺癌 | EGF(a) | 50 | DMEM | 8% FBS |
BALB/c 3T3 | 小鼠成纤维细胞 | EGF(a) | 50 | DMEM/F-12 | -- |
TM-4 | 小鼠睾丸上皮细胞 | EGF(a) | 3 | DMEM/F-12 | -- |
NRK-49F | 大鼠成纤维细胞 | EGF(a) | 50 | DMEM/F-12 | -- |
GH3 | 大鼠神经母细胞瘤 | bFGF | 1 | F-12 | -- |
BHK-21 | 幼仓鼠肾 | bFGF | 3 | DMEM/F-12 | 5% 小牛血清 |