SARS-CoV-2 冠状病毒完整的研究解决方案,从病原体检测和流行病学研究到潜在疫苗开发
自2019年12月起,冠状病毒感染爆发并正在迅速向全球蔓延。冠状病毒株最早在中国武汉发现,命名为 SARS-CoV-2(导致 COVID-19 的冠状病毒)。该病毒引起的疾病称为 COVID-19,症状为发烧、咳嗽和呼吸急促。
有关当前冠状病毒疫情的更多最新信息,请访问 WHO 或 CDC 网站。
世界各地的研究人员正在努力加深对冠状病毒的了解,以期迅速确定未来治疗方案和可能的疫苗靶标。凭借全面的研究产品组合,赛默飞世尔科技在病原体检测、流行病学监测、疫苗开发以及推进用户研究所需实验室设备等领域是您值得信赖的合作伙伴。
冠状病毒研究刻不容缓,不能因为仪器停机或产品短缺而停滞。凭借执行远程仪器支持以及快速规模化开发和生产的能力,您将获得保持实验室运转所需的产品和支持,即使是在旅行受限地区。
病毒发现
位于澳大利亚墨尔本的 Peter Doherty 感染与免疫研究所是中国境外第一个对 2019-nCoV 进行基因组测序的科学实验室。研究团队使用 Applied Biosystems SeqStudio 仪器进行测序并生成参考序列,推动了全球监测和预防工作。
基于 NGS 进行全基因组测序用于发现研究
除了涵盖完整病毒基因组和变体的靶向测序(参见研究监测选项)外,Ion Torrent 新一代高通量测序 (NGS) 系统还可以用于 SARS-CoV-2 病毒的从头(全基因组)测序研究。
毛细管电泳测序
除最初在 SARS-CoV-2 鉴定中的作用外,通过毛细管电泳进行的 Sanger 测序 还可用于确认 RT-PCR 结果,并能够可靠地区分 SARS-CoV-2 与其他呼吸道病原体。在简单的工作流程中,PCR 产物经过纯化,测序引物与靶区域中的已知序列发生结合,然后使用毛细管电泳对序列进行扩增。有关使用毛细管电泳进行测序的全面信息,参阅测序化学指南。
2019-nCoV 的病原体检测
实时荧光定量 PCR 系统是应用最广泛和最值得信赖的大规模病原体检测平台。 Applied Biosystems TaqMan 2019-nCoV 检测试剂盒拥有经验证的工作流程,现可订购,可优先运送至中国和东南亚。
正在进行以下更新以提高样品处理效率:
- 2019-nCoV 检测试剂盒的多重扩增版所需的样品制备步骤更少
- 在您的研究期间,多病原体组合检测将用于区分 2019-nCoV 和引起类似症状的感染源,例如季节性流感和其他呼吸道病原体
冠状病毒 2019-nCoV 的病毒核酸分离
Applied Biosystems MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒可从冠状病毒样品中快速、有效地分离 RNA。该试剂盒的特点包括:
- 专为 Thermo Scientific KingFisher Flex 和 KingFisher Duo Prime 系统设计的自动化实验流程
- 快速实验流程可以实现<30分钟内处理96份样品
- 灵活的实验方案,适合血液、尿液、拭子、灌洗液等多种样品类型(200 µL 到2 mL)和各种运送培养基(例如通用病毒运送培养基和 Eswab 保存液)
- 兼容支气管肺泡灌洗液和其他呼吸道样品
- 洗脱体积为50-100 µL
为了实现快速、轻松和有效的高通量样品处理,使用 KingFisher Flex 系统自动进行核酸分离,该系统是一款多功能台式仪器,每次运行可处理24或96份样品。该系统的特点包括:
- 每次运行可高通量纯化24–96份样品
- 易于安装和运行(可在约10分钟或更短时间内运行)
- 从两种孔板规格中选择,适用于较宽的体积范围 (20–5,000 µL)
- 可从方案库中下载现有实验方案,或使用 Thermo Scientific BindIt 软件轻松自定义实验方案
2019-nCov 的核酸定量与定性分析
仅需1–2 μL 样品即可在数秒钟内对 DNA、RNA 和蛋白质进行定量和定性分析,无需稀释。Thermo Scientific NanoDrop One 仪器内置 Thermo Scientific Acclaro 样品智能技术,可帮助您确定样品是否适合下游应用。
- 防止代价高昂的延误—Acclaro 软件可以识别污染物(蛋白质、酚盐和胍盐)并提供校正后的浓度以确保实验成功进行
- 快速收集数据—自动空白和自动测量模式节省了数据收集时间
- 对结果实时进行故障排除—以触发信息警报的方式提供技术支持,快速解答出现的问题
其他冠状病毒病原体检测产品
一次性用品
仅供科研使用。不可用于诊断程序。
流行病学研究监测
由于病毒基因组的任何变化都会影响疾病在人群中的传播方式、治疗选择和疫苗开发,因此进行流行病学监测以确保全球疾病爆发与参考毒株相匹配,并监测可能出现的突变。
Thermo Fisher Scientific 为正在进行流行病学研究的科学家提供了一套完整的解决方案:
一种用于分析冠状病毒基因组以进行流行病学分析的检测方法
微生物学家和病毒学家面临的主要挑战是预测疾病病原体的进化和出现方式。冠状病毒之类的 RNA 病毒具有高遗传变异性生物学特性,出现大量突变。冠状病毒变体也可源于蝙蝠、蛇等动物储存库中的抗原转移。
Ion Torrent 靶向 NGS 通过简化的研究工作流程,完成冠状病毒的完整基因组测序和流行病学研究。结合使用一组高特异性通用冠状病毒引物与高保真酶预混液,扩增所有基因组片段,并使用 Ion Torrent 系统对 DNA 扩增子进行测序,一天之内即可实现高准确度冠状病毒分型。
2019-nCoV Ion AmpliSeq 冠状病毒研究组合检测能够在 Ion GeneStudio S5 系统上运行,设计可覆盖99%以上的病毒基因组,可用于病毒全基因组测序和变体检测。Ion GeneStudio S5 系统提供手动和自动工作流程配置。Ion Torrent NGS 用于研究冠状病毒的优势在于:
- 快速周转时间—仅需 2.5 小时即可获得测序数据
- 自动化工作流程减少了操作人员带来的人为错误——手动操作时间约45分钟
- 变异检测准确度
- 更高的成功率和检测合格率——分析低病毒载量品(500拷贝数/mL)样
Ion Torrent 新一代高通量测序解决方案
产品 | 货号 |
---|---|
Ion AmpliSeq 冠状病毒研究 Panel | 请联系您的销售代表 |
新一代高通量测序—文库制备
适合 Illumina 仪器的 Invitrogen Collibri 文库制备和附件试剂盒可实现快速文库制备,偏倚更小。 用于 Illumina 系统的 Collibri PS DNA 文库制备试剂盒可在 1.5 小时内完全覆盖病毒基因组并具有均匀的 GC 覆盖率,获得可重现的一致性数据质量。用于 Illumina 系统的 Collibri 链式 RNA 文库制备试剂盒可在不到五小时的时间内生成高度复杂的文库,并完整显示转录组。Collibri 文库定量试剂盒提供一致的结果,适用于定量在 Illumina 系统上测序的任意文库。
所有 Collibri NGS 试剂盒均包含独特的示踪染料,可用作文库生成或定量期间的内部对照。适当混合试剂后,染料颜色将发生改变,确保尽可能提高珍贵样品制备文库的成功率。示踪染料尽可能减少了机械装置或用户批次效应导致的文库丢失或重复风险。
基因合成
产品 | 货号 |
---|---|
GeneArt 基因合成与基因到蛋白质的服务 | 请参见 thermofisher.com/geneart |
仅供科研使用。不可用于诊断程序。
2019-nCoV 疫苗开发研究
在新疫苗的开发研究过程中,除病毒测序外,宿主反应也是重要的考察因素。Ion Torrent 系统可帮助您表征 B 细胞受体(BCR)、T 细胞受体(TCR)和常规免疫反应标记物。Ion Torrent 免疫学研究产品组合为文库测序和免疫反应提供了多维研究方法。靶向 NGS 检测借助 Ion Torrent 技术的准确度和灵敏度,帮助您从珍贵样品中发现更多信息。
对于人类研究:
- TCR beta 检测试剂盒可用于更深入地了解克隆和融合
- BCR IgH 检测试剂盒可用于定量体细胞高频突变和研究亚型
- 免疫反应检测试剂盒用于检测低表达基因
疫苗开发和生产工具
爆发可能是季节性的,也可能由特定生物学事件触发。疫苗的快速开发和部署对于保护人群避免病原体的进一步传播和防止新的全球性爆发来说至关重要。Thermo Fisher Scientific 提供了一整套疫苗开发和生产工具解决方案,帮助客户发现、开发、检测和生产新疫苗。
当前疫苗开发工作
昆士兰大学的 Paul Young 教授和 Keith Chappell 博士领导的小组在流行病防范创新联盟 (CEPI) 的主持下及时着手开发 2019-nCoV 疫苗。他们结合使用独特的“分子钳”技术与 Gibco ExpiCHO 表达系统 ,快速扩大了靶向疫苗的规模化开发。ExpiCHO 系统具有高产率、高质量快速表达候选疫苗的优势,因此特别适用于该项目研究。此外,同一 cGMP-banked ExpiCHO-S 细胞 可用于整个生产过程:从早期临床前工作(使用瞬时表达)到大规模生产(使用 经克隆选择的高表达稳定细胞系)。
细胞培养
一次性使用
色谱和纯化解决方案
污染物和杂质检测
基因合成和 mRNA 合成试剂
产品 | 货号 |
---|---|
GeneArt 基因合成与基因到蛋白质的服务 | thermofisher.com/geneart |
TheraPure NPT,修饰核苷酸和 TheraPure(无动物源和氨苄青霉素)酶 | 了解更多 › |
仅供科研使用。不可用于诊断程序。
位于病毒表面的病毒刺突蛋白可与宿主细胞结合,导致病毒感染。对于特异、有效的药物和疫苗的开发而言,了解这些蛋白的准确 3D 结构至关重要。此外,还能为了解病毒逃避免疫系统的机制提供线索。
Thermo Scientific Krios G4 冷冻透射电子显微镜 (Cryo-TEM) 是全世界范围内功能强大的可用于生命科学应用的商用低温电子显微镜,德克萨斯大学奥斯汀分校分子生物科学系和美国国立卫生研究院疫苗研究中心的研究人员借助此显微镜确定了 SARS-CoV-2 刺突蛋白的 3D 结构。
此结构无疑将有助于加快潜在疫苗或治疗方法的开发和评估。非常值得注意的是,在纯化出刺突蛋白后的几周内就确定了结构,如此快速的步伐预示着疫苗和抗病毒技术发展的潜在革命。
相关链接:
单颗粒分析
Thermo Scientific Krios G4 Cryo-TEM
融合前构象的 SARS-CoV-2 刺突蛋白的 Cryo-TEM 结构
SARS-CoV-2 的动物检测解决方案
冠状病毒属于 RNA 病毒家族。冠状病毒感染在动物和人类中很常见。某些冠状病毒株可导致人兽共患病,这意味着它们可以在动物和人之间传播。
最近的一些研究表明,2019新型冠状病毒 SARS-CoV-2 有可能源自动物。根据基因序列数据,SARS-CoV-2 与在菊头蝠(又称蹄鼻蝠)种群中发现的其它冠状病毒高度相似。其向人类的传播可能涉及中间宿主。目前尚无关于哪些动物可以作为中间宿主的确证信息。
有关当前冠状病毒爆发的最新信息,请访问 OIE 网站或全球兽医社区 (Global Veterinary Community) 网站。
尽管最初的工作方向为寻找人类传播途径,但世界各地的兽医实验室仍在努力确定动物自然宿主和中间宿主,以及动物之间和人兽共患的传播途径、宿主范围以及家畜和伴侣动物可能在其中扮演的角色。这些研究提供的信息至关重要,因为它可能成为阻止病毒进一步传播给人类的关键。(请参阅旨在确定 COVID-19 病毒人兽共患传染源的 OIE 动物和环境调查,Zoom 会议,2020年1月31日星期五。)
赛默飞世尔科技是您值得信赖的合作伙伴,我们有能力扩大生产规模,确保全球疾病爆发期间产品的供应和质量。凭借我们兽医实验室专用产品的全面产品组合,您可以借助所需的研究工具来发现动物在 SARS-CoV-2 爆发中的作用。
从动物样品中分离 SARS-CoV-2 病毒核酸
使用MagMAX CORE 核酸提取方案从多种动物样品中分离病毒 RNA。
- 可处理14种不同的样品类型的完整工作流程可为您提供通用的解决方案
- 无论通量如何,适合多种型号的 Thermo Scientific KingFisher 磁珠法核酸提取仪的单一实验方案可统一所有工作流程
- 更短的仪器处理时间,使您可以更快地获得结果
- 无需添加酒精的预混合洗涤液
- 产出更高质量的核酸,可减少重复检测次数和工作流程中断次数
- 更少的塑料耗材消耗,极大减少废物并降低成本
- 常温(室温)试剂可以显著改善实验操作流程并节省储存空间和成本
病毒核酸扩增和检测
一步法 RT-PCR 预混液
Applied Biosystems AgPath-ID 一步法RT-PCR 预混液是一种经济、高品质、即用型预混液,可用于扩增 RNA 靶标。该试剂盒可针对经常存在PCR 抑制剂的动物样品实现灵敏、稳定的对于RNA 靶标的扩增。
- 稳定、可靠的扩增,以获得值得信赖的结果
- 简单的单管一步法反应可最大程度地减少操作,有助于降低交叉污染的风险
- 提供检测增强剂作为选购试剂,用于复杂模板的扩增
使用 VetMAX Xeno 内部阳性对照 (IPC) 和引物探针试剂,第一时间获得正确的 qPCR 结果
我们专利的 VetMAX Xeno 内部阳性对照 (IPC) 产品可轻松整合到任何工作流程中,它为实验室提供了一个验证层次,可消除代价高昂的假阴性结果和潜在的假阳性信号,有助于确保实验室出具的 qPCR 检测结果准确无误。VetMAX Xeno IPC 引物探针试剂是检测 Xeno IPC 的高特异性引物/探针混合物。
TaqMan 2019-nCoV 检测试剂 现可用于检测人类研究样品中的 SARS-CoV-2。
适合实验室使用,包括兽医和环境应用等。
实验室用品
WHO 和 CDC 已提出建议在 SARS-CoV-2 和 COVID-19 的研究中使用某些实验室用品或类似产品。以下是与 CDC 引用的研究方案相符的可用实验室必需品。
移液器吸头
CDC 建议使用 P2/P10、P200 和 P1000 气溶胶屏障(滤芯)吸头,并进一步阐明了仅能使用屏障吸头以防止样品污染。Thermo Scientific ART 屏障吸头可 100% 防止气溶胶和液体的污染。
移液器
CDC 建议在 RT-PCR 研究方案中使用多通道移液器。Thermo Scientific Finnpipette F2 多通道移液器可整支高压灭菌;高压灭菌时无需拆卸 F2,尽量减少中断和停机时间。如果您更偏向于使用电动移液器,Thermo Scientific E1-ClipTip 电动移液器是一种更符合人体工程学的选择,有助于维持长时间的移液活动。
设备
Thermo Scientific 实验室设备提供的样品保护和制备解决方案具有经验证的可靠性、出色的污染防控效果和丰富的选择,可满足您的需求。我们的全套创新产品的远程监控、环境稳定、模块化设计和采用节能材料等特性可保持您的实验室安全高效的运转。
生物安全柜
CO2 培养箱
OEM
与我们的 OEM 团队共同寻找解决方案
我们的 OEM 团队可以与您合作,提供经济高效的解决方案和服务支持,满足您的需求。我们将提供包装瓶、检测板、自动化吸头和移液器方面的专业知识、优质产品以及广泛全面的产品组合,确保满足您的重点业务的需求。更多详细信息,请访问 thermofisher.com/oemlpd。
案例研究:支持流感病毒的快速检测
了解我们的综合制造工艺如何使客户能够在严峻的流感季节满足对诊断测试试剂盒的极端需求。我们的开发团队与客户合作,提供 Samco 精确体积移液器,满足他们的特定需求。
免疫检测板选择指南
该指南提供了适用于生物大分子的被动吸附表面、适用于生物小分子的共价偶联表面及适用于亲和物标记生物分子的亲和捕捉表面的相关信息。
专业知识。质量。深度。
有关更多详情,请访问 thermofisher.com/oemlpd 或联系我们。
我们在全球范围内为您提供支持,在维持产品质量的情况下开发、生产和库存您所需的产品。Thermo Fisher Scientific 拥有快速扩大生产规模并将产品分销至世界各地的能力,确保您有足够的仪器和耗材供应,从容应对当前和未来的疫情爆发。
技术支持
您是否在寻求我们2019新型冠状病毒 (2019-nCoV) 产品和解决方案的技术支持?获得在我们的产品组合中,有关产品选择、使用或故障排除方面的帮助。
AR 远程支持
通过 AR 技术和远程桌面控制快速访问我们的服务专员。借助沉浸式实时协作工具,我们可以在几分钟之内远程帮助您确定并解决问题,消除可能需要停机几天的现场维修需求。
仪器支持
仪器支持通过操作按钮来获取技术支持,简化了问题解决的流程,并可轻松共享日志和运行文件,以及直接访问仪器上的屏幕获取技术帮助,帮助您更快地备份和运行。
远程监测与诊断
远程监测和诊断服务使我们的服务人员能够在仪器出现问题之前进行远程跟踪、诊断和主动响应,从而延长了仪器的正常运行时间。仪器性能数据将安全发送至我们的服务支持团队,他们将快速主动地对您的仪器进行故障排除、诊断和维护。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。
病毒发现
位于澳大利亚墨尔本的 Peter Doherty 感染与免疫研究所是中国境外第一个对 2019-nCoV 进行基因组测序的科学实验室。研究团队使用 Applied Biosystems SeqStudio 仪器进行测序并生成参考序列,推动了全球监测和预防工作。
基于 NGS 进行全基因组测序用于发现研究
除了涵盖完整病毒基因组和变体的靶向测序(参见研究监测选项)外,Ion Torrent 新一代高通量测序 (NGS) 系统还可以用于 SARS-CoV-2 病毒的从头(全基因组)测序研究。
毛细管电泳测序
除最初在 SARS-CoV-2 鉴定中的作用外,通过毛细管电泳进行的 Sanger 测序 还可用于确认 RT-PCR 结果,并能够可靠地区分 SARS-CoV-2 与其他呼吸道病原体。在简单的工作流程中,PCR 产物经过纯化,测序引物与靶区域中的已知序列发生结合,然后使用毛细管电泳对序列进行扩增。有关使用毛细管电泳进行测序的全面信息,参阅测序化学指南。
2019-nCoV 的病原体检测
实时荧光定量 PCR 系统是应用最广泛和最值得信赖的大规模病原体检测平台。 Applied Biosystems TaqMan 2019-nCoV 检测试剂盒拥有经验证的工作流程,现可订购,可优先运送至中国和东南亚。
正在进行以下更新以提高样品处理效率:
- 2019-nCoV 检测试剂盒的多重扩增版所需的样品制备步骤更少
- 在您的研究期间,多病原体组合检测将用于区分 2019-nCoV 和引起类似症状的感染源,例如季节性流感和其他呼吸道病原体
冠状病毒 2019-nCoV 的病毒核酸分离
Applied Biosystems MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒可从冠状病毒样品中快速、有效地分离 RNA。该试剂盒的特点包括:
- 专为 Thermo Scientific KingFisher Flex 和 KingFisher Duo Prime 系统设计的自动化实验流程
- 快速实验流程可以实现<30分钟内处理96份样品
- 灵活的实验方案,适合血液、尿液、拭子、灌洗液等多种样品类型(200 µL 到2 mL)和各种运送培养基(例如通用病毒运送培养基和 Eswab 保存液)
- 兼容支气管肺泡灌洗液和其他呼吸道样品
- 洗脱体积为50-100 µL
为了实现快速、轻松和有效的高通量样品处理,使用 KingFisher Flex 系统自动进行核酸分离,该系统是一款多功能台式仪器,每次运行可处理24或96份样品。该系统的特点包括:
- 每次运行可高通量纯化24–96份样品
- 易于安装和运行(可在约10分钟或更短时间内运行)
- 从两种孔板规格中选择,适用于较宽的体积范围 (20–5,000 µL)
- 可从方案库中下载现有实验方案,或使用 Thermo Scientific BindIt 软件轻松自定义实验方案
2019-nCov 的核酸定量与定性分析
仅需1–2 μL 样品即可在数秒钟内对 DNA、RNA 和蛋白质进行定量和定性分析,无需稀释。Thermo Scientific NanoDrop One 仪器内置 Thermo Scientific Acclaro 样品智能技术,可帮助您确定样品是否适合下游应用。
- 防止代价高昂的延误—Acclaro 软件可以识别污染物(蛋白质、酚盐和胍盐)并提供校正后的浓度以确保实验成功进行
- 快速收集数据—自动空白和自动测量模式节省了数据收集时间
- 对结果实时进行故障排除—以触发信息警报的方式提供技术支持,快速解答出现的问题
其他冠状病毒病原体检测产品
一次性用品
仅供科研使用。不可用于诊断程序。
流行病学研究监测
由于病毒基因组的任何变化都会影响疾病在人群中的传播方式、治疗选择和疫苗开发,因此进行流行病学监测以确保全球疾病爆发与参考毒株相匹配,并监测可能出现的突变。
Thermo Fisher Scientific 为正在进行流行病学研究的科学家提供了一套完整的解决方案:
一种用于分析冠状病毒基因组以进行流行病学分析的检测方法
微生物学家和病毒学家面临的主要挑战是预测疾病病原体的进化和出现方式。冠状病毒之类的 RNA 病毒具有高遗传变异性生物学特性,出现大量突变。冠状病毒变体也可源于蝙蝠、蛇等动物储存库中的抗原转移。
Ion Torrent 靶向 NGS 通过简化的研究工作流程,完成冠状病毒的完整基因组测序和流行病学研究。结合使用一组高特异性通用冠状病毒引物与高保真酶预混液,扩增所有基因组片段,并使用 Ion Torrent 系统对 DNA 扩增子进行测序,一天之内即可实现高准确度冠状病毒分型。
2019-nCoV Ion AmpliSeq 冠状病毒研究组合检测能够在 Ion GeneStudio S5 系统上运行,设计可覆盖99%以上的病毒基因组,可用于病毒全基因组测序和变体检测。Ion GeneStudio S5 系统提供手动和自动工作流程配置。Ion Torrent NGS 用于研究冠状病毒的优势在于:
- 快速周转时间—仅需 2.5 小时即可获得测序数据
- 自动化工作流程减少了操作人员带来的人为错误——手动操作时间约45分钟
- 变异检测准确度
- 更高的成功率和检测合格率——分析低病毒载量品(500拷贝数/mL)样
Ion Torrent 新一代高通量测序解决方案
产品 | 货号 |
---|---|
Ion AmpliSeq 冠状病毒研究 Panel | 请联系您的销售代表 |
新一代高通量测序—文库制备
适合 Illumina 仪器的 Invitrogen Collibri 文库制备和附件试剂盒可实现快速文库制备,偏倚更小。 用于 Illumina 系统的 Collibri PS DNA 文库制备试剂盒可在 1.5 小时内完全覆盖病毒基因组并具有均匀的 GC 覆盖率,获得可重现的一致性数据质量。用于 Illumina 系统的 Collibri 链式 RNA 文库制备试剂盒可在不到五小时的时间内生成高度复杂的文库,并完整显示转录组。Collibri 文库定量试剂盒提供一致的结果,适用于定量在 Illumina 系统上测序的任意文库。
所有 Collibri NGS 试剂盒均包含独特的示踪染料,可用作文库生成或定量期间的内部对照。适当混合试剂后,染料颜色将发生改变,确保尽可能提高珍贵样品制备文库的成功率。示踪染料尽可能减少了机械装置或用户批次效应导致的文库丢失或重复风险。
基因合成
产品 | 货号 |
---|---|
GeneArt 基因合成与基因到蛋白质的服务 | 请参见 thermofisher.com/geneart |
仅供科研使用。不可用于诊断程序。
2019-nCoV 疫苗开发研究
在新疫苗的开发研究过程中,除病毒测序外,宿主反应也是重要的考察因素。Ion Torrent 系统可帮助您表征 B 细胞受体(BCR)、T 细胞受体(TCR)和常规免疫反应标记物。Ion Torrent 免疫学研究产品组合为文库测序和免疫反应提供了多维研究方法。靶向 NGS 检测借助 Ion Torrent 技术的准确度和灵敏度,帮助您从珍贵样品中发现更多信息。
对于人类研究:
- TCR beta 检测试剂盒可用于更深入地了解克隆和融合
- BCR IgH 检测试剂盒可用于定量体细胞高频突变和研究亚型
- 免疫反应检测试剂盒用于检测低表达基因
疫苗开发和生产工具
爆发可能是季节性的,也可能由特定生物学事件触发。疫苗的快速开发和部署对于保护人群避免病原体的进一步传播和防止新的全球性爆发来说至关重要。Thermo Fisher Scientific 提供了一整套疫苗开发和生产工具解决方案,帮助客户发现、开发、检测和生产新疫苗。
当前疫苗开发工作
昆士兰大学的 Paul Young 教授和 Keith Chappell 博士领导的小组在流行病防范创新联盟 (CEPI) 的主持下及时着手开发 2019-nCoV 疫苗。他们结合使用独特的“分子钳”技术与 Gibco ExpiCHO 表达系统 ,快速扩大了靶向疫苗的规模化开发。ExpiCHO 系统具有高产率、高质量快速表达候选疫苗的优势,因此特别适用于该项目研究。此外,同一 cGMP-banked ExpiCHO-S 细胞 可用于整个生产过程:从早期临床前工作(使用瞬时表达)到大规模生产(使用 经克隆选择的高表达稳定细胞系)。
细胞培养
一次性使用
色谱和纯化解决方案
污染物和杂质检测
基因合成和 mRNA 合成试剂
产品 | 货号 |
---|---|
GeneArt 基因合成与基因到蛋白质的服务 | thermofisher.com/geneart |
TheraPure NPT,修饰核苷酸和 TheraPure(无动物源和氨苄青霉素)酶 | 了解更多 › |
仅供科研使用。不可用于诊断程序。
位于病毒表面的病毒刺突蛋白可与宿主细胞结合,导致病毒感染。对于特异、有效的药物和疫苗的开发而言,了解这些蛋白的准确 3D 结构至关重要。此外,还能为了解病毒逃避免疫系统的机制提供线索。
Thermo Scientific Krios G4 冷冻透射电子显微镜 (Cryo-TEM) 是全世界范围内功能强大的可用于生命科学应用的商用低温电子显微镜,德克萨斯大学奥斯汀分校分子生物科学系和美国国立卫生研究院疫苗研究中心的研究人员借助此显微镜确定了 SARS-CoV-2 刺突蛋白的 3D 结构。
此结构无疑将有助于加快潜在疫苗或治疗方法的开发和评估。非常值得注意的是,在纯化出刺突蛋白后的几周内就确定了结构,如此快速的步伐预示着疫苗和抗病毒技术发展的潜在革命。
相关链接:
单颗粒分析
Thermo Scientific Krios G4 Cryo-TEM
融合前构象的 SARS-CoV-2 刺突蛋白的 Cryo-TEM 结构
SARS-CoV-2 的动物检测解决方案
冠状病毒属于 RNA 病毒家族。冠状病毒感染在动物和人类中很常见。某些冠状病毒株可导致人兽共患病,这意味着它们可以在动物和人之间传播。
最近的一些研究表明,2019新型冠状病毒 SARS-CoV-2 有可能源自动物。根据基因序列数据,SARS-CoV-2 与在菊头蝠(又称蹄鼻蝠)种群中发现的其它冠状病毒高度相似。其向人类的传播可能涉及中间宿主。目前尚无关于哪些动物可以作为中间宿主的确证信息。
有关当前冠状病毒爆发的最新信息,请访问 OIE 网站或全球兽医社区 (Global Veterinary Community) 网站。
尽管最初的工作方向为寻找人类传播途径,但世界各地的兽医实验室仍在努力确定动物自然宿主和中间宿主,以及动物之间和人兽共患的传播途径、宿主范围以及家畜和伴侣动物可能在其中扮演的角色。这些研究提供的信息至关重要,因为它可能成为阻止病毒进一步传播给人类的关键。(请参阅旨在确定 COVID-19 病毒人兽共患传染源的 OIE 动物和环境调查,Zoom 会议,2020年1月31日星期五。)
赛默飞世尔科技是您值得信赖的合作伙伴,我们有能力扩大生产规模,确保全球疾病爆发期间产品的供应和质量。凭借我们兽医实验室专用产品的全面产品组合,您可以借助所需的研究工具来发现动物在 SARS-CoV-2 爆发中的作用。
从动物样品中分离 SARS-CoV-2 病毒核酸
使用MagMAX CORE 核酸提取方案从多种动物样品中分离病毒 RNA。
- 可处理14种不同的样品类型的完整工作流程可为您提供通用的解决方案
- 无论通量如何,适合多种型号的 Thermo Scientific KingFisher 磁珠法核酸提取仪的单一实验方案可统一所有工作流程
- 更短的仪器处理时间,使您可以更快地获得结果
- 无需添加酒精的预混合洗涤液
- 产出更高质量的核酸,可减少重复检测次数和工作流程中断次数
- 更少的塑料耗材消耗,极大减少废物并降低成本
- 常温(室温)试剂可以显著改善实验操作流程并节省储存空间和成本
病毒核酸扩增和检测
一步法 RT-PCR 预混液
Applied Biosystems AgPath-ID 一步法RT-PCR 预混液是一种经济、高品质、即用型预混液,可用于扩增 RNA 靶标。该试剂盒可针对经常存在PCR 抑制剂的动物样品实现灵敏、稳定的对于RNA 靶标的扩增。
- 稳定、可靠的扩增,以获得值得信赖的结果
- 简单的单管一步法反应可最大程度地减少操作,有助于降低交叉污染的风险
- 提供检测增强剂作为选购试剂,用于复杂模板的扩增
使用 VetMAX Xeno 内部阳性对照 (IPC) 和引物探针试剂,第一时间获得正确的 qPCR 结果
我们专利的 VetMAX Xeno 内部阳性对照 (IPC) 产品可轻松整合到任何工作流程中,它为实验室提供了一个验证层次,可消除代价高昂的假阴性结果和潜在的假阳性信号,有助于确保实验室出具的 qPCR 检测结果准确无误。VetMAX Xeno IPC 引物探针试剂是检测 Xeno IPC 的高特异性引物/探针混合物。
TaqMan 2019-nCoV 检测试剂 现可用于检测人类研究样品中的 SARS-CoV-2。
适合实验室使用,包括兽医和环境应用等。
实验室用品
WHO 和 CDC 已提出建议在 SARS-CoV-2 和 COVID-19 的研究中使用某些实验室用品或类似产品。以下是与 CDC 引用的研究方案相符的可用实验室必需品。
移液器吸头
CDC 建议使用 P2/P10、P200 和 P1000 气溶胶屏障(滤芯)吸头,并进一步阐明了仅能使用屏障吸头以防止样品污染。Thermo Scientific ART 屏障吸头可 100% 防止气溶胶和液体的污染。
移液器
CDC 建议在 RT-PCR 研究方案中使用多通道移液器。Thermo Scientific Finnpipette F2 多通道移液器可整支高压灭菌;高压灭菌时无需拆卸 F2,尽量减少中断和停机时间。如果您更偏向于使用电动移液器,Thermo Scientific E1-ClipTip 电动移液器是一种更符合人体工程学的选择,有助于维持长时间的移液活动。
设备
Thermo Scientific 实验室设备提供的样品保护和制备解决方案具有经验证的可靠性、出色的污染防控效果和丰富的选择,可满足您的需求。我们的全套创新产品的远程监控、环境稳定、模块化设计和采用节能材料等特性可保持您的实验室安全高效的运转。
生物安全柜
CO2 培养箱
OEM
与我们的 OEM 团队共同寻找解决方案
我们的 OEM 团队可以与您合作,提供经济高效的解决方案和服务支持,满足您的需求。我们将提供包装瓶、检测板、自动化吸头和移液器方面的专业知识、优质产品以及广泛全面的产品组合,确保满足您的重点业务的需求。更多详细信息,请访问 thermofisher.com/oemlpd。
案例研究:支持流感病毒的快速检测
了解我们的综合制造工艺如何使客户能够在严峻的流感季节满足对诊断测试试剂盒的极端需求。我们的开发团队与客户合作,提供 Samco 精确体积移液器,满足他们的特定需求。
免疫检测板选择指南
该指南提供了适用于生物大分子的被动吸附表面、适用于生物小分子的共价偶联表面及适用于亲和物标记生物分子的亲和捕捉表面的相关信息。
专业知识。质量。深度。
有关更多详情,请访问 thermofisher.com/oemlpd 或联系我们。
我们在全球范围内为您提供支持,在维持产品质量的情况下开发、生产和库存您所需的产品。Thermo Fisher Scientific 拥有快速扩大生产规模并将产品分销至世界各地的能力,确保您有足够的仪器和耗材供应,从容应对当前和未来的疫情爆发。
技术支持
您是否在寻求我们2019新型冠状病毒 (2019-nCoV) 产品和解决方案的技术支持?获得在我们的产品组合中,有关产品选择、使用或故障排除方面的帮助。
AR 远程支持
通过 AR 技术和远程桌面控制快速访问我们的服务专员。借助沉浸式实时协作工具,我们可以在几分钟之内远程帮助您确定并解决问题,消除可能需要停机几天的现场维修需求。
仪器支持
仪器支持通过操作按钮来获取技术支持,简化了问题解决的流程,并可轻松共享日志和运行文件,以及直接访问仪器上的屏幕获取技术帮助,帮助您更快地备份和运行。
远程监测与诊断
远程监测和诊断服务使我们的服务人员能够在仪器出现问题之前进行远程跟踪、诊断和主动响应,从而延长了仪器的正常运行时间。仪器性能数据将安全发送至我们的服务支持团队,他们将快速主动地对您的仪器进行故障排除、诊断和维护。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。